细胞培养
RPMI-1640培养基配方
RPMI-1640 培养基
无机盐
组分 R0883
[1x] g/L
R1145
[10x] g/L
R1383
g/L
R1780
[1x] g/L
R2405
[1x] g/L
R6504
g/L
R8758
[1x] g/L
四水合硝酸钙
0.1
1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
硫酸镁
(无水)
0.04884
0.4884
0.04884
0.04884
0.04884
0.04884
0.04884
氯化钾
0.4
4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
2
2
2
2
氯化钠
6
60
6
6
6
6
6
磷酸氢二钠(无水)
0.8
8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
氨基酸
组分 R0883
[1x] g/L
R1145
[10x] g/L
R1383
g/L
R1780
[1x] g/L
R2405
[1x] g/L
R6504
g/L
R8758
[1x] g/L
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
0.4344
L-精氨酸
0.2
2
0.2
0.2
0.2
0.2
L-天冬酰胺
(无水)
0.05
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
L-天冬氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
0.652
0.0652
0.0652
0.0652
0.0652
0.0652
L-谷氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
L-谷氨酰胺
0.3
0.3
0.3
0.3
甘氨酸
0.01
0.1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
L-组氨酸
0.015
0.15
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
羟基-L-脯氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
L-异亮氨酸
0.05
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
L-亮氨酸
0.05
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
L-赖氨酸盐酸盐
0.04
0.4
0.04
0.04
0.04
0.04
L-甲硫氨酸
0.015
0.15
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.015
0.15
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
L-脯氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
L-丝氨酸
0.03
0.3
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
L-苏氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
L-色氨酸
0.005
0.05
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
L-酪氨酸二钠二水
0.02883
0.2883
0.02883
0.02883
0.02883
0.02883
0.02883
L-缬氨酸
0.02
0.2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
维生素
组分 R0883
[1x] g/L
R1145
[10x] g/L
R1383
g/L
R1780
[1x] g/L
R2405
[1x] g/L
R6504
g/L
R8758
[1x] g/L
D-生物素
0.0002
0.002
0.0002
0.002
0.002
0.0002
0.0002
氯化胆碱
0.003
0.03
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
叶酸
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
肌醇
0.035
0.35
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
烟酰胺
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
对氨基苯酸
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙
0.00025
0.0025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
Pyridoxine • HCl
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
盐酸吡哆醇
核黄素
0.0002
0.002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
盐酸硫胺
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
维生素B12
0.000005
0.00005
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
其他
组分 R0883
[1x] g/L
R1145
[10x] g/L
R1383
g/L
R1780
[1x] g/L
R2405
[1x] g/L
R6504
g/L
R8758
[1x] g/L
D-葡萄糖
2
20
2
2
2
2
谷胱甘肽
(还原)
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
酚红钠
0.0053
0.053
0.0053
0.0053
0.0053
0.0053
添加剂
组分 R0883
[1x] g/L
R1145
[10x] g/L
R1383
g/L
R1780
[1x] g/L
R2405
[1x] g/L
R6504
g/L
R8758
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.3
0.3 at 1×
碳酸氢钠
2.0 at 1×
2
2
Dutch改良RPMI-1640培养基
无机盐
组分 R7638
[1x] g/L
四水合硝酸钙
0.1
硫酸镁(无水)
0.04884
氯化钾
0.4
碳酸氢钠
1
氯化钠
6.4
磷酸氢二钠(无水)
0.8
氨基酸
组分 R7638
[1x] g/L
L-精氨酸
0.2
L-天冬酰胺(无水)
0.05
L-天冬氨酸
0.02
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
L-谷氨酸
0.02
甘氨酸
0.01
L-组氨酸
0.015
羟基-L-脯氨酸
0.02
L-异亮氨酸
0.05
L-亮氨酸
0.05
L-赖氨酸盐酸盐
0.04
L-甲硫氨酸
0.015
L-苯基丙氨酸
0.015
L-脯氨酸
0.02
L-丝氨酸
0.03
L-苏氨酸
0.02
L-色氨酸
0.005
L-酪氨酸二钠二水
0.02883
L-缬氨酸
0.02
维生素
组分 R7638
[1x] g/L
D-生物素
0.0002
氯化胆碱
0.003
叶酸
0.001
肌醇
0.035
烟酰胺
0.001
对氨基苯酸
0.001
D-泛酸钙
0.00025
Pyridoxine • HCl
0.001
盐酸吡哆醇
核黄素
0.0002
盐酸硫胺
0.001
维生素B12
0.000005
其他
组分 R7638
[1x] g/L
D-葡萄糖
2
Glutathione (reduced)
0.001
谷胱甘肽(还原)HEPES
4.77
酚红钠
0.0053
添加剂
组分 R7638
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.3
HEPES改良RPMI-1640培养基
无机盐
组分 R4130
g/L
R5886
[1x] g/L
R8005
g/L
四水合硝酸钙
0.1
0.1
0.1
硫酸镁(无水)
0.04884
0.04884
0.04884
氯化钾
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
2
氯化钠
6
6
5.9
磷酸氢二钠(无水)
0.8
0.8
0.8
氨基酸
组分 R4130
g/L
R5886
[1x] g/L
R8005
g/L
L-精氨酸
0.2
0.2
0.2
L-天冬酰胺(无水)
0.05
0.05
0.05
L-天冬氨酸
0.02
0.02
0.02
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
0.0652
0.0652
L-谷氨酸
0.02
0.02
0.02
L-谷氨酰胺
0.3
0.3
甘氨酸
0.01
0.01
0.01
L-组氨酸
0.015
0.015
0.015
羟基-L-脯氨酸
0.02
0.02
0.02
L-异亮氨酸
0.05
0.05
0.05
L-亮氨酸
0.05
0.05
0.05
L-赖氨酸盐酸盐
0.04
0.04
0.04
L-甲硫氨酸
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.015
0.015
0.015
L-脯氨酸
0.02
0.02
0.02
L-丝氨酸
0.03
0.03
0.03
L-苏氨酸
0.02
0.02
0.02
L-色氨酸
0.005
0.005
0.005
L-酪氨酸二钠二水
0.02883
0.02883
0.02883
L-缬氨酸
0.02
0.02
0.02
维生素
组分 R4130
g/L
R5886
[1x] g/L
R8005
g/L
D-生物素
0.0002
0.0002
0.0002
氯化胆碱
0.003
0.003
0.003
叶酸
0.001
0.001
0.001
肌醇
0.035
0.035
0.035
烟酰胺
0.001
0.001
0.001
对氨基苯酸
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙
0.00025
0.00025
0.00025
核黄素
0.001
0.001
0.001
盐酸吡哆醇
0.0002
0.0002
0.0002
盐酸硫胺
0.001
0.001
0.001
维生素B12
0.000005
0.000005
0.000005
其他
组分 R4130
g/L
R5886
[1x] g/L
R8005
g/L
D-葡萄糖
2
2
4.5
谷胱甘肽(还原)
0.001
0.001
0.001
HEPES
5.96
5.96
3.5745
酚红钠
0.0053
0.0053
0.0053
添加剂
组分 R4130
g/L
R5886
[1x] g/L
R8005
g/L
L-谷氨酰胺
0.3
碳酸氢钠
2
2
改良RPMI-1640 培养基
无机盐
组分 R7388
[1x] g/L
R7509
[1x] g/L
R7513
[1x] g/L
R8755
g/L
四水合硝酸钙
0.1
0.1
0.1
0.1
硫酸镁(无水)
0.04884
0.04884
0.04884
0.04884
氯化钾
0.4
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
2
2
氯化钠
6
6
6
6
磷酸氢二钠(无水)
0.8
0.8
0.8
0.8
氨基酸
组分 R7388
[1x] g/L
R7509
[1x] g/L
R7513
[1x] g/L
R8755
g/L
L-精氨酸
0.2
0.2
0.2
0.2
L-天冬酰胺(无水)
0.05
0.05
0.05
0.05
L-天冬氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
0.0652
0.0652
L-谷氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
L-谷氨酰胺
0.3
0.3
甘氨酸
0.01
0.01
0.01
0.01
L-组氨酸
0.015
0.015
0.015
0.015
羟基-L-脯氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
L-异亮氨酸
0.05
0.05
0.05
0.05
L-亮氨酸
0.05
0.05
0.05
0.05
L-赖氨酸盐酸盐
0.04
0.04
0.04
0.04
L-甲硫氨酸
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.015
0.015
0.015
0.015
L-脯氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
L-丝氨酸
0.03
0.03
0.03
0.03
L-苏氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
L-色氨酸
0.005
0.005
0.005
0.005
L-酪氨酸二钠二水
0.02883
0.02883
0.02883
0.02883
L-缬氨酸
0.02
0.02
0.02
0.02
维生素
组分 R7388
[1x] g/L
R7509
[1x] g/L
R7513
[1x] g/L
R8755
g/L
D-生物素
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
氯化胆碱
0.003
0.003
0.003
0.003
叶酸
0.001
0.001
0.001
0.001
肌醇
0.035
0.035
0.035
0.035
烟酰胺
0.001
0.001
0.001
0.001
对氨基苯酸
0.001
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
Pyridoxine • HCl
0.001
0.001
0.001
0.001
盐酸吡哆醇
核黄素
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
盐酸硫胺
0.001
0.001
0.001
0.001
维生素B12
0.000005
0.000005
0.000005
0.000005
其他
组分 R7388
[1x] g/L
R7509
[1x] g/L
R7513
[1x] g/L
R8755
g/L
D-葡萄糖
2
2
2
2
谷胱甘肽(还原)
0.001
0.001
0.001
0.001
HEPES
4.77
酚红钠
0.0053
0.0053
添加剂
组分 R7388
[1x] g/L
R7509
[1x] g/L
R7513
[1x] g/L
R8755
g/L
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
L-谷氨酰胺
0.3
0.3
L-甲硫氨酸
0.015
碳酸氢钠
2
2
Auto-Mod™可灭菌RPMI-1640培养基
无机盐
组分 R7755
g/L
四水合硝酸钙
0.1
硫酸镁(无水)
0.04884
氯化钾
0.4
氯化钠
6
磷酸氢二钠(无水) 0.8
六水琥珀酸钠
0.1
琥珀酸(游离酸)
0.075
氨基酸
组分 R7755
g/L
L-精氨酸
0.2
L-天冬酰胺(无水)
0.05
L-天冬氨酸
0.02
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0652
L-谷氨酸
0.02
L-谷氨酰胺
0.01
甘氨酸
0.015
L-组氨酸
0.02
羟基-L-脯氨酸
0.05
L-异亮氨酸
0.05
L-亮氨酸
0.04
L-赖氨酸盐酸盐
0.015
L-甲硫氨酸
0.015
L-苯基丙氨酸
0.02
L-脯氨酸
0.03
L-丝氨酸
0.02
L-苏氨酸
0.005
L-色氨酸
0.02
L-酪氨酸二钠二水
0.02
维生素
组分 R7755
g/L
D-生物素
0.0002
氯化胆碱
0.00544
叶酸
0.001
肌醇
0.035
烟酰胺
0.001
对氨基苯酸
0.001
D-泛酸钙
0.00025
Pyridoxine • HCl
0.001
盐酸吡哆醇
核黄素
0.0002
盐酸硫胺
0.001
维生素B12
0.000005
其他
组分 R7755
g/L
D-葡萄糖
2
谷胱甘肽(还原)
0.001
HEPES
0.00318
添加剂
组分 R7755
g/L
L-谷氨酰胺
0.3
碳酸氢钠
2