细胞培养
Waymouth MB 752/1 培养基配方
无机盐
组分 W1625
g/L
氯化钙 0.0906
氯化镁 0.11239
硫酸镁(无水) 0.09767
氯化钾 0.15
磷酸二氢钾(无水) 0.08
氯化钠 6
磷酸氢二钠(无水) 0.3
氨基酸
组分 W1625
g/L
L-精氨酸•HCl
0.075
L-天冬氨酸
0.06
L-半胱氨酸•HCl•H2O
0.10029
L-胱氨酸·2HCl
0.01955
L-谷氨酸
0.15
L-谷氨酰胺
0.35
甘氨酸
0.05
L-组氨酸•HCl•H2O
0.1641
L-异亮氨酸
0.025
L-亮氨酸
0.05
L-赖氨酸•HCl
0.24
L-蛋氨酸
0.05
L-苯丙氨酸
0.05
L-脯氨酸
0.05
L-苏氨酸
0.075
L-色氨酸
0.04
L-酪氨酸•2Na•2H2O
0.0577
L-缬氨酸
0.065
维生素
组分 W1625
g/L
抗坏血酸•钠
0.0198
D生物素
0.00002
酒石酸胆碱
0.45352
叶酸
0.0004
肌醇
0.001
烟酰胺
0.001
D-泛酸(半钙)
0.001
吡哆醇•HCl
0.001
核黄素
0.001
硫胺•HCl
0.01
维生素B12
0.0002
其他
组分 W1625
g/L
D葡萄糖
5
谷胱甘肽(还原)
0.015
次黄嘌呤
0.025
酚红•Na
0.011
添加成分
组分 W1625
g/L
Sodium Bicarbonate
碳酸氢钠
2.24