细胞培养
Williams E培养基
组份 W1878
[1x] g/L
W4125
g/L
W4128
[1x] g/L
无机盐
氯化钙
0.2
0.2
0.2
硫酸铜• 5H2O
0.0000001
0.0000001
0.0000001
硝酸亚铁• 9H2O
0.0000001
0.0000001
0.0000001
氯化镁• 4H2O
0.0000001
0.0000001
0.0000001
硫酸镁(无水)
0.0977
0.0977
0.0977
氯化钾
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
2.2
2.2
氯化钠
6.8
6.8
6.8
磷酸氢二钠(无水)
0.122
0.122
0.122
硫酸锌• 7H2O
0.0000002
0.0000002
0.0000002
氨基酸
L-丙氨酸
0.09
0.09
0.09
L-精氨酸(自由基)
0.05
0.05
0.05
L-天冬酰胺• H2O
0.02
0.02
0.02
L-天冬氨酸
0.03
0.03
0.03
L-半胱氨酸(游离酸)
0.04
0.04
0.04
L-胱氨酸
0.02
0.02
0.02
L-谷氨酸
0.0445
0.0445
0.0445
L-谷氨酰胺
0.292
甘氨酸
0.05
0.05
0.05
L-组氨酸(自由基)
0.015
0.015
0.015
L-异亮氨酸
0.05
0.05
0.05
L-亮氨酸
0.075
0.075
0.075
L-赖氨酸• HCl
0.08746
0.08746
0.08746
L-甲硫氨酸
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.025
0.025
0.025
L-脯氨酸
0.03
0.03
0.03
L-丝氨酸
0.01
0.01
0.01
L-苏氨酸
0.04
0.04
0.04
L-色氨酸
0.01
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.05045
0.05045
0.05045
L-缬氨酸
0.05
0.05
0.05
维生素
抗坏血酸• Na
0.00227
0.00227
0.00227
D-生物素
0.0005
0.0005
0.0005
钙化醇
0.0001
0.0001
0.0001
氯化胆碱
0.0015
0.0015
0.0015
叶酸
0.001
0.001
0.001
肌醇
0.002
0.002
0.002
维生素K(亚硫酸钠)
0.00001
0.00001
0.00001
烟酰胺
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙
0.001
0.001
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
0.001
0.001
乙酸视黄醇
0.0001
0.0001
0.0001
核黄素
0.0001
0.0001
0.0001
硫胺•HCl
0.001
0.001
0.001
DL-α-生育酚磷酸酯• Na
0.00001
0.00001
0.00001
维生素B12
0.002
0.0002
0.0002
其他
D-葡萄糖
2
2
2
谷胱甘肽(还原型)
0.00005
0.00005
0.00005
亚油酸甲酯
0.00003
0.00003
0.00003
酚红•Na
0.0107
0.0107
丙酮酸• Na
0.025
0.025
0.025
添加成分
L-谷氨酰胺
0.292
0.292
碳酸氢钠
2.2