创新产品和技术总体解决方案
细胞是生物体基本的结构和功能单位,体外细胞培养则是生物学、医学和药物研发等多个研究领域的基本环节。为了保证实验结果的可靠性、一致性、稳定性和可重复性,建立稳定一致的培养环境至关重要。
本司提供超过20,000种高品质的细胞培养产品,包括血清、培养基、添加剂和冻存试剂,以及过滤装置、一般实验室耗材和特殊培养皿等。通过与ECACC等知名组织的合作,我们始终致力于为您的细胞培养准备、生长和分析环节提供高质量、一致的产品。
 实验准备
建立成功的细胞培养始于采用高标准准备细胞和培养基。本司提供广泛的细胞培养工具,包括经过验证的细胞株、细胞冻存试剂和耗材、高品质生化试剂等。
细胞冻存
成功冻存和复苏细胞是细胞培养研究的重要方面,细胞低温储藏时防止冰晶形成是维持细胞活力的关键。本司提供全面的经过无菌过滤和应用验证的低温保护剂,如DMSO、即用型细胞冻存培养基等,最大化维持细胞在冻融过程中的活力。
pZerve™ 冻存溶液 (货号:Z1653)
pZerve™ 冻存溶液是即用型溶液,无需稀释,无需额外添加。该溶液是特殊的优化配方,不含DMSO、FBS或其他动物蛋白,配方去除了可能的有害组分,具有良好的复苏效果,适用于无血清培养基或含血清培养基培养的多种细胞类型,包括肥大细胞、树突细胞、间充质细胞、转移性前列腺癌细胞LNCaP、结肠腺癌细胞LS180、转化原代胚胎肾细胞293等。
产品特点:
  • 无动物源:只包含人类蛋白,无DMSO、FBS或其他动物蛋白
  • 极高品质:原装进口,无菌过滤
  • 使用方便:即用型,无需稀释、额外添加或其他处理
细胞解离和消化
壁基质上分离细胞的步骤是非常基础和关键的环节。细胞分离的方法通常分为酶学方法如使用胶原酶、胰酶、A c c u m a x ™ 、Accutase等,以及非酶学消化液如EDTA、NO-ZYME™、Non-enzymatic消化液等。
StableCell™ Trypsin溶液-不需冻存的胰蛋白酶(货号:T2601T2605T2610)
胰蛋白酶是实验室中通常的用于贴壁细胞消化的酶,但传统的胰蛋白酶溶液在较高温度下会自身消化导致酶活性降低,最终导致无效的细胞分离,因此传统胰蛋白酶溶液必须冻存在-20°C储存。
StableCell™胰蛋白酶溶液是专门设计用来使用类似标准胰蛋白酶的方法进行细胞分离,但不需要分装、冻存、解冻等操作,从而节省大量时间和冰箱空间。StableCell™胰蛋白酶溶液推荐储存在2-8°C,但研究结果表明即使储存在37°C也能保留90%以上的酶活和性能。
StableCell™胰蛋白酶溶液已被证实可用于多种细胞类型,比如SKOV-3、DU145、HEK293、16HBE41o-, HL-1和MDCK细胞系等,并具有与标准胰蛋白酶同等出色的表现。
  • 节省时间:不需要分装和反复冻融操作
  • 存储方便:2-8°C储存,未使用材料可简单储存在冰盒中
  • 优良品质:GMP质量管理体系下生产
2-8°C储存的StableCell仍可保持较高活性                                                                  StableCell具有出色的细胞解离效果
EZ-LiFT™干细胞传代试剂-选择性分离干细胞(货号:SCM139)
人类多能干细胞(包括ES和iPS细胞)传代相关的常见问题是不需要的自发细胞分化。没有人工干预的情况下,分化的细胞增殖迅速并最终减少干细胞培养的总体质量。
EZ-LiFT™干细胞传代试剂是一种专利的不含酶、化学成分限定的干细胞解离试剂,该试剂只选择性传代未分化的多能干细胞,避免人工群体筛选或细胞刮铲的步骤,从而不需要使用ROCK抑制剂即可产生高细胞活性。EZ-LiFT™也可以拯救高度分化的iPS细胞培养物。
不同解离液特性对比
  Dispase II Accutase/Accumax EZ-LiFT Reagent
机制 酶学 酶学 非酶学
组分 基于细菌,不限定 基于动物,不限定 无动物源,成分限定
传代方法 聚集 单个细胞 小的聚集
推荐比例 1:6* 1:30* 1:30*
多能细胞富集 No No Yes
细胞存活 ++ ++ +++
铺板一致性 Low High High
批间差异性 Med Low Low
需要ROCKi No Yes No
膜蛋白损伤 High Med Low
冻存(管/孔) 1 vial 2 vials 5 vials
转染即用 No Yes Yes
使用不同干细胞解离试剂时人类iPS细胞的形态
EZ-LiFT™试剂选择性分离和传代未分化的细胞人类iPS
EZ-LiFT™试剂可以拯救高度分化的人ES/iPSC培养物
细胞分离
在细胞培养实验中,通常需要从特定组织或样品中分离特定的细胞,如单核细胞。细胞分离技术包括离心技术、流式细胞术和细胞电泳,其中使用密度梯度介质的离心技术是简单易操作的基本手段。
前体脂肪细胞分离试剂盒(货号:PRI001-1KT
该试剂盒提供了从脂肪组织分离基质血管成分的试剂和工具。分离得到的基质血管成分在组织培养板上进行培养,其上附着前体脂肪细胞。
当使用分化诱导物(3T3-L1分化试剂盒,货号:DIF001)处理时,前体脂肪细胞保持着增殖和分化成脂肪细胞的能力。前体脂肪细胞可用于研究脂肪形成,分化的脂肪细胞可用于研究脂解作用、内分泌活力、细胞信号转导和代谢功能障碍等。
前体脂肪细胞分化 (a)小鼠脂肪组织来源的前体脂肪细胞经过4天培养 (b)使用3T3-L1分化试剂盒,从前体脂肪细胞分化7天后的脂肪细胞,可见的脂滴证明了前体脂肪细胞的成功分离。
 细胞生长
细胞培养基
培养基是影响细胞培养的关键因素,是获得可靠、一致实验结果的基础,因此选对培养基是成功的第一步。本司提供多种类型的高品质培养基,全球知名的严格质控体系确保其质量标准和批间稳定性。每款培养基都提供不同配方供灵活选择,满足不同实验的需求。
3T3-L1分化试剂盒(货号:DIF001-1KT
3T3-L1细胞源于小鼠3T3细胞,提供了脂肪生理和代谢疾病研究中广泛应用的基础模型。3T3-L1细胞在分化前呈现出类似成纤维细胞的形态,在分化启动后逐渐变圆并积累脂滴,积累的脂滴可通过光学显微镜观察到。体外分化的3T3-L1脂肪细胞具有类似组织来源脂肪细胞的特征,已被广泛用于研究脂肪发生、脂肪分解和代谢功能障碍。3T3-L1分化试剂盒提供足够的补充物可制备100ml分化培养基和600ml维持培养基。
前体脂肪细胞分化 (a)分化前的3T3-L1细胞 (b)起始分化后7天的3T3-L1细胞经过中性脂类染料油红O染色 (c)96孔板培养的前体脂肪细胞和分化7天后的脂肪细胞中甘油三酯水平
NeuralQTM基础培养基(货号:N3100)
经过优化的无血清神经干细胞培养基,可实现神经细胞的(原代和iPSC来源的)最佳生长效果和最高存活率
最佳生长效果和最高存活率。与竞争产品相比,无论在短期还是长期细胞培养过程中,NeuralQ基础培养基配合使用GS21神经补充剂(货号:G0800)均表现出更出色的支持整体细胞健康和神经元活力的性能。
培养2和4周后,神经元存活率比竞争产品更高
相对于在其他领先竞争者培养基产品中培养的细胞,含GS21TM 的NeuralQ基础培养基中的原代大鼠皮层神经元在2周和4周后显示出显著升高的神经元活力。对培养于96孔板中的神经元采用MAP2(绿)和Dapi(蓝)标记细胞核。
3dGRO™球体培养基-肿瘤干细胞3D培养(货号:S3077)
实体瘤生长于一个三维空间构象中,从而导致细胞与氧气、营养以及其他物理和化学胁迫的接触是不均一的。为了模拟3D空间,许多3D培养模型已应用于肿瘤研究以模拟氧(缺氧)扩散受限分布、营养物、代谢物和信号分子。肿瘤干细胞(CSCs)是在实体肿瘤中发现的一个小的细胞亚群,其具有自我更新和分化、引发肿瘤并促进肿瘤生长、复发和转移的能力。因此,开发靶向CSCs的特定疗法有望提高癌症患者的生存和生活质量,尤其是转移性病患。
传统方法需要将CSCs从肿瘤细胞系和肿瘤活检样本中分离后培养在非限定含血清的培养基中,而这种非限定培养环境会导致实验差异和不理想的细胞生长。3dGRO球体培养基是一款新型的化学成分限定、无血清肿瘤干细胞培养基,可以支持CSCs在3D球体细胞培养环境中的扩张,可以实现肿瘤细胞系的连续传代并最终富集CSCs群体。
特点和优势:
  • 化学成分限定、无血清配方
  • 具有较高的肿瘤球体形成效率
  • 允许长期的连续传代(>10)
  • 经过验证可从多种肿瘤细胞系中富集CSCs
3D细胞培养系统
细胞在平面上生长是人为的和不自然的,因为这与细胞能够以最佳状态进行旺盛生长的体内环境并不相同。因此,传统的2D单层细胞培养物很难恰当地反映出细胞的体内生长环境,进而可能造成细胞结构和组织功能的缺失。
三维(3D)细胞培养技术能够更好地模拟生物体内细胞存活的自然环境,其自然条件可保持细胞间相互作用和更逼真的生化和生理反应。在3D环境中,细胞对内源性和外源性刺激(如温度、pH、营养吸收、转运和分化等方面的改变)应答更接近于它们在体内的反应。再生医学的力量为理解发育、老化和组织年轻化等许多有趣的细胞进程提供了方法,了解生物学中这些有趣过程的唯一方法就是研究与生物体非常相似的模型系统,这使得3D细胞培养成为必不可少的研究工具。
TrueGel3D™生化成分限定水凝胶-无动物组分3D培养细胞系统
TrueGel3D™是一种混合聚合物与交联剂的生化成分限定的水凝胶,与其他基于动物细胞生物提取的水凝胶相比, TrueGel3D™不包含任何动物源成分,其中包含的组分可以保持活力并模拟天然ECM的重要特性。TrueGel3D™模拟类似组织内细胞的真实生长环境, 有助于研究细胞在3D环境中真实的形态和生理特性。
TrueGel3D™技术特点和优势:
  • 可在室温下完成制备
  • 成分限定,无动物源,批次稳定,不干扰细胞行为
  • 水凝胶是透明的可以进行细胞成像分析
  • 定制化选择支持多种应用,广泛适用于多种细胞类型如MDCK、表皮细胞、成纤维细胞、肿瘤细胞、原代细胞等
TrueGel3D™技术包括4个组分:
  • TrueGel3D™聚合物:PVA或葡聚糖
  • 交联剂:2种不同的巯基功能化交联剂,聚乙二醇(PEG)或环糊精(CD),提供化学键连接聚合物链,形成水凝胶
  • 细胞互作组分:当需要将细胞粘附到基质时,多肽包括附着序列如TrueGel3D™ Arg-Gly-Asp(RGD)整合素粘附多肽可以加入到混合物中。其他生物活性组分如ECM蛋白(如纤连蛋白、层粘连蛋白)、多肽、硫酸乙酰肝素或生长因子(该试剂盒不提供)也可以添加到系统中。
  • 使用人选择的细胞(该试剂盒不提供)
TrueGel3D™技术流程:
TrueGel3D™是成分限定的3D培养细胞技术,试剂盒包含完整的试剂,只需进行简单的操作,即可在室温条件下制备无动物源的3D培养细胞系统:
选择合适的TrueGel3D™试剂盒
本司提供一系列预限定的TrueGel3D系统,以及供最大程度定制化的单独组分,为了选择最适合您研究的TrueGel3D系统,请注意以下几个方面:
1.     选择预限定系统还是需要定制化?
对于大多数应用如球体形成或共培养模式,可以选择预先配制的TrueGel3D水凝胶、CD细胞可降解交联剂和RGD多肽(货号:TRUE1-1KT)。该水凝胶包括限定浓度的细胞附着位点,允许细胞扩展和细胞迁移,而且可以使用TrueGel3D™酶法细胞恢复溶液(货号:TRUEENZ-500UL)降解该水凝胶进行细胞恢复。该水凝胶属于中等硬度,完整的胶形成时间大约在20分钟内。
如果需要定制凝胶环境,比如改变硬度、附着分子、ECM蛋白等,也可以选择表一中的其他TrueGel3D试剂盒。
2.     何种凝胶速率是最佳的?
混合液体最长保持时间 应用举例
慢速 (最长10min) 用于微通道、注射器注射、测试凝胶硬度、刚性水凝胶
中等 (最长4min) 肿瘤间质模型、球状形成、囊肿和腺泡形成
快速 (最长1min) 快速培养设置、包埋大组织样本
3. 是否需要添加细胞互作组分?
对于部分应用如细胞或组织固定用于显微镜观察,可以只使用TrueGel3D™试剂盒而无需添加其他活性组分,而细胞附着和扩展(细胞扩展也需要CD可降解交联剂的存在)则需要TrueGel3D™ RGD多肽。凝胶中也可以根据需要添加其他细胞组分如生长因子、肝素或ECM蛋白(如纤连蛋白或胶原蛋白)。
4. 后续分析或培养是否需要细胞恢复?
使用TrueGel3D™酶法细胞恢复溶液可将细胞从基于葡聚糖的TrueGel3D™骨架中恢复,但细胞不能从基于PVA的TrueGel3D™骨架中恢复。
5. 是否需要细胞可降解水凝胶?
如果希望研究细胞扩展或能动性,需要选择细胞可降解的环境。含CD细胞可降解交联剂的TrueGel3D™试剂盒包含基质金属蛋白酶(MMP)剪切位点多肽序列,存在细胞附着配体如RGD整合素附着多肽的情况下,细胞可以通过降解交联剂在水凝胶内扩展。
表一:TrueGel3D™试剂盒选择指南:基于产品特点
表二:TrueGel3D™试剂盒选择指南:基于应用
产品 TRUE1 TRUE2 TRUE3 TRUE4 TRUE5 TRUE6 TRUE7 TRUE8 TRUE9
Spheroids: growth independent from surrounding matrix_ no outgrowth/invasion          
Spheroids: growth dependent on cell-adhesive surrounding matrix_ no outgrowth/invasion*   ✔*     ✔* ✔*     ✔*
Cell migration/ invasion assay*   ✔* ✔*     ✔* ✔*  
Acini and epithelial cyst formation* ✔*     ✔* ✔*     ✔*
Tumor-stroma Co-culture   ✔* ✔*     ✔* ✔*  
Impact of substrate stiffness on cell physiology/behavior          
Immobilization of cells and tissues with recovery              
Immobilization of cells and tissues without recovery              
Physical barrier without cell interactions          
Use of microchannels        
Filling of syringes        
Stable long-term culture >2 weeks; no recovery of cells required          
Recovery of cells for downstream application like SDS page, immunostaining, passing, etc.        
应用举例:
MDCK细胞的囊肿形成。分别使用 A. 500 µmol/L TrueGel3D RGD 整合素附着多肽;B. 500 µmol/L 杂乱的RGD多肽;
肿瘤细胞和基质细胞的共培养。A. MCF-7细胞单独培养;B. 人成纤维细胞单独培养;C. MCF-7和成纤维细胞共培养。绿色:细胞核;红色:Actin细胞骨架;标尺:100µm
血清和血清替代物
血清含有生长因子可促进细胞的繁殖,含有附着因子可促进细胞的贴壁,同时也是矿物质、脂类及激素的来源。最常用的血清有胎牛血清和小牛血清,且以澳洲来源的血清应用最为广泛。然而,随着科研发展和特殊研究领域的需要,劣质血清的批次不稳定性和动物源组分污染使得研究人员对血清替代物的需要日渐增长。
PLTGold®人类血小板裂解物
PLTGold®人类血小板裂解产物是不含异源动物成分(Xeno-free)的细胞培养补充物,是人间充质干细胞培养的理想FBS替代物。PLTGold是源于人类血小板的未分离产品, 不需要额外添加肝素, 因此在达到
PLTMax 效果的同时保持无凝结状态。使用5 %PLTGold可获得最优的MSC生长,PLTGold也可用于源于小鼠、兔子和猪等物种的间充质干细胞的生长。
特性与优势:
  • 相对于FBS,提升了细胞生长动力学
  • 批间一致性更佳
  • 人源材料,适用于转化研究应用
  • 无血清培养基的高性价比替代之选
PLTGold表现出类似PLTMax、FBS的效果
 细胞分析
PCR、抗体IHC染色等细胞分析方法由于只能反映某个时间点的细胞行为而具有局限性。当传统细胞分析方法无法获得预期结果时,使用实时细胞分析方法通常会得到很多新的生物学发现,因此活细胞分析技术在科研过程中发挥着越来越关键的作用。为了研究单个细胞的行为、生长和分化、细胞间互作等,可以在不影响细胞形态和功能的前提下永久标记细胞群体是至关重要的。本司提供多种新型荧光细胞标记技术用于细胞示踪、荧光慢病毒生物感应器、荧光染料和探针进行实时细胞分析。
BrightCell™ 光稳定细胞培养基
本司新推出的BrightCell系列光稳定培养基系统通过去除或替换光毒性组分可以延长细胞暴露在蓝色光下的时间,维持较高的细胞活性和功能性。另外,该系列培养基具有极低的自发荧光和或光漂白,可大幅度提高使用荧光活细胞成像获得的数据质量。
  • BrightCell™ MEMO®光稳定培养基可在蓝色光照射之前或过程中替代DMEM
  • BrightCell™ NEUMO®光稳定培养基专为神经细胞培养开发,可在活细胞成像实验中替代Neurobasal®培养基
  • BrightCell™ SOS®神经培养补充物可在活细胞成像实验中直接替代无血清光毒性替代物如B-27、NS21、SATO和N2等
应用举例:
少突胶质前体细胞OPCs(A,B)、皮质神经元(C)和海马神经元(D)的增强的活细胞荧光成像。分别使用BrightCell™光稳定培养基(MEMO/SOS和NEUMO/SOS)和标准培养基(DMEM/SATO和Neurobasal/B27)培养这些细胞,然后进行呈现。结果表明与传统培养基相比,使用光稳定培养基培养的NG2+ OPCs、皮质神经元和海马神经元延长蓝光暴露时细胞活力较高。
胶质细胞的荧光细胞分选。与Neurobasal® 和 B27®相比,只有使用BrightCell™光稳定培养基NEUMO和SOS将MBP+ GFP/RFP标记的少突胶质前体细胞(OPCs)成功的进行FACs分选、培养和从成年小鼠大脑中分化。
神经元和星形胶质细胞的荧光活细胞成像。7天大的原代大鼠神经元细胞和星形胶质细胞在标准培养基(Neurobasal/B27)或BrightCell™培养基(NEUMO/SOS)进行暗或光培养。暴露在蓝光后对细胞进行神经元标志物Tuj1、GFAP和DAPI染色,结果表明标准培养基中的神经元和星形胶质细胞经过延长荧光暴露后出现普遍的细胞死亡,而BrightCell™培养基中的神经元细胞未出现细胞活力下降。
BrightCell™培养基中(NEUMO/SOS)神经元的活细胞荧光成像。A) 表达mApple (EGFP)和突变基因Matrin3 (YFP)的原代啮齿动物皮层神经元 B) 表达mApple (红色)和突变基因C9orf72 (黄色)的活体原代啮齿动物皮层神经元,使用核染料cyan染色。所有细胞均在BrightCell™ NEUMO/SOS培养基中生长。
BrightCell™培养基保护OPCs和人类神经干细胞的正常功能。A) 对比DMEM/SATO 和MEMO/SOS培养基对OPC形态和增殖能力的影响。B)  使用无血清补充物N2+B27(上部)或SOS (下部)对比神经上皮细胞从人类iPSC形成的拟胚体分化的效果。分化将近5周后产生神经元(β-III)和星形胶质细胞(GFAP)
订购信息:
产品 描述
实验准备  
T2601 StableCell™ Trypsin Solution, 1X
T2605 StableCell™ Trypsin Solution, 5X
T2610 StableCell™ Trypsin Solution, 10X
SCM139 EZ-LiFT™™ Stem Cell Passaging Reagent, 100 mL
SCM139 EZ-LiFT™™ Stem Cell Passaging Reagent, 500 mL
Z1653 pZerve™ Cryopreservation Solution
040-50 Freezing Medium (50 ML)
EF5014 EF5 Compound, 50mg (CAS 152721-37-4)
EF5014 EF5 Compound, 150mg (CAS 152721-37-4)
细胞培养基  
DIF001 3T3-L1 Freezing Medium
SCM122 Adipomax Differentiation Medium
SCM123 Chondromax Differentiation Medium
PRI001 Preadipocyte Isolation Kit
N3100 Neuralq Basal Medium
316-500 Cardiac Fibroblast Growth Medium
G0800 GS21 Neuronal Cell Culture Supplement
3D细胞培养系统  
S3077-1KT 3DGRO Spheroid Medium
TRUE1 TrueGel3D hydrogel pre-configured kit CD cell-degradable crosslinker and RGD peptide for cell adhesion
TRUE2 TrueGel3D hydrogel kits FAST-DEXTRAN,allow cell recovery,PEG non cell-degradable crosslinker
TRUE3 TrueGel3D hydrogel kits FAST-DEXTRAN,allow cell recovery,CD cell-degradable crosslinker
TRUE4 TrueGel3D hydrogel kits FAST-PVA, CD cell-degradable crosslinker
TRUE5 TrueGel3D hydrogel kits FAST-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
TRUE6 TrueGel3D hydrogel kits SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
TRUE7 TrueGel3D hydrogel kits SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, CD cell-degradable crosslinker
TRUE8 TrueGel3D hydrogel kits SLO-PVA, CD cell-degradable crosslinker
TRUE9 TrueGel3D hydrogel kits SLO-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
TRUEPEG TrueGel3D crosslinker PEG non cell-degradable crosslinker
TRUECD TrueGel3D crosslinker CD cell-degradable crosslinker
TRUECD TrueGel3D crosslinker CD cell-degradable crosslinker 
TRUEPVA TrueGel3D polymer modified for fast gelling (FAST-PVA) 
TRUEPVA TrueGel3D polymer modifed for slow gelling (SLO-PVA) 
TRUEDEX TrueGel3D polymer modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN), allow cell recovery
TRUEDEX TrueGel3D polymer modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
TRUERGD TrueGel3D RGD integrin adhesion peptide 
TRUESRGD TrueGel3D scramble RGD integrin adhesion peptide 
TRUEENZ TrueGel3D enzymatic cell recovery solution, 500 microliters
TRUETHIO TrueGel3D thioglycerol solution 
TRUEA TrueGel3D buffer p H 5.5 solution, 10X concentred 
TRUEB TrueGel3D buffer p H 7.2 solution, 10X concentred 
CIB001 CELL-IN-A-BOX
细胞检测  
SCT010 LuminiCell Tracker™ 540- Cell Labeling Kit
SCT011 LuminiCell Tracker™ 670- Cell Labeling Kit
SCT012 LuminiCell Tracker™ 540- Vascular Labeling Kit
SCT013 LuminiCell Tracker™ 670- Vascular Labeling Kit
SCT043 BioTracker™ TP-HOCL1 Live Cell Dye
SCT044 BioTracker™ LYSO-TP Live Cell Dye
SCT045 BioTracker™ ATP-Red Live Cell Dye
SCT046 BioTracker™ CyP AP Live Cell Dye
SCT047 BioTracker™ Cystine-FITC Live Cell Dye
17-10219 LentiBrite™ GFP-Cortactin Lentiviral Biosensor
17-10206 LentiBrite™ GFP-Tubulin Lentiviral Biosensor
17-10143 LentiBrite™ RFP-LC3 Lentiviral Biosensor
17-10222 LentiBrite™ EB3-RFP Lentiviral Biosensor
17-10234 LentiBrite™ GFP-Rad51 Lentiviral Biosensor
17-10203 LentiBrite™ RFP-β-actin Lentiviral Biosensor
17-10404 LentiBrite™ RFP-p62 Lentiviral Biosensor
17-10188 LentiBrite™ RFP-LC3 Control Mutant Lentiviral Biosensor
17-10146 LentiBrite™ Calreticulin-RFP-KDEL Lentiviral Biosensor
17-10409 LentiBrite™ RFP Control Lentiviral Biosensor
17-10218 LentiBrite™ RFP-Cortactin Lentiviral Biosensor
17-10196 LentiBrite™ α-actinin-RFP Lentiviral Biosensor
17-10387 LentiBrite™ GFP Control Lentiviral Biosensor
17-10193 LentiBrite™ GFP-LC3 Lentiviral Biosensor
17-10226 LentiBrite™ PSD95-RFP Lentiviral Biosensor
17-10208 LentiBrite™ EB3-GFP Lentiviral Biosensor
17-10147 LentiBrite™ GFP-HMGB1 Lentiviral Biosensor
17-10224 LentiBrite™ GFP-p62 Lentiviral Biosensor
17-10155 LentiBrite™ Paxillin-RFP Lentiviral Biosensor
17-10229 LentiBrite™ Histone H2B-GFP Lentiviral Biosensor
17-10227 LentiBrite™ PSD95-GFP Lentiviral Biosensor
17-10220 LentiBrite™ RFP-Rad51 Lentiviral Biosensor
17-10156 LentiBrite™ α-actinin-GFP Lentiviral Biosensor
17-10228 LentiBrite™ Histone H2B-RFP Lentiviral Biosensor
17-10205 LentiBrite™ RFP-Tubulin Lentiviral Biosensor
17-10154 LentiBrite™ Paxillin-GFP Lentiviral Biosensor
17-10189 LentiBrite™ GFP-LC3 Control Mutant Lentiviral Biosensor
17-10152 LentiBrite™ GFP-Vimentin Lentiviral Biosensor
17-10204 LentiBrite™ GFP-β-actin Lentiviral Biosensor
17-10153 LentiBrite™ RFP-Vimentin Lentiviral Biosensor
SCM143 BrightCell™ MEMO® Photostable Media, 100ml
SCM144 BrightCell™ MEMO® Photostable Media, 500ml
SCM145 BrightCell™ NEUMO® Photostable Media, 100ml
SCM146 BrightCell™ NEUMO® Photostable Media, 500ml
SCM147 BrightCell™ SOS® Neuronal Supplement (25X), 50ml
生长因子和细胞因子
I17001 Interferon-γ human,IFN-gamma, recombinant, expressed in HEK 293 cells, cell culture tested, endotoxin tested (Sigma)
N17001 Noggin human 
ECM001 Fibronectin human,recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture (Sigma)
5162-1G Collagen
5133-20ML Fibricol®, Bovine Collagen, Solution
5162-1G Collagen, Bovine Tendon, Lyophilized
5168-0.5MG Bovine Collagen, Type V, Solution 0.25
5154-20ML Silk, Fibroin Solution, 50 MG/ML
5051-0.1MG Vitronectin, Human, Solution
血清及其替代物  
SCM151 PLTGold Human Platelet Lysate (Heparin-Free), 100 mL
SCM152 PLTGold Human Platelet Lysate (Heparin-Free), 500 mL
细胞培养耗材  
5143-5EA Cytosoft®, Elastic Moduli 16 KPA, 6 W&
5145-5EA Cytosoft®, Elastic Moduli 64 KPA, 6 W&
5165-5EA Cytosoft®, Elastic Moduli 0.2 KPA, 6 &
5190-7EA Cytosoft®, Discovery Kit, Multiple EL&