肝细胞培养
我们很荣幸为人类体外原代细胞(如角化细胞、内皮细胞和上皮肝细胞)提供一系列无血清培养基。这些原代细胞形态在广泛的新兴技术和治疗应用中具有潜在的商业价值。其中包括:组织工程应用,如创面愈合和烧伤治疗;药物毒理学和药效研究的高通量筛选;基因治疗;人造器官(例如人造肝脏)和作为开发人类疾病新治疗方法的模型细胞系统。
 肝细胞
肝细胞培养系统
肝细胞培养基
肝细胞细胞培养配套产品及补充剂
BioreclamationIVT肝细胞
LifeNet Heath肝细胞
 肝细胞培养系统
肝细胞是肝脏中的上皮细胞。它们发挥着重要的功能,比如帮助排出血液中的毒素,以及合成转运蛋白,如脂蛋白、白蛋白和转铁蛋白。肝细胞的原代和继代培养可用于研究肝脏再生和分化的机制。历史上,原代肝细胞在培养中表现出有限的复制寿命。另外,当原代肝细胞在培养中被刺激分裂时,它们通常会失去分化功能,例如合成和分泌白蛋白和转铁蛋白的能力。尽管在了解影响肝细胞特性的因素上取得了实质性进展,但原代和继代肝细胞仍不适用于一些新兴的医疗技术和应用。 在培养肝细胞的潜在新兴应用中有基因治疗、生物人工器官、细胞移植、药物生产以及药物和化学检测等。这些技术可能受益于克隆和永生化肝细胞的使用。因此,为此目的,应努力开发肝细胞系。
原代人类肝细胞培养系统
我们与行业领导者BioreclamationIVT和LifeNet Health合作,提供高质量的原代人类肝细胞产品。为了最好地满足多种研究类型的具体需求,我们提供源于人类肝脏组织的不同肝细胞产品:
BioreclamtionIVT:
  • LiverPool™ 低温人类肝细胞
  • LiverPool™人类肝细胞
  • 可冷冻人类肝细胞 
  • 低温和可冷冻人类肝细胞
LifeNet Health:
  • 单供体低温人类肝细胞
  • 单供体可冷冻人类肝细胞
货号 产品名称
MTOXH1000 低温原代人类肝细胞
MTOXH1002 低温原代人类肝细胞诱导认证
MTOXH1008 可冷冻原代人类肝细胞 高BMI
MTOXH1012 可冷冻原代人类肝细胞幼年型
MTOXH1001 可冷冻原代人类肝细胞代谢合格悬浮等级
MTOXH1011 可冷冻原代人类肝细胞新生
MTOXH1005 可冷冻原代人类肝细胞研究级别
F00995 女性可冷冻肝细胞  1个(每瓶500万个细胞)
FX008001 女性LiverPool™ 10供体混合可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
F00995-P F00995-P女性Plateable可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
M00995 男性可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
MX008001 男性LiverPool™ 10供体混合可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
X008052-P 混合性人类LiverPool™5供体集合低温肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
X008001-P 混合性人类LiverPool™10供体集合低温肝细胞
X008052 混合性人类LiverPool™5供体集合可冷冻肝细胞
X008001 混合性人类LiverPool™10供体集合可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
X008000 混合性人类LiverPool™20供体集合可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
X008005 混合性人类LiverPool™50供体集合可冷冻肝细胞1个(每瓶500万个细胞)
返回页首
原代人类肝细胞培养基
货号 产品名称
MED-HHCM 人类肝细胞培养基 
MED-HHCMSP 人类肝细胞培养基补充包 
MED-HHPM 人类肝细胞平板培养基 
MED-HHPMSP 人类肝细胞平板培养基补充包 
MED-HHTM 人类肝细胞解冻培养基 
Z990004 InVitroGRO™ CP培养基
Z99029 InVitroGRO™ CP培养基
Z990003 InVitroGRO™ CP培养基
Z990002 InVitroGRO™ HI培养基
Z99009 InVitroGRO™ HI培养基
Z990012 InVitroGRO™ HI培养基
Z990006 InVitroGRO™ HT培养基
Z99019 InVitroGRO™ HT培养基
Z990005 InVitroGRO™ HT培养基
Z99074 InVitroGRO™ KHB培养基
Z990001 InVitroGRO™ PT培养基
Z99000  Torpedo ™混合抗生素
Z990007  Torpedo ™混合抗生素
Z990008  Torpedo ™混合抗生素
返回页首
 肝细胞培养基
许多经典培养基(参见我们“经典培养基”的网页)已被用于培养上皮肝细胞。一些例子包括:Liebovitz L-15,DMEM/F-12,RPMI 1640,Waymouth's MB 752/1andWilliams Medium E.肝细胞在这些培养基中的生长需要使用血清。
我们最先进的培养原代、继代和克隆永生化上皮肝细胞的制剂是H 1777,它是Leibovitz L-15制剂的富集变体。它可成功地用于降低FBS的浓度。
货号 产品名称 描述 居民申请表
H1777 肝细胞培养基
  • 液体,
  • 专有混合物;
  • 用HEPES和碳酸氢钠缓冲液;
  • 不含L-谷氨酰胺;
  • 无菌性;
  • 内毒素检测;
  • 细胞培养检测。
H1777是在原有Liebovitz、L-15培养基的增强培养基配方。它被配制成支持原代、继代和永生化肝细胞的增殖。
返回页首
  肝细胞细胞培养配套产品及补充剂
上皮肝细胞的培养得到一系列产品的支持。下表提供了我们为此目的推荐的部分产品清单。另见上面的“肝细胞培养基”表。
货号 产品名称 描述 居民申请表
C6295 细胞冷冻培养基- DMSO,无血清
  • 调理液
  • 含有所需最低的培养基(MEM)、二甲基亚砜(8.7%)和甲基纤维素
  • 无菌性
  • 内毒素检测
  • 细胞培养检测
做好充分的准备,使用培养基,完成细胞冻存。
C2799 胶原酶
  • 干粉
  • 高纯度,Ⅶ型
  • 活动:1000-3000胶原蛋白 消化  单位/毫克  固体;4-12法胶原酶  水解单位/毫克 固体。
  • 污染性活动:<1单位中性蛋白酶 和< 1单位梭菌蛋白酶 / 毫克固体
  • 细胞培养检测
用于肝灌注液中分离上皮肝细胞。
D1435 二甲基亚砜, USP
  • 调理液
  • USP测试
DMSO已经被证明在体外刺激去分化的上皮肝细胞的再分化。
H0887 HEPES缓冲液,(1M)
  • 调理液
  • 由HEPES游离酸和组织培养级水溶液制备
  • 无菌性
  • 内毒素检测
  • 细胞培养检测
用于肝灌注液中分离上皮肝细胞。
H3784 HEPES,钠盐
  • 干粉
  • 纯度:> 99.5%,未检测到脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和蛋白酶,< 5 ppm重金属和5 ppm铁
  • 在37℃时pKa=7.31;有效pH范围在6.8-8.2
  • 内毒素和生物负荷试验
  • 细胞培养检测
用于肝灌注液中分离上皮肝细胞。
H3884 透明质酸酶
  • 干粉,冻干的
  • 来源:Bovine testes
  • 高纯度,Ⅳ-S型
  • M.Wt.=56千道尔顿
  • 随机切割透明质酸、软骨素和硫酸软骨素中的糖苷键
  • 活动:750-1,500 单位/毫克  固体。根据美国药典XXIV-NF标准版进行测定。
  • 污染性活动:<1单位中性蛋白酶 和< 1单位梭菌蛋白酶 / 毫克固体
  • 细胞培养检测
返回页首