小牛血清 (Bovine Calf Serum)
货号 产品描述
B7446-1000ML 小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL
B7446-100ML 小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,100mL
B7447-1000ML 小牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL
产品特点:
  • 澳大利亚来源,具有可追溯性
  • 采集自小于12个月龄的小牛
  • 可提供γ射线辐照处理的血清现货,灭活病毒和其他外来微生物
  • 严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等检测
  • 经过细胞培养和杂交瘤细胞培养验证
产品参数:
9CFR病毒检测 未检测到
支原体检测 未检测到
内毒素水平 ≤10 EU/mL
总蛋白 58-71 mg/mL
血红蛋白 ≤0.35 mg/mL
pH 7.0-8.1
渗透压 260-330 mOsm/kg
工艺流程
从血源采集、加工、过滤、辐照处理、包装、质检,再到物流,遵循行业最高标准,全方位保驾护航,确保产品高品质、可信赖。
  • 可追溯性
    产品制备所用材料均来自澳大利亚。采集血清的牛的出生、饲养、运输或屠宰场所均不经过疯牛病(BSE)疫区,原料均通过严格标准采自中国许可的澳大利亚非蓝舌病毒(BTV)地区。每批次均附有含原产地信息的分析证书(CoA)。
  • 原材料加工
    血液取自澳大利亚地区受政府监管的工厂。全血使用严格的无菌采集技术收集,然后在可控条件下凝结。离心后收集血清并立即冻存。
  • 过滤和包装
    冻存的血清原料在可控条件下解冻,然后通过一系列不同孔径的膜过滤,并在封闭系统中进行分装。血清包装入无菌带刻度的塑料瓶后,密封冻存于-10~-40°C环境。
  • γ辐照处理
    使用经过认证的工艺对冻存的血清进行25-40 kGy剂量的γ辐照处理,并确保每批次的每瓶血清都能均匀受到辐照作用。经过γ射线辐射的血清所含病毒和外来微生物污染的可能性降低了上百万倍,而与此同时,血清的促细胞生长作用不受辐照的影响。
  • QC检测
    采用严格标准进行多次多项检测,包括牛呼吸道融合病毒(BRSV)、牛病毒性腹泻病毒(BVDV)、 牛细小病毒(BPV)、蓝舌病毒(BTV)、 牛腺病毒(BAdV)、狂犬病毒(RABV)、呼吸道肠道病毒(REO)等病毒检测、支原体、内毒素、血红蛋白、IgG含量、细胞生长验证以及多项生理生化检测,确保产品具有可信赖的超高品质。