CHO DHFR培养基
在您的CHO DHFR系统中使用新的无动物成分CHO DHFR培养基从而获得最丰富的结果
(货号 C8862)
Sigma-Aldrich公司不断拓展的无动物成分CHO培养基产品线新成员,旨在为中国仓鼠卵巢(CHO)细胞提供优异的细胞生长和重组蛋白生产力——该细胞经过工程改造后包含二氢叶酸还原酶(DHFR)扩增系统。含有重组人胰岛素,Pluronic®F-68和植物性水解物
CHO DHFR- 培养基具有以下优点:
  • 无动物成分 - 不含转铁蛋白或其他动物源性产品
  • 专为DHFR-CHO克隆设计 - 不含次黄嘌呤或胸苷
  • 在细胞生长和生产力方面优于竞争对手
  • 支持重组蛋白的适当糖基化
  • 在其他选择系统中也有出色的表现
产品代码 描述 包装规格
C8862 CHO DHFR- 培养基,无动物成分 1 L
6 x 1 L
生命科学季刊:2003年夏季第4卷,第3期