细胞培养
胚胎培养基
如今,转基因技术被广泛用于利用各种生物体研究基因功能。在分子生物学中,转基因小鼠被广泛用于基因功能研究,因为它们相对容易操作且价格便宜。一种广泛用于产生转基因小鼠的技术包括产生稳定转染的小鼠胚胎干细胞 (ES) 并将其注射到小鼠囊胚胚胎中。
应用附注使用CRISPR-Cas9基因组编辑产生转基因小鼠
为了实现胚胎收集、操作和转移技术,我们提供多种可供选择的小鼠胚胎培养基和试剂,包括M2、改良的M16、FHM和专有的KSOM小鼠胚胎培养基配方。我们所有的培养基都在小鼠胚胎上进行测试,并使用质量最好的原材料进行制备。我们可提供液体和固体EmbryoMax™培养基的许多经典配方
胚胎处理和操作(基于HEPES的培养基配方)
M2:M2胚胎培养基是用HEPES缓冲的改良Krebs-Ringer溶液,通常用于收集胚胎以及在培养箱外长时间处理胚胎。
FHM:FHM培养基具有类似于M2的功能,是KSOM的改良版,其中一部分碳酸氢盐被HEPES缓冲液代替。FHM通常用作胚胎培养基,用于在CO2培养箱外清洗和处理胚胎。
胚胎培养和发育(基于碳酸氢盐的配方)
KSOM:KSOM培养基允许远交合子克服双细胞阻滞,并支持各种小鼠品系的体外和体内发育。KSOM允许更高的细胞分裂速率并产生更高的囊胚发育量。
M16:基于改良的Krebs-Ringer碳酸氢盐溶液的经典胚胎培养基。
胚胎发育的阶段
新产品聚焦
EmbryoMax®高级KSOM胚胎培养基
高级KSOM是最初的KSOM配方的新型独特缓冲的改良版,它可以:
  • 用于在大气条件下处理胚胎和在CO2培养箱中进行培养的一种培养基。
  • 多种小鼠品系中囊胚形成的频率较高
  • 无需中等预平衡步骤
应用说明开发可实现两用胚胎培养和细胞处理应用的新型高级KSOM小鼠胚胎培养基
小鼠胚胎培养基
货号 描述
M7292
含碳酸氢钠和乳酸的M16培养基,不含青霉素和链霉素,液态,过滤除菌
MR-010P
EmbryoMax® 改良型M16培养基(1X),粉末,不含酚红,5 x 10ml
M7167
含HEPES的M2培养基,不含青霉素和链霉素,液态,过滤除菌,适于小鼠胚胎
MR-015P
EmbryoMax® M2培养基(1X),粉末,含酚红
MR-106
EmbryoMax® KSOM培养基(1X),含1/2氨基酸
MR-121
EmbryoMax® KSOM培养基(1X),含1/2氨基酸和酚红
MR-107
EmbryoMax® KSOM培养基(1X),含1/2氨基酸,不含BSA
MR-020P
EmbryoMax® KSOM胚胎培养基 (1X),粉末,不含酚红,250ml
MR-070
EmbryoMax® 人输卵管液 (1X),液态,适于小鼠IVF
T1788
Tyrode溶液,酸性液体,过滤除菌,适于小鼠胚胎
MR-019
EmbryoMax® CZB培养基,含酚红
MR-024
EmbryoMax® FHM HEPES缓冲培养基 (1X),液态,含酚红
经小鼠胚胎测试的试剂
货号 描述
A3311
牛血清白蛋白粉末,BioXtra
C8554
人绒毛膜促性腺激素冻干粉,经过小鼠胚胎测试
G6152
D-(+)-葡萄糖,适用于小鼠胚胎,≥99.5% (GC)
H6147
HEPES BioXtra,适用于小鼠胚胎细胞培养,≥99.5%(滴定)
H4272
来自牛睾丸的透明质酸酶,IV-S型,粉末,测试的小鼠胚胎,750-3000单位/mg固体
M8410
矿物油轻油(净),生物试剂,适用于小鼠胚胎细胞培养
M5310
矿物油轻油(净),BioXtra,适用于小鼠胚胎细胞培养
P0930
聚乙烯吡咯烷酮粉末,BioXtra,适用于小鼠胚胎
P8811
来自灰色链霉菌的蛋白酶,粉末,生物试剂,适用于小鼠胚胎细胞培养,≥3.5单位/mg固体
S8776
氯化钠溶液 (0.9%),BioXtra,适合细胞培养
L7900
DL-乳酸钠溶液,合成,糖浆,BioXtra,适用于小鼠胚胎细胞培养,60% (w/w)
P4562
丙酮酸钠粉末,BioXtra,适用于小鼠胚胎
W1503
胚胎移植用水,过滤除菌,BioXtra,适用于小鼠胚胎
ES-006
EmbryoMax® 0.1%明胶溶液
BSS-1006
EmbryoMax® 1X Dulbecco磷酸盐缓冲盐水,不含Ca ++和Mg ++
ES-003
EmbryoMax®电穿孔缓冲液