细胞培养
MCDB培养基
MCDB培养基主要是由Ham及其助手在1970和1980年代开发出来的,通过使用激素、生长因子、微量元素以及低水平的透析胎牛血清蛋白(FBSP)对于一些特定的细胞类型进行低蛋白和无血清的生长。每种MCDB培养基都具有相应的配方(定性和定量)来提供一种确定且优化的平衡营养环境以对特定细胞系的生长进行选择性的促进。
  • MCDB 105和110是MCDB 104培养基的改良版本,通过使用FBSP、激素和生长因子添加剂优化用于长期生存和快速克隆增殖的人类二倍体成纤维样细胞(WI-38, MRC-5, IMR-90)和低传代的人包皮成纤维细胞。
  • MCDB 151、201和302是Ham营养混合液F-12的改良版本,通过使用低水平的FBSP、大量的微量元素设或无血清蛋白用于人类角质细胞的生长、鸡胚成纤维细胞(CEF)以及中华仓鼠卵巢(CHO)细胞的克隆增殖。
查看我们的 MCDB 培养基 选择。