生物缓冲剂
MES
同义词:2-(N-吗啉代)乙磺酸,4-吗啉乙磺酸
MES是一种两性离子 N-取代氨基磺酸,被称为Good's缓冲液,在pH 5.5-6.7范围内有活性,25℃时pKa为 6.10。MES不经过细胞膜吸收,对紫外线基本透明。MES用作BIS-TRIS凝胶上解析非 常小的蛋白质(例如13kDa)的运行缓冲液。
有效pH值范围 5.5 - 6.7
工作浓度范围 30mM-50mM6,7
        按等级或质量水平比较产品
名称 CAS 分子式 分子量 试剂级
生命科学级
制药级  溶液
MES
4432-31- 9
C6H13NO4S
195.24
M3671     76039
MES水合物 1266615-59- 1 C6H13NO4S • xH2O 195.24 M8250 M2933
M5287 69890
PHG0003  
MES一水合物 145224-94- 8 C6H13NO4S • H2O 213.25   69889
69892
 RES0113M-A7  
MES钠盐 71119-23- 8 C6H12NNaO4S 217.22 M5057 M3885 M3058  PHG0008 RES0114M- A7   
MES钾盐 39946-25- 3 C6H12KNO4S 233.33 M0895      
MES半钠盐 117961-21- 4 C6H13NO4S • 0.5Na 206.73 M0164 M8902      
互动评论
MES与Cu、Mg、Mn、Ni和Cu(II)结合弱。3,与Fe(III)结合强。5
MES稳定BSA4
由于许多常用缓冲液(如磷酸盐和乙酸盐)容易形成配位络合物,因此MES也可用作涉及金属离子的化学反应中的非配位缓冲液.
文献参考资料
  1. Good, N.E., et al. 1966. Biochemistry. 5: 467-477. PMID: 5942950
  2. Graf, H., et al. 1994. Bioseparation. 4: 7-20. PMID: 7764588
  3. Kandegedara, A.; Rorabacher, D. B. 1999. Anal. Chem. 71: 3140–3144.
  4. Taha, Mohamed. et al. 2011. Macromolecules. 44.21: 8575-8589.
  5. Ferreira CM, Pinto IS, Soares, EV, Soares HM. 2015 Royal Society of Chemistry 30989- 31003
  6. Lorian V–Antibiotics in Laboratory Medicine—Lippincort Williams &Wilkins 2005 pp. 605
  7. Perron NR, Dissertation Effects of polyphenol compounds on iron and copper-mediated DNA damage: mechanisms and predictive models, Proquest 2008 pp. 119