生物缓冲液
氯化钠
Sodium Chloride Specification Comparison PDF 适合打印的PDF版本 (335 Kb) FAQs and Live Chat Banner Image
Sigma-Aldrich® Sodium 氯化钠物理属性
分子式 NaCl 注册号 3534976 熔点 801 °C(lit.)
分子量 58.44 MDL 号 MFCD00003477 EG/EC 号 231-598-3
CAS 号 7647-14-5        
Sigma-Aldrich Sodium 氯化钠参数比较
  S1679 S9888 S5629 S5886 S3014 S6191 S7653 71376
等级 达到USP检测参数要求 ACS试剂 ≥99.0% 经植物细胞培养检测, ≥99.5% 经细胞、昆虫细胞培养检测 用于分子生物学,≥98% (滴定) BPC, ≥99.5% (滴定), 经细胞培养检测 BioXtra, ≥99.5% BioUltra,用于分子生物学,≥99.5% (AT)
纯度 ≥99.0% ≥99.0% ≥99.5% ≥99.5% ≥98% ≥99.5% ≥99.5% ≥99.5%
试剂检测
  S1679 S9888 S5629 S5886 S3014 S6191 S7653 71376
260NM             ≤0.01 ≤0.01
280NM             ≤0.01 ≤0.01
鉴定 X              
pH   5.0 - 9.0
(25 °C, 5% in solution)
        5.0 - 8.0
(20 °C, 1M in H2O)
5.0 - 8.0
(25 °C, 1M in H2O)
LOD ≤0.5%              
不溶物   ≤0.005%         filter test filter test
生命科学检测
  S1679 S9888 S5629 S5886 S3014 S6191 S7653 71376
内毒素           X    
细胞检测       X   X    
昆虫细胞检测       X   X    
植物细胞检测     X     X    
RNA酶         X X   X
DNA酶         X X   X
蛋白酶         X X   X
磷酸化酶               X
痕量元素杂质
  S1679 S9888 S5629 S5886 S3014 S6191 S7653 71376
溴(Br) ≤0.010% ≤0.01%         ≤0.005% ≤0.0050%
碘(I) X ≤0.002%         ≤0.001% ≤0.0010%
磷(P) ≤0.0025% ≤0.0005%     ≤0.0005%   ≤0.0005% ≤0.0005%
硫酸根(SO4) ≤0.020% ≤0.004%         ≤0.05% ≤0.0100%
铝(Al)             ≤0.0005% ≤0.0005%
砷(As) ≤0.0001%           ≤0.0001% ≤0.00001%
钡(Ba) X X         ≤0.0005% ≤0.0005%
铋(Bi)             ≤0.0005% ≤0.0005%
钙(Ca)   ≤0.002%         ≤0.002% ≤0.0010%
镉(Cd)             ≤0.0005% ≤0.0005%
钴(Co)             ≤0.0005% ≤0.0005%
铬(Cr)             ≤0.0005% ≤0.0005%
铜(Cu)             ≤0.0005% ≤0.0005%
铁(Fe) ≤0.0002% ≤0.0002%         ≤0.0001% ≤0.0001%
钾(K) ≤0.05% ≤0.005%     ≤0.0050%   ≤0.005% ≤0.0050%
锂(L)             ≤0.0005% ≤0.0005%
镁(Mg)   ≤0.001%         ≤0.0005% ≤0.0005%
锰(Mn)             ≤0.0005% ≤0.0005%
            ≤0.0005% ≤0.0005%
镍(Ni)             ≤0.0005% ≤0.0005%
铅(Pb)   ≤0.0005%     ≤0.0005% ≤0.0005% ≤0.0005% ≤0.0005%
锶(Sr)             ≤0.0005% ≤0.0005%
锌(Zn)             ≤0.0005% ≤0.0005%
总氮               ≤0.001%
氯酸根和硝酸根(NO3)   ≤0.003%            
亚铁氰化物 X              
镁及碱土金属 ≤0.01%              
亚硝酸盐 X              
重金属 ≤0.0005%              
返回页首
返回生物缓冲液页面