生物缓冲液
了解我们的水纯化解决方案产品线 
适合打印的PDF版本 (262Kb PDF)
Sigma-Aldrich® 水物理性质
实验式(Hill Notation) H2O Beilstein登记号 2050024 pH 5.0-7.0
分子量 18.02 MDL号 MFCD00011332 可用pH范围 5.0-7.0
CAS号 7732-18-5 EG/EC 231-791-2 折射率 n20/D 1.34(lit.)
沸点 100 °C(lit.) 密度 1.000 g/ml at 3.98 °C(lit.) PubChem物质号 24901995
Sigma-Aldrich 水参数组成
  W3513 95284 W1754 W4502 W1503 W3500 95289
级别 生物技术性能认证 用于分子生物学级的生化品,DEPC处理及无菌过滤 PCR试剂 分子生物学试剂 用于胚胎转移,无菌过滤的,经小鼠胚胎验证 无菌过滤的,经细胞培养验证 用于细胞生物学的生化品,不含内毒素,经超滤并高压灭菌
生命科学测试
  W3513 95284 W1754 W4502 W1503 W3500 95289
290NM ≤ 0.05            
内毒素 ≤ 1 eu/ml       ≤ 1.0 eu/ml ≤ 1.0 eu/ml X
SPC       ≤ 10 cfu/ml      
细胞检测 X         X  
电泳 X            
PCR     X        
胚胎         X    
无菌 USP sterile-filtered sterile-filtered 0.1 µm filtered USP sterile-filtered  
RNA酶 X X X X      
DNA酶 X X X X      
末端修复酶 X   X X      
蛋白酶   X   X      
磷酸酶   X          
支原体             X
返回页首
back to Biological Buffers