核心生物试剂
琼脂糖选择指南
琼脂糖选择指南 - 点击货号购买
特殊琼脂糖 - 点击货号购买
一般琼脂糖选择指南
货号 应用 凝胶点 °C 凝胶强度 g/cm2 熔融温度 °C EEO 硫酸盐% 注释
分子生物学
A9539
常规核酸分离
36±1.5
≥1200
0.09-0.13
≤0.15
用于通过电泳、Southern或Northern印迹的常规核酸分析。
A9414
低熔点
26-30
≥200
≤65
≤0.10
≤0.10
用于从低熔点凝胶中回收DNA
A4718
高分辨率
≤35
≥300
≤75
≤0.05
用于分离在2%的凝胶中呈现不同大小的小DNA片段。
A7431
宽范围/标准3:1
32.5-38
≥1400
≤90
≤0.13
≤0.15
分离大小介于10-1500 bp之间的DNA片段;与A 2790相比,凝胶不易碎
A2790
宽范围
≤35
≥500
≤65
≤0.15
≤0.15
分离介于50-1000 bp之间的低范围DNA片段
A2929
脉冲场电泳凝胶
42±1
≥2400
0.04-0.07
≤0.08
通过脉冲场电泳分离大DNA(10-2000 KB)片段
A3054
脉冲场样品凝胶
≤30
≥400
≤70
≤0.10
≤0.15
制备用于脉冲场电泳的染色体DNA样品
05066
分子生物学
35±1.5
1500
0.23-0.27
<0.6 %
核酸分离
蛋白电泳
A4679
免疫电泳
36±1.5
≥1200
88
0.09-0.13
用于免疫扩散和免疫电泳
A5304
蛋白电泳
36±1.5
≥700
≤90
0.3
≤0.30
细胞培养
A9045
一般细胞培养和昆虫细胞培养
<30
≥200
>60
≤0.1
≤0.10
透明凝胶,适用于含有热不稳定组分的介质
特殊琼脂糖凝胶选择指南
    g/cm2  % °C %    
货号 硫酸盐% 凝胶强度 凝胶点 熔融温度 °C 电渗(EEO)
A0169 <0.20 >1200
>2500
1
1.5
36 ± 1.5 1.5 87 ± 1.5 0.09-0.13
A0576 ≤0.12 ≥1800
≥3200
1
1.5
36 ± 1.5 1.5 86 ± 2.0 ≤0.12
A6013 ≤0.15 ≥1200 1 36 ± 1.5 1.5   0.09-0.13
A9918 <0.25 >1000
>2000
1
1.5
36 ± 1.5 1.5 87 ± 1.5 0.16-0.19
A6877 ≤0.20 ≥1000 1 36 ± 1.5 1.5   0.16-0.19
A9793 <0.25 >750
>1000
1
1.5
36 ± 1.5 1.5 87 ± 1.5 0.23-0.26
A3643 ≤0.25 ≥650 1 36 ± 1.5 1.5   ≥0.30
A7174 ≤0.20 >900
>1200
1
1.5
41 ± 1.5 1.5 95 ± 1.5 ≤0.14
A0701 ≤0.10 ≥250
≥500
1
1.5
26 ± 2 1.5 ≤65.5 ≤0.12
A4018 ≤0.10 ≥200 1 26-30 1.5 ≤65 ≤0.1
A2576 ≤0.14 ≥100
≥400
1
1.5
≤17 1.5 ≤60 ≤0.11
A5030 ≤0.10 ≥75 2 8-17 0.8 ≤50 ≤0.05