抗生素选择指南
 哺乳动物细胞培养的抗生素
产品名称 货号 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 酵母菌 霉菌 支原体 建议使用浓度
两性霉素B A2411       2.5 mg/L
两性霉素B-增溶(约45%) A9528       5.6 mg/L (of solid)
两性霉素B(250 mg/ml溶液) A2942       10 ml/L
氨苄西林 A0166       100 mg/L
抗生素抗真菌溶液(100x)(10,000 units青霉素,10 mg链霉素和25 μg两性霉素B/ml) A5955   10 ml/L
头孢噻吩 C3050       100 mg/L
双氢链霉素 D5155       100 mg/L
红霉素 E5389       100 mg/L
庆大霉素硫酸盐 G1264     50 mg/L
庆大霉素硫酸盐 G1272     5 ml/L
庆大霉素硫酸盐(50 mg/ml溶液) G1397     1 ml/L
L-谷氨酰胺 - 青霉素 - 链霉素溶液(200 mM L-谷氨酰胺,10,000 units青霉素和10 mg链霉素/ml) G1146 
G6784
      10 ml/L
卡那霉素单硫酸盐 K1377     100 ml/L
卡那霉素硫酸盐(10 mg/ml溶液) K0129     10 ml/L
卡那霉素硫酸盐(50 mg/ml溶液) K0254     2 ml/L
卡那霉素硫酸盐(50 mg/ml溶液) L2774         100 mg/L
新霉素硫酸盐 N6386       50 mg/L
新霉素硫酸盐(10 mg/ml溶液) N1142       5 ml/L
制霉菌素(5,000 units霉菌素/mg) N6261       2.5 X 105U/L (50 mg/L)
制霉菌素 N4014       50 mg/L
制霉菌素悬浮液 N1638       24 ml/L
巴龙霉素硫酸盐 P5057       100mg mg/L
青霉素G(钾盐) P7794         100,00 U/L
青霉素G(钠盐) P3032         100,000 U/L
青霉素 - 链霉素溶液(5,000 units青霉素G和5 mg链霉素/ ml) P4458       20 ml/L
青霉素 - 链霉素溶液(10,000 units青霉素G和10 mg链霉素/ml) P0781 
P7539 
P4333
      10 mg/L
青霉素 - 链霉素 - 新霉素溶液(5,000 units青霉素G,5 mg链霉素和10 mg新霉素/ml) P4083       10 ml/L
苯氧基甲基青霉素酸(钾盐)[青霉素V] P4807         100,000 U/L
多粘菌素B硫酸盐 P4932         50 mg/L
奇霉素盐酸盐 S4014       7.5-20 mg/L
奇霉素盐酸盐 S0890       10 mg/L
四环素盐酸盐 T7660       10 mg/L
酒石酸泰乐菌素(8 mg/ml溶液) T3397       1 ml/L
 用于植物细胞培养的抗生素
抗生素
产品名称 货号 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 分枝杆菌 酵母菌 霉菌 支原体 建议使用浓度
羧苄青霉素 C3416         10-500
头孢噻肟 C7039         up to 500 (CC, PR, EC)
氯霉素 C1919     10-35 (TS)
G 418 G1279             up to 250 (CC)
庆大霉素硫酸盐 G6896       up to 500 (CC, PR, EC)
潮霉素B H9773             up to 500 (CC, PR, EC)
卡那霉素 K4378       16 (SSC); up to 40 (CC, PR, EC)
卡那霉素 P8692          
青霉素G,钾盐 P8306         up to 100
青霉素G,钠盐 P8431         up to 100
利福平 R7382       50 (TS); up to 25 (PC, TEC)
链霉素硫酸盐 S0774       >16
万古霉素 V1130           up to 10 (PC); up to 40 (CC, EC, STM)
抗真菌剂
产品名称 货号 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 分枝杆菌 酵母菌 霉菌 支原体 建议使用浓度
制霉菌素 N9767         16 (SSC);最高40 (CC, EC, STM
五氯硝基苯 P8556            
噻苯咪唑 T5535            
† = 对大多数物种有效
‡ = 对特定物种有效
1 应用要点:CC =愈伤组织培养; PR =植物再生; EC =子叶,下胚轴或叶盘培养物; TS =转化体
选择; SE =体细胞胚胎发生; SSC =茎选择培养; PC =原生质体培养; TEC =块茎外植体培养;
STM =芽尖微繁殖
 用于细胞培养的抗生素选择剂
产品名称 货号 作用方式 建议使用浓度
放线菌素D A9415 与DNA复合并干扰RNA合成 1 µg/ml
硫酸博莱霉素 B8416 与DNA复合,引起链剪切 10-100 µg/ml
氯霉素 C3175 抑制肽基转移酶的延伸 5 µg/ml
G 418 A1720 阻断多肽合成并抑制链延伸 100-800 µg/ml
G 418(50 mg/ml溶液) G8168 阻断多肽合成并抑制链延伸 1 µg/ml
潮霉素B M4287 阻断多肽合成并抑制链延伸  
丝裂霉素C M4287 抑制核酸合成 10-50 µg/ml
麦考酚酸 M3536 在单磷酸鸟苷途径中阻断肌苷一磷酸脱氢酶 25 µg/ml
嘌呤霉素盐酸盐 P8833 抑制蛋白质合成 10-100 µg/ml