功能基因组学&RNAi
miRNA研究工具
用于筛选、鉴定和验证的完整microRNA解决方案
microRNA (miRNA)是一种不会翻译成蛋白的功能性RNA分子。MicroRNA可参与到多种细胞过程、基因调节和疾病状态如癌症。Sigma可提供促进miRNA研究的一系列工具。
筛选
MISSION人类miRNA模拟物
mirPremir™ microRNA分离试剂盒
  • 针对miRNA纯化优化
  • 快速的30分钟操作流程
  • 高纯度miRNA,不含大片段RNA
MISSION 合成慢病毒miRNA抑制物
  • 通过基于Tough Decoy(TuD)设计的专利算法进行设计1,2
  • 可实现目标miRNA的强有效抑制
鉴定
MISSION miRNA靶标文库
  • 实现由microRNA所调节的生物学相关mRNA靶标的功能鉴定
  • 相对于miRNA靶标预测算法具有更高的生物学相关性
  • 位于融合结构下游的人类cDNA克隆文库,可进行阳性及阴性选择
验证
MISSION 3’UTR Lenti GoClone
  • 采用荧光素酶报告结构进行
  • 带有超过10,000种 3’UTR的慢病毒载体
  • 增强的荧光素酶报告系统可实现在基因的3’UTR区域对于功能性miRNA的靶标进行更有效的验证
 参考文献
  1. Haraguchi, T., et al., Vectors expressing efficient RNA decoys achieve the long-term suppression of specific microRNA activity in mammalian cells. Nucleic Acids Res., 37, (2009).
  2. Haraguchi, T, et al. A potent 2’-O-methylated RNA-based microRNA inhibitor with unique secondary structures. Nucleic Acids Res. 2012 Apr;40(8):e58. Epub 2012 Jan 17.