功能基因组学和RNAi
MISSION® 人源miRNA模拟物
MISSION miRNA模拟物是双链RNA小分子,用于在转染细胞时模拟内源性成熟miRNA分子。miRNA能通过多种方式调节基因表达,包括翻译抑制,mRNA切割和脱腺苷化。MISSION miRNA模拟物运用专门设计,最大程度减少可能的正义链脱靶效应。
  • 人源miRNA模拟物文库根据 miRBase ver. 21设计。
  • 经过优化,可直接用于转染
  • 全新的MISSION miRNA模拟物经过天然miRNA目标敲低效率功能性测试
  • 独特的设计大大降低了潜在的正义链脱靶效应
  • 提供全人源文库模拟物和单独的miRNA靶标
  • 定制miRNA模拟物:序列,物种,数量和修改定制
 可选产品
货号
描述 供货和价格
MI00300 人源miRNA模拟物文库,v21 查询价格
HMI0001–HMI2785 单独的miRNA模拟物,5nmol/模拟物 查看货品 或使用下方搜索框
HMC0002HMC0003 miRNA模拟物阴性对照 查询价格
HSTUD0001–HSTUD2235
MSTUD0001–MSTUD1405
人源miRNA抑制物
小鼠miRNA抑制剂
查看供货
查看供货
Custom miRNAs 从其他物种miRNAs定制合成miRNA,数量/修饰定制 联系我们:
sirnarequest@sial.com
 miRNA 订购信息
在下列搜索框中输入你感兴趣的基因,轻松找到你的MISSION miRNA目标
想要通过miRNA名称或序列号寻找,请使用我们页面最上的主搜索框。
定制miRNA查询
  • 请联系您当地的Sigma-Aldrich销售代表
  • 通过电子邮件联系我们:sirnarequest@sial.com
  • 拨打电话: (800) 234-5362,选3,分机号:1831
miRNA模拟物商品列表
询问报价或更多信息
 已经过功能验证
MISSION microRNA模拟物能显著降低已知目标基因表达。通过MISSION miRNA模拟物和psi-CHECK2双荧光素酶报告基因构建载体(Promega)共转染HeLa细胞。Promeg包含相对应的miRNA目标序列。构建载体包含全长3'UTR序列特异性miRNA序列(100%和成熟miRNA互补)。MISSION microRNA模拟物阴性对照是非人源miRNA,预测不会把人基因组/转录组作为目标。
 减少正义链脱靶效应
MISSION miRNA模拟物设计经测试可以用来测量可能的随从链脱靶效应。随从链miRNA模拟物设计方式有两种:1)传统siRNA设计 (siDesign),有(+)或(-)化学修饰;2)MISSION miRNA模拟物设计,有(+)或(-)化学修饰。报告基因构建载体包含目标 ~95%互补于随从链序列。MISSION miRNA模拟物使用专门的设计和化学修饰,能有效降低脱靶效应。
miRNA 模拟物精选引用文献
  1. Humphreys, D.T., et al. Complexity of Murine Cardiomyocyte miRNA Biogenesis, Sequence Variant Expression and Function. PLoS One. 2012. 1-18.
  2. Sun, L, et al. Low-dose paclitaxel ameliorates fibrosis in the remnant kidney model by down-regulating miR-192. J. Pathol. 2011. 255(3). 364-377.
  3. Schultz, N. et al. Off-target effects dominate a large-scale RNAi screen for modulators of the TGF-ß pathway and reveal microRNA regulation of TGFBR2. Silence 2011, 2:3
  4. Collino F., Deregibus M., Bruno S., Sterpone L., Aghemo G., et al. (2010) Microvesicles Derived from Adult Human Bone Marrow and Tissue Specific Mesenchymal Stem Cells Shuttle Selected Pattern of miRNAs. PLoS One 5:e11803.
返回miRNA 主页
返回页首