生命科学
用于哺乳细胞中RNAi筛选的MISSION® esiRNA
由核糖核酸内切酶制备的siRNA(esiRNAs)是使用大肠杆菌核糖核酸内切酶III切割长双链RNA(dsRNA)获得的siRNA库。
我们MISSION esiRNA 产品可实现简单、经济高效的RNAi筛选,适用于单独的小鼠和人类基因、定制文库和基因组文库
  • 比单独或合并siRNA的脱靶效应更低
  • 确保在mRNA水平上的敲低效率不低于70%
  • 成本最低的基因组RNAi筛选工具
  • 快速完成初次筛选
  • 覆盖16,000多个人类基因靶点和14,000多个小鼠基因靶点
立即搜索您感兴趣的esiRNA
在下面的方框中输入您感兴趣的基因。
或者
浏览全部esiRNA列表
关于文库咨询:
在美国,请联系您当地的Sigma销售代表或发送邮件至acctreps-hou@sial.com联系我们。
在其他国家,请联系您当地的Sigma销售代表或发送邮件至MissionRNAi@sial.com联系我们。