功能基因组学和RNAi
尖端全基因组阵列文库筛选
shRNA
与我们的MISSION RNAi团队合作,即可获得经过广泛验证的全基因组TRC shRNA文库,灵活的慢病毒shRNA定制服务以及有助于加速您的RNAi发现的理想筛选形式。充分利用MISSION团队在高通量慢病毒生产和DNA纯化服务方面的全球领先专长,可助您节省时间和资源投入。我们通过默克生命科学部独家提供的新型TRC1.5文库和 TRC2克隆,具有无与伦比的基因覆盖度。
作为TRC1.5和 TRC2的合作成员兼经销商,Sigma提供了多种包装形式的TRC1.5慢病毒shRNA文库,包含了近200000种预克隆shRNA载体,可分别靶向超过22000种人类和20000种小鼠基因。全基因组TRC shRNA文库、单独的RNAi克隆/载体或shRNA基因家族套装(基因亚文库)以标准甘油溶液形式以及更高质量的DNA和慢病毒形式,由Sigma独家供应。