shRNA
定制服务
 引领慢病毒shRNA生产行业!
Sigma-Aldrich是DNA或慢病毒形式的TRC shRNA文库克隆的独家分销商,并提供许多定制服务。但是,我们的经验超越了TRC文库范围,因为我们通过高通量项目合同代工生产大量私人文库和替代文库。我们认识到,慢病毒RNAi技术用于多种应用,并经常使用专门的机器人技术。目前我们已经提供了一些定制选项(包括高通量项目定制克隆和大规模/高效价慢病毒),并将继续谨记您的需求,为您带来更大灵活性。
shRNA Custom Capabilities
Sigma为学术研究、生物技术研究和药物发现应用提供创新解决方案。我们优秀的系统、设备和专业人员可为您提供所需的最高质量工具。
定制选项
大规模和高滴度慢病毒微粒
Sigma具有多功能的生产平台,可用于大多数基于HIV-1的慢病毒载体的高通量或大规模病毒生产。MISSION TRC shRNA文库标准规格是200μl1x10 6 TU/ml(通过p24测定)最小滴度*。任何克隆或对照可以用相同的最小滴度规格或更高滴度实现更大规模的生产。我们还可以使用您寄给我们的克隆样本(必须与我们的系统兼容)来适应大规模和高滴度病毒生产。Sigma强大、高度优化的工作流程将节省您的时间,减少您的转导实验的结果不确定性。请参阅下方表格,了解我们的标准规模扩大选项实例。如需查看定价或提交您的具体项目询价请求,请使用我们的MISSION定制请求询价表
滴度 体积 包装规格 微粒数量下限
1 x 106 TU/ml* 1 ml 5 x 200 µl 1 x 106
1 x 106 TU/ml* 5 ml 25 x 200 µl 5 x 106
1 x 108 TU/ml 0.2 ml 4 x 50 µl 20 x 106
1 x 108 TU/ml 1 ml 10 x 100 µl 100 x 106
1 x 108 TU/ml 2 ml 20 x 100 µl 200 x 106
1 x 109 TU/ml 0.2 ml 4 x 50 µl 200 x 106
1 x 109 TU/ml 1 ml 10 x 100 µl 1000 x 106
其他规模和包装规格配置可进行调整。
*保证达到1.0×10 6 TU/ml(通过p24测定)。我们的平均滴度>1.0×10 7 TU/ml(通过p24测定)。
返回顶部
寄送您的克隆进行慢病毒生产
我们的多功能高通量或大规模病毒生产平台适用于大多数基于HIV-1的慢病毒载体。研究人员可不局限于我们目前提供的克隆。此外,您还可将私人实验室开发的克隆送到Sigma,按照我们的质量体系进行病毒生产。例如,我们通过慢病毒提供了一种定制EGFR SH2结合结构域载体,可用于制备EGFR生物传感器细胞系。靶序列大小、基因序列以及启动子可以在生产过程中影响慢病毒滴度。如有必要,我们将尽力优化病毒制备,提升我们的最低滴度规格。您可通过MISSION定制请求送审表提交您的特定项目报价请求。
返回顶部
高通量DNA和慢病毒生产
Sigma-Aldrich公司的内部开发技术能为高通量DNA生产提供最高质量的DNA。我们的DNA的质量和产量是处理shRNA克隆文库的理想选择,并且可获得目前最高质量的慢病毒微粒。我们高通量生产的慢病毒微粒滴度通常在1至4×10 7 TU / ml(通过p24测定),远远超出了我们的最低效滴度准。如需了解更多有关信息,可联系当地生物技术销售代表或发送电子邮件至MISSIONRNAi@sial.com
返回顶部
定制基因家族集
Sigma以细菌甘油储液和慢病毒形式,装配并提供了大量的基因家族。有关这些基因家族集的更多信息,请访问基因家族集页面。如果您对DNA供货形式感兴趣,或者想要组装目前无库存的专用基因集,请不吝向我们垂询。相关请求可通过您当地的生物技术销售代表或发送电子邮件至MISSIONRNAi@sial.com,向我们转达。
QC检测和规格
我们将协助您一起修改检测数量和类型。有关项目详情请接洽我们详询。您可发送电子邮件至MISSIONRNAi@sial.com
QC检测和规格
板型等选项可以修改。有关项目详情请接洽我们详询。您可发送电子邮件至MISSIONRNAi@sial.com
其他选项
定制选项不限于列明内容。有关项目详情请接洽我们详询。您可发送电子邮件至MISSIONRNAi@sial.com
返回顶部
有关各种产品信息、RNAi和慢病毒资源链接,请访问 MISSION RNAi 主页
搜索 单个shRNA。 开始了解shRNA。
联络我们
有关产品库,定价和报价等问题,请发送电子邮件至: MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION为Sigma-Aldrich的商标。TurboGFP为Evrogen的商标。标签许可证.
返回顶部
shRNA 主页
RNAi 主页