shRNA
针对单个基因的shRNA
我们全面的shRNA 产品线目前包括近200,000 个克隆前shRNA结构,靶向22,500多种人类和20,000多种小鼠基因。每种基因均可通过多个靶向基因序列不同区域的载体结构表达。每种shRNA克隆到pLKO.1 慢病毒载体之中,而每个结构均经过序列验证以确保与目标基因匹配。个别克隆可通过冷冻的细菌甘油储液、纯化的质粒DNA或慢病毒转运微粒形式供应。
TRC2含有超过127000种靶向超过15000种人类基因和近13000种小鼠基因的克隆。其中有超过4000种基因仅被TRC2覆盖。TRC2载体包括WPRE(美洲旱獭肝炎病毒转录后调控元件),已有文献记载其可以促进RNA加工、增强病毒RNA和shRNA的核输出。这会导致包装细胞的病毒滴度增加、靶标细胞内的shRNA表达增强。每个shRNA克隆进TRC2-pLKO 慢病毒载体,每个结构均进行序列验证以确保与目标基因匹配。TRC2克隆还可通过冷冻的细菌甘油储液、纯化的质粒DNA或慢病毒转运微粒形式供应。
试用我们全新改版的MISSION shRNA订购界面!现在登录之后,您可以:
  • 浏览克隆特异性验证信息
  • 构建自己的克隆套装
  • 在线自定义病毒和DNA克隆
点击此处查阅订购MISSION shRNA的分步说明
在下方搜索框内输入一个基因。
我们通过Sigma先进的网页界面,让Mission shRNA订购轻松易行。
搜索基因
为您的特定目标基因查找shRNA克隆。搜索shRNA靶标时,首先在搜索框内输入基因名称、符号、替代符号、同源物、登记号、RefSeq、TRC号或基因ID号,然后在弹出结果中查找shRNA链接。带有红色立方体“验证”符号的基因,指的是经过验证的克隆,已经证明在一种或多种细胞系的mRNA水平的敲低效率达到70%以上。
Sigma-Aldrich担保只要您在目标基因的shRNA详情页面购买指定数量的克隆套装(具体数值存在浮动,通常为5个克隆),一个基因的这些克隆之中至少有一个可实现70%以上的敲低效率。
联系我们
如就文库、定价和报价及其他问题存在疑问,欢迎电邮垂询:MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION为Sigma-Aldrich Co.LLC的注册商标。标签许可证