MISSION shRNA慢病毒转导
MISSION shRNA
MISSION shRNA慢病毒转导
MISSION shRNA Target Set
图1。用慢病毒包装质粒将来自MISSION™shRNA目标组集 NM _ 002467的五个克隆共转染到HEK 293T细胞中。所得慢病毒颗粒用于感染人肺癌细胞系H1299。感染后24小时,加入2.5mg/ml嘌呤霉素以选择感染的细胞。感染概率约为95%。甄选后72小时,将收获细胞。通过实时PCR检测C-MYC信息RNA水平。肌动蛋白mRNA被用作内部对照。
c-MYC shRNA Target Set
图2。使用c-MYC抗体,通过蛋白质印迹分析来自shRNA感染细胞的蛋白裂解物。C - MYC蛋白水平对应于图1所示的mRNA敲除。
数据由Dr. Steven B. McMahon ,Wistar 研究所慷慨提供
联系我们
如需了解有关图书馆、定价和报价或其他方面的问题,请通过电子邮件发给我们: MISSIONRNAi@sial.com .
MISSION是Sigma-Aldrich的商标。标签许可证。
TrakMates是Matrix科技公司的注册商标。
返回页首
返回MISSION® 应用数据页面
shRNA主页
RNAi主页