shRNA
MISSION® shRNA文库
 TRC全新MISSION shRNA文库闪亮登场
您是否希望在不可转染或非分裂细胞之中进行RNAi?您是否需要有效的长期敲低效果,同时需要稳定、优质的系统。Sigma® 生命科学业务部和RNAi联盟(TRC)联手提供了人类和小鼠基因组MISSION shRNA文库,这些工具均是由麻省理工和哈佛合作的Broad研究所开发的。
MISSION shRNA文库是Sigma生命科学业务部独有的,含有近250,000种克隆,包括80000余种经验证的克隆。其将高度值得信赖的所有TRC1内容与其他88000种靶向4000种人类新基因和5000多种小鼠新基因的克隆结合在一起。
Sigma-Aldrich是目前最全面的充分验证shRNA集合——MISSION shRNA文库的合作成员兼供货商。
 立即开始您的shRNA研究
既然可以获取更大规模、更优良的MISSION shRNA文库,为何还要采用过时的TRC文库开展实验?MISSION shRNA文库为Sigma生命科学业务部独有,含有近250000种克隆,包括80000余种经过验证的克隆。其将高度值得信赖的所有TRC1内容与其他88000种靶向4000种人类新基因和5000多种小鼠新基因的克隆结合在一起。全新的MISSION shRNA文库提供了无与伦比的基因组覆盖度,目前仅有Sigma生命科学业务部可提供。立即采取市面上最大规模、最全面的全基因组shRNA文库开始您的研究吧!
最佳的基于慢病毒的RNAi
  • 稳定或瞬时转染
  • 用于转导的病毒微粒
  • 整合实现长期敲低
  • 几乎可转导任意类型的细胞(分裂或不分裂)
  • 对干扰素无响应
  • 很少出现重组问题
  • 慢病毒标准制备物的滴度至少达到106 TU/ml
有关应用shRNA和/或慢病毒的简介信息,请访问:shRNA入门
MISSION shRNA文库和TRC1 文库 比较       
  总数 经验证 总数 经验证
人类基因 20,018 8,897 16,019 7,405
小鼠基因 21,171 8,345 15,960 6,506
总基因数 41,189 17,242 31,979 13,911
人类克隆 129,695 43,470 80,717 24,550
小鼠克隆 118,062 36,654 77,819 20,564
总克隆数 247,757 80,124 159,836 45,114
由于文库的注释和内容精确度不断更新,最终的克隆数可能不同。
返回顶部
 MISSION shRNA设计
MISSION shRNA克隆由TRC 在麻省理工和哈佛合作的Broad研究所设计和开发,包含发卡序列(包括一个21碱基的颈和一个6碱基的环)。利用包括序列、特异性和位点评分等设计规则,获得理想的shRNA序列。 发卡序列被分别克隆进pLKO.1载体 并进行序列验证。每个靶标基因至少生成了3-5个 shRNA结构,提供了不同的敲低水平,靶向mRNA转录本的不同区域。Sigma-Aldrich担保您在目标基因的shRNA详情页面购买的克隆达到指定数量(这一数量存在变化,通常为5个),至少一个基因的克隆能够获得70%以上的敲低效果。对于指定的RefSeq,往往存在靶向3'UTR的shRNA克隆,可用于采用cDNA表达结构进行的表型营救研究。
高性能设计shRNA
  • 采用Broad研究所的算法进行序列、特异性和位点打分
  • 全面的靶标覆盖度,每个基因约5个克隆
  • 用于表型营救研究的3' UTR shRNA结构
点击图片放大。(281 Kb PDF)
图 1.高通量验证MISSION-TRC shRNA慢病毒转导微粒。测定mRNA转录水平下的60种基因的基因沉默效应,并与空白pLKO.1-puro载体对照微粒进行比较。针对每个靶标基因,大约实现70%以上的基因敲低效果。
返回顶部
 慢病毒生产专业知识
Sigma-Aldrich致力于提供无与伦比的RNAi基础设施和服务。全新的生命科学高科技中心依托我们内的一流自动化设备、液体处理技术、LIMS及专用的实验室,我们的目标是为您的RNAi研究提供质量上乘、便利的服务。
高质量的生产系统和人员
慢病毒shRNA产品和技术支持领导者
  • 丰富的网页资源
  • 员工具有技术、研发和生物信息专长
返回顶部
 适于任意规模的筛选规格
Sigma-Aldrich致力于为您提供强大、独特的筛选形式,让您充分利用成熟、可靠的TRC shRNA集的发现潜力。与Sigma生命科学合作,您可获取到世界级的慢病毒生产专业知识以及任意规模系统或富集RNAi筛选所需的规格。
LentiPlex™: Pooled Whole Genome LibrariesPre-Designed Panels and SetsCustom-Designed Panels and SetsIndividual Clones
LentiPlex®富集文库是进行快速全基因组富集shRNA筛选的最理想的解决方案。 富集筛选的完整文库分别包含在10管内,可以实现经济、快速的表型、阳性选择筛选。如果您希望对与您的生物学问题相关的特定基因组家族、通路、过程、功能或疾病进行集中筛选,我们提供了包含预设计基因家族集合的宿主和搭配的试剂盒,让您可以更轻松地进行筛选。如果您希望寻找快速筛选人激酶的工具,LentiExpress™,我们提供了反向转导方法。您是否清楚自己具体需要的基因?通过YFG可查找您的目标基因的单独克隆。
返回顶部
 灵活定制的能力
Sigma-Aldrich是DNA或慢病毒形式供应TRC shRNA文库克隆的独家经销商。凭借世界级的慢病毒生产经验和行业领先的定制灵活性,即便是最独特的RNAi项目,Sigma也可为您提供所需的一切产品和服务。此外,我们还通过最新改良的订购界面,提供了一系列可轻松点击选择定制选项(包括高通量项目, 定制克隆 大规模/高滴度慢病毒)
  所有客户申请我们均会审慎考虑。
一种规格普遍适用的情况少之又少。小、中等或大规模 – 您的研究需求由自己决定。因此,我们的技术可针对您的基本情况和应用研究,提供定制选项。
返回顶部