shRNA
LentiElite™全基因组shRNA文库
全新Mission全基因组阵列shRNA和CRISPR文库(以甘油和慢病毒的形式提供)
RNAi筛选和CRISPR-Cas9介导的基因组编辑技术之间的交叉应用为检测方法的开发、筛选和验证开辟了新的机遇。利用这些互补技术进行全基因组阵列筛选,能够帮助研究人员获得重要的有关人类疾病潜在机制的信息。
由于敲低和敲除可能产生不同或改变的表型,因此综合使用shRNACRISPR 技术可帮助研究人员获得更完整的研究结果。作为慢病毒制造方面的专家,我们很荣幸能够提供这些独特的文库,让您能够发现参与各种生物过程的新基因或基因网络,从而加速药物发现的过程。
以下是Sigma LentiElite(shRNA)全基因组阵列库和CRISPR包提供的内容:
Sigma® 和RNAi联盟(TRC)提供由麻省理工学院和哈佛大学合办的博德研究所开发的人类MISSION shRNA文库。完整的人类(和小鼠)MISSION shRNA文库(TRC 1,1.5和2.0)是默克生命科学所独有的,包含近130,000个人类shRNA克隆和43,000多个经验证的克隆。它结合了所有高可信度的TRC1内容,以及靶向4,000个新的人类基因的49,000个克隆。MISSION shRNA库(也可在小鼠中使用)是最全面且经过验证的shRNA集合。
当使用非转染或非分裂细胞时,慢病毒shRNA或CRISPR文库将使用强大的质量体系为您提供高效的长期敲低(shRNA)或敲除(CRISPR)效果。使用LentiElite shRNA文库对超过20,000个人类基因进行筛选,或使用CRISPR Sanger文库对16,000个人类基因进行筛选。无论您需要慢病毒还是甘油,我们都有4种包装可供选择。
Sigma还与Sanger研究所(英国剑桥)合作对全基因组阵列的人类完整CRISPR文库进行开发。Sigma是CRISPR Sanger文库的唯一分销商和供应商,该文库由38,000个克隆(仅限gRNA)组成,涵盖16,000个基因。病毒载体(仅限gRNA)由U6-gRNA / PGK-puro-2A-BFP两部分系统组成。
文库 shRNA甘油全基因组文库
shRNA 慢病毒
(LentiElite)全
基因组文库
CRISPR Sanger
甘油全基因组文库
CRISPR Sanger
慢病毒全基因组文库
产品规格 50μL细菌甘油储备液的等分试样,-1500×96孔板 每个慢病毒shRNA克隆的20μL等分试样,-400×384孔板,106滴度 50μL细菌甘油储液等分试样,-400×96孔板 请咨询
覆盖范围 20,000多个人类基因,125,000个shRNA克隆 20,000多个人类基因,125,000个shRNA克隆 -16,000个基因,38,000个克隆,2个针对人(或小鼠)基因组中每个蛋白编码基因的高度严格性gRNA -16,000个基因,38,000个克隆,2个针对人(或小鼠)基因组中每个蛋白编码基因的高度严格性gRNA
载体 pLKO 载体 U6-shRNA- hPGK-Puro) pLKO载体  (U6-shRNA- hPGK-Puro) U6-gRNA/PGK-puro-2A-BFP (gRNAonly) U6-gRNA/PGK-puro-2A-BFP (gRNAonly)
 选择您的包装
包装 产品 组合价格 ($)
Elite LentiElite shRNA病毒库 订购
Standard LentiElite shRNA病毒库+甘油拷贝库 请咨询
Plus LentiElite shRNA病毒库+ Sanger CRISPR甘油文库 请咨询
Ultimate LentiElite shRNA病毒库+ Sanger CRISPR病毒库 请咨询
联系我们
有关文库、定价、询价方面的问题或其他疑问,请邮件联系我们详询: MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION为Sigma-Aldrich的商标。标签许可证。
返回顶部
RNAi 主页