短发夹RNA
MISSION® LentiPlex® 富集shRNA文库
MISSION shRNA Logo
用于快速,便捷的全基因组shRNA筛选
MISSION LentiPlex 富集shRNA文库将MISSION TRC shRNA系列产品的强大功能与Sigma的慢病毒制造专业技术相结合,可在台式设备上实现全基因组RNAi筛选。LentiPlex富集体系在增强非分裂细胞系和原代细胞系中的递送和长期基因沉默方面有无限潜力。其便捷的包装形式使得研究人员可以最少的试剂、时间或资本设备,快速实现全基因组RNAi筛选。
  • 全面 – 可靠的TRC内容,含有可靶向20,000多个人类基因或21,000多个小鼠基因的shRNA
  • 覆盖率 – 平均5-6个克隆靶向一个基因
  • 质量 – 专有方法确保文库覆盖面的统一性和完整性
  • 通用 – 在标准或难扩展的细胞系中简化全基因组RNAi筛选
  • 易得 – 台式设备无需机器人或液体处理系统
  • 多功能 – 与FACS和大多数下游荧光检测兼容
产品特异性
MISSION LentiPlex人和小鼠富集shRNA包含靶向20,000个以上人类基因的约130,000个(超过43,000个经验证)shRNA构建体和靶向21,000+个小鼠基因的〜118,000个(超过36,000个经验证)shRNA构建体。每个文库在发布前进行shRNA表达测试,以确保强大的文库覆盖率,并通过p24检测以至少5 x 108 TU / 毫升的滴度的即用型慢病毒形式提供。 MISSION LentiPlex文库被预先分成不同的子pool(参见下面的 表 1 and 表 2 以了解子pool的数量和代表的shRNA构建体的大致数目)。同时提供用于下游靶标鉴定的扩增和测序引物。
  • 每个富集子文库预先分装5,500至8,000个shRNA构建体
  • 足够六次筛选100X表达的材料
  • 滴度至少 5 x 108 TU/ml
  • 提供扩增和测序引物
订购信息
产品描述 货号
MISSION LentiPlex 人富集shRNA文库 SHPHLIBR
MISSION LentiPlex 小鼠富集shRNA文库 SHPMLIBR
更多信息请联系您当地的销售代表
LentiPlex 内容(人和小鼠)
MISSION LentiPlex 富集shRNA人文库
文库克隆覆盖范围
产品名称 货号 克隆总覆盖范围(约数) 基因数目 子pool 克隆数(约数)/子pool
LentiPlex 1.0 SHPH01 80,000+ 16,000+ 10 8000
LentiPlex 1.5 SHPH15 25,000+ 6,000+ 3 8000
LentiPlex 2.0 SHPH2 20,000+ 5,000+ 3 6000
LentiPlex Complete
(1.0 + 1.5 + 2.0)
SHPHLIBR 125,000+ 20,000+ 16 6000 or 8000
表 1. MISSION LentiPlex小鼠富集shRNA文库(货号SHPM01、SHPM15、SHPM2、SHPMLIBR)是由RNAi联盟(TRC)提供全基因组慢病毒库。每个版本的TRC(1.0、1.5和2.0)都对应LentiPlex的产品名称和货号。LentiPlex 1.5和2.0提供比初代TRC1文库更大的基因和克隆覆盖范围。LentiPlex Complete由靶向21,000多个小鼠基因的超过110,000个克隆的完整shRNA文库组成。
MISSION LentiPlex小鼠富集shRNA文库
文库克隆覆盖范围
产品名称 货号 克隆总覆盖范围 基因数目 子pool 克隆数(约数)/子pool
LentiPlex 1.0 SHPM01 75,000+ 15,000+ 10 8,000
LentiPlex 1.5 SHPM15 10,000+ 4,000+ 2 5,500
LentiPlex 2.0 SHPM2 25,000+ 7,000+ 3 8,000
LentiPlex Complete
(1.0 + 1.5 + 2.0)
SHPMLIBR 110,000+ 21,000+ 15 5,500 or 8,000
表 2. MISSION LentiPlex小鼠富集shRNA文库(货号SHPM01、SHPM15、SHPM2、SHPMLIBR)是由RNAi联盟(TRC)提供全基因组慢病毒库。每个版本的TRC(1.0、1.5和2.0)都对应LentiPlex的产品名称和货号。LentiPlex 1.5和2.0提供比初代TRC1文库更大的基因和克隆覆盖范围。LentiPlex Complete由靶向21,000多个小鼠基因的超过110,000个克隆的完整shRNA文库组成。
高度验证的基因和克隆
  合计 经验证
人克隆 129,000+ 43,000+
小鼠克隆 118,000+ 36,000+
总克隆 247,000+ 80,000+
人基因
20,000+ 8,000+
小鼠基因
21,000+ 8,000+
总基因
41,000+ 16,000+
MISSION 定制富集病毒shRNA文库
富集shRNA RNA干扰筛选正在迅速成为细胞筛选的经济替代方法。MISSION RNAi现在提供定制富集shRNA病毒文库。只需您提供基因列表或选择一个基因组,我们即可为您完成后续工作!
更多信息请联系您当地的Sigma销售代表或垂询 MISSIONRNAi@sial.com.
shRNA文库去卷积
Sigma 去卷积服务使您可以轻松鉴别影响富集shRNA筛选的基因。
  • 克隆新一代测序 可精确测定富集shRNA样品中单个克隆的数量
  • 全面、可重复的富集shRNA筛选结果
  • 统计学稳定且信息丰富的数据
直接转到:
The MISSION LentiPlex系统概述
使用 MISSION LentiPlex富集shRNA文库转导的细胞流式筛选
联系我们
MISSION LentiPlex富集shRNA文库系统概述
LentiPlex富集shRNA文库包含矩阵管中的TRC集合。富集病毒以设定的MOI添加到您的细胞群中。孵育细胞并根据预期的表型筛选或流动分选。经过筛选的细胞通过克隆菌落或流式细胞荧光分选分离,通过PCR、微阵列或“新一代”测序鉴定掺入的shRNA。潜在“命中”的身份可用来提出相应基因生物学作用的假设。
MISSION LentiPlex Pooled Library System Overview Image
Flow Sorting of Cells Transduced with the MISSION LentiPlex Pooled Library
图1.使用MISSION LentiPlex富集shRNA文库转导的细胞流式分选
用富集小鼠shRNA文库转导J774小鼠巨噬细胞样细胞并通过流式细胞术分析。在流式细胞荧光分选之前,用嘌呤霉素筛选转导的细胞。转导和未转导的细胞都用FITC-和APC-偶联一抗的混合物染色。APC染色强而FITC染色较弱的细胞,作为筛选“命中”分离。这些细胞由等值线图左上角的箭头(右)指示。TRC-设计的LentiPlex富集构建体的pLKO.1载体能够使用包括FITC和GFP在内的大多数常见荧光报告分子进行群体分离。
联系我们
关于ExpressMag或其他MISSION慢病毒/ RNA干扰产品的问题,请发送电子邮件至: MISSIONRNAi@sial.com.
返回页首