shRNA
shRNA筛选
MISSION shRNA
筛选往往是大多数发现研究的开端。可能导致给定系统、通路或疾病的结果表型的分子互作网络非常复杂。为了更好地理解这一复杂问题,研究员开始采用大规模筛选项目鉴定参与他们感兴趣的生物学问题的候选基因。探索这一系列新型生物学互作需要进行一系列鉴定和验证研究,而且需要进一步的评估。鉴于筛选后需要进行大量的跟进研究,一开始就采用目前最值得信赖、全面的筛选工具就变得不可或缺。
LentiPlex™: Pooled Whole Genome LibrariesPre-Designed Panels and SetsCustom-Designed Panels and SetsIndividual Clones
Sigma® 生命科学致力于为您提供强大、独特的筛选工具,充分挖掘可靠、成熟的TRC shRNA 集合的发现潜力。与默克生命科学合作,您可获取全球顶尖的慢病毒生产专业技术及任意规模的系统或富集RNAi筛选所需的包装形式。从全基因组慢病毒shRNA文库到单独的克隆,Sigma均可为您提供完整的shRNA工具集,让您可以立即开始筛选!
内容
规格
阵列式 -  单shRNA /孔
富集 – 多shRNA/孔
筛选时间
+++ = 较长
++ = 中等
+ = 快速
敲低分析工作量
+++ = 高阶
++ = 中等
+ = 入门
LentiPlex 全基因组,人或小鼠 富集 + +++*
LentiExpress 蛋白激酶组,人类 阵列式 + +
预设计试剂盒 聚焦基因集,人类或小鼠 阵列式 ++ +
定制设计试剂盒 您的基因列表,任意物种 阵列式或富集 + 至 +++ + 至 +++
*注意:鉴定富集shRNA筛选文库内的shRNA靶标/先导化合物,需要采用群体克隆、高通量测序或FACS分析等方法进行反卷积。
LentiPlex
富集全基因组文库 – MISSION LentiPlex 慢病毒shRNA文库使您可以采用最少的试剂量、时间或设备资金投入,在实验台完成全基因组RNAi筛选。方便的包装形式,将大约80,000种(超过20,000种已经过验证)克隆整合到10个不同物种的试管中。
  • 广泛覆盖度 – 平均每种基因有5个靶向克隆
  • 优质 – 专利的方法,确保TRC1文库覆盖度均一、完整
  • 通用 – 简化了标准和难扩增细胞系的全基因组RNAi筛选
  • 高成本效益 – 无需机器人、液体处理系统或专用冷冻储存装置,即可在实验台开展发现工作
定制shRNA文库
通过定制shRNA文库,专注于您的研究必需的基因。
  • 快速、方便的shRNA筛选
  • 可专门设计文库,以实现最高的相关中靶率
  • 可定制体积和滴度要求,从而进一步增强您快速筛选多细胞系的能力
  • 足以胜任体外、体内和异种移植应用需求的滴度和体积
  • 结合数据反卷积新一代测序,可通过更少的文库聚焦筛选工作获得最大的数据回报
如需下单,敬请邮件联系我们MISSIONRNAi@sial.com
反卷积shRNA文库
Sigma的反卷积服务让您可以轻松鉴定影响您的富集shRNA筛选的基因。
  • 针对克隆的新一代测序可以给出单个 富集shRNA样本内的单个克隆出现的精确次数
  • 可从富集shRNA筛选获得全面、可重复的结果
  • 可获得统计学可靠、信息详实的数据
预设计试剂盒和基因集
我们的预设计试剂盒和基因集 为与特定功能类别相关的完整基因集。该供货形式适用于靶标发现和通路分析。
  • 针对性强 – 专门针对您的研究问题量身定制
  • 全面  – 通过生物信息学调查多个基因数据库,获得此列表
  • 快速 – 不必浪费时间筛选无用基因,针对靶标基因精准打击!
定制能力
我们的经验并不局限于TRC系列,因为我们为从高通量到大规模的项目,定制生产了无数私用产品集合及替代文库。我们可为您提供一系列定制化选项 (包括高通量项目、定制克隆和大规模/高滴度慢病毒),而且我们将会继续牢记您的需求,为您带来更大的灵活性。
单独的克隆
您可点击此处查找单独的克隆。 我们全面的shRNA产品线包含315,000余种预克隆shRNA结构,靶向逾22,000种人类和20,000+种小鼠基因。
  • 提供125,000多种新克隆
  • 靶向4,100余种新基因
  • 超过30,000种克隆经过验证
精选论文
Firestein, R et al. CDK8 is a colorectal cancer oncogene that regulates beta-catenin activity. Nature, 455: 547-51 (2008).
Ebert, BL et al. Identification of RPS14 as a 5q-syndrome gene by RNA interference screen. Nature, 451: 335-9 (2008).
Oberdoerffer, S et al. Regulation of CD45 alternative splicing by heterogeneous ribonucleoprotein, hnRNPLL. Science, 321: 686-91 (2008).
Duan, Z, et al. Lentiviral short hairpin RNA screen of genes associated with multidrug resistance identifies PRP-4 as a new regulator of chemoresistance in human ovarian cancer. Mol Cancer Ther., 7: 2377-85 (2008).
Ji, D, et al. A screen of shRNAs targeting tumor suppressor genes to identify factors involved in A549 paclitaxel sensitivity. Oncol. Rep., 18: 1499-505 (2007).
Moffat J, et al., A Lentiviral RNAi Library for Human and Mouse Genes Applied to an Arrayed Viral High-Content Screen. Cell, 124: 1283-1298 (2006).
联系我们
有关文库、定价、询价的疑问或其他问题,请通过电子邮件联系我们:MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION为Sigma-Aldrich Co的注册商标。LLC标签许可证。
返回顶部