功能基因组学和RNAi
MISSION shRNA靶标搜索和订购
Sigma的MISSION shRNA搜索和订购工具是获取多规格RNA干扰产品的门户,可支持您进行瞬时或稳定基因敲低(基因沉默)功能基因组学研究。您可以通过NCBI RefSeq号、基因符号、TRC克隆号或一般术语(如凋亡,磷酸酶或激酶)搜索靶向人和小鼠基因的shRNA构建体。
MISSION shRNA构建体有三种格式:冷冻的细菌甘油储液,纯化的质粒DNA(pLKO.1载体)或整合到慢病毒转导颗粒中的构建体。短发夹RNA基因集含有至少3个由RNAi Consortium (TRC)博德研究所算法设计的单个构建体,以靶向所选基因。
MISSION shRNA靶标搜索和订购
(RefSeq号或克隆号或TRC号)
基因描述或符号
实例
参考序列号: NM 002227
克隆: NM_002227.x-898s1c1
TRC 编号: TRCN0000003102
基因描述: Janus 激酶
符号: JAK1 或 JAK*
基因搜索工具 - 检查NCBI, HGNC, 和 MGI 获取与您的目标基因相关的最新参考序列编号。
制造和运输时间表
每个shRNA克隆都是在我们最先进的制造设备按需生产的。订单出现在我们的LIMS制造数据库中后,每种规格需要以下时间来制备:
SHCLNG – 细胞储液 48 小时
SHCLND – 纯化 DNA 2 周
SHCLNV – 慢病毒转导颗粒 4 周
订单在周一至周四发货。星期三下午3点以后收到的甘油溶液形式订单可能会在下个星期一才发货。有些订单可能需要额外的时间来处理。国际订单最多需要2周的运输时间。
您是您是否有兴趣购买整个基因库或定制的基因家族集?请联系您当地的销售代表或发送电子邮件至:MISSIONRNAi@sial.com了解更多信息。
Validated Symbol  经验证! 经验证符号表明目标组已经被Sigma R&D或我们的合作伙伴之一验证。有关细胞类型和功能丧失的信息,请联系技术服务部门MISSIONRNAi@sial.com
返回MISSION搜索首页
请注意: 
网上列出的内容可能变更。如果您收到过现在列表中没有克隆,它们仍然可用并在质保范围内。如果您在我们的网站上找不到这样的克隆,但想查看发夹序列等信息,请通过MISSIONRNAi@sial.com与我们联系。
联系我们
如存在有关文库、定价和询价方面的疑问或其他问题,欢迎邮件联系我们: MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION 为Sigma-Aldrich的注册商标。 标签许可。
返回顶部
shRNA 主页
RNAi 主页