shRNA
shRNA基因家族集
The MISSION® shRNA 文库 基因家族集是与NCBIGene Ontology (GO)Protein LoungeIngenuity Systems中记录的特定细胞/分子途径相关的基因集合。Sigma Bioinformatics已将所有TRC shRNA克隆有条理地映射到每个集合。基因家族集完全可以定制,可以灵活地添加或删除克隆或基因内容。此外,任何平板都可以排列成96或384孔板形式。所有基因家族集都可以用于靶标发现和途径分析。
 可用的形式
形式 提供的材料 质量控制
细菌甘油储备液 将50 μl等分的细菌甘油储备液(培养基粉剂、100 μg/ml的羧苄青霉素和15%的甘油) 测序验证
纯化的质粒DNA 至少提供1 μg纯化的质粒DNA,每孔等分40 μl
测序验证
DNA定量
慢病毒(板代表性效价)
4×50 μl等分的VSV-G假型慢病毒,10%板代表性滴度 测序验证
p24 ELISA效价
慢病毒(单孔全效价)
4×50 μl等分的VSV-G假型慢病毒,完全滴定至单个孔中 测序验证
p24 ELISA效价
Mission shRNA 基因家族集
基因家族集 物种 产品编号 产品信息
甘油 质粒DNA 慢病毒代表性效价 慢病毒全效价 基因计数 克隆计数 克隆/基因均数
细胞凋亡途径 人类 SH1911 SH1921 SH1931 咨询 441 3520 8.0
B细胞活化 人类 SH2911 SH2921 SH2931 咨询 99 661 6.7
细胞粘附基因 人类 SH2211 SH2221 SH2231 咨询 366 2396 6.5
细胞因子和趋化因子 人类 SH0811 SH0821 SH0831 咨询 106 528 5.0
细胞因子和趋化因子受体 人类 SH1311 SH1321 SH1331 咨询 93 584 6.3
细胞骨架基因 人类 SH2311 SH2321 SH2331 咨询 273 1991 7.3
表观遗传调节子 人类 SH3011 SH3021 SH3031 咨询 11 57 5.2
DNA修复途经 人类 SH1811 SH1821 SH1831 咨询 117 837 7.2
泛素水解酶 (DUBS) 人类 SH0711 SH0721 SH0731 咨询 124 818 6.6
胞外基质基因 人类 SH2511 SH2521 SH2531 咨询 330 1968 6.0
G蛋白偶联受体 (GPCR) 人类 SH0211 SH0221 SH0231 咨询 542 2864 5.3
解旋酶 人类 SH2611 SH2621 SH2631 咨询 133 909 6.8
离子通道l 人类 SH1011 SH1021 SH1031 咨询 278 1456 5.2
JAK-STAT 途经 人类 SH2711 SH2721 SH2731 咨询 190 1309 6.9
激酶,完整 人类 SH0111 SH0121 SH0131 咨询 746 9418 12.6
核激素受体 人类 SH1111 SH1121 SH1131 咨询 216 1448 6.7
p53 途经 人类 SH2411 SH2421 SH2431 咨询 240 1865 7.8
磷酸酶 人类 SH0411 SH0421 SH0431 咨询 317 2065 6.5
T细胞活化 人类 SH2811 SH2821 SH2831 咨询 241 1469 6.1
肿瘤抑制剂 人类 SH0511 SH0521 SH0531 咨询 73 575 7.9
酪氨酸激酶 人类 咨询 咨询 咨询 咨询 133 1728 13.0
泛素连接酶(E1、E2、E3) 人类 SH2111 SH2121 SH2131 咨询 341 2081 6.1
激酶,完整 小鼠 SM0111 SM0121 SM0131 咨询 598 3916 6.5
磷酸酶 小鼠 SM0411 SM0421 SM0431 咨询 286 1734 6.1
酪氨酸激酶 小鼠 SM2011 SM2021 SM2031 咨询 130 850 6.5
* MISSION生产和生物信息学团队不断对可用于基因家族集的克隆进行检查和质量控制。这些数字非常接近将要发货的实际数量,但是每位研究人员都会收到一个说明位置和确切的TRCN克隆号的最终板图。
离子通道研究的其他资源。
如果没有您感兴趣的基因集,请通过MISSIONRNAi@sial.com上查询定制制剂。我们可以随时装配定制基因集。
联系我们
如就文库、定价和报价及其他问题存在疑问,欢迎电邮垂询MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION为Sigma-Aldrich Co的注册商标。LLC 标签许可证。
返回页首
shRNA 主页
RNAi 主页