N-TER™
N-TER纳米微粒siRNA转染系统
将siRNA递送至难转染细胞中
传统脂质siRNA转染试剂具有很多缺点,包括对多种细胞类型的转染能力有限,如原代、神经元、分化和非分裂细胞。
Sigma的N-TER纳米微粒siRNA转染系统基于多肽转染试剂,规避了这些局限性,专用于将siRNA高效递送至以往难以转染的真核细胞中。
N-TER纳米微粒siRNA转染系统的优点:
  • 高效 转染以往难以转染的细胞,如原代、神经元、分化和非分裂细胞。
  • 快速 将siRNA递送至细胞中,比脂质转染试剂毒性更低
  • 稳定 的N-TER/siRNA纳米微粒,可在-20 °C保存长达1年
  • 简单 的实验方案,适用于高通量和反向转染应用
产品货号 描述 加入购物车
N2913-120UL N-TER纳米微粒siRNA转染系统
N2913-400UL N-TER纳米微粒siRNA转染系统
N2913-1ML N-TER纳米微粒siRNA转染系统
N-TER 可将siRNA快速转染至细胞中
点此 放大图片
表 1
已使用N-TER成功转染siRNA的细胞系
细胞类型来源组织
3T3-L1,分化脂肪细胞 小鼠胚胎成纤维细胞系
A2780 人卵巢癌细胞系
A549 人肺癌细胞系
ASPC-1 人胰腺癌细胞系
Astrocyte 人神经元原代细胞
Astrocytoma 人神经元星形细胞瘤细胞系
BSMC 人支气管平滑肌原代细胞
C2C12, 分化肌细胞 小鼠成肌细胞瘤
HeLa 人宫颈腺癌细胞系
HepG2 人肝癌细胞系
HT-29 人结直肠腺癌细胞系
HUVEC 人脐静脉内皮原代细胞
MCF7 人乳腺癌细胞系
MDA-MB-231 人乳腺癌细胞系
NHEK-AD 成人角质细胞原代细胞
Raw264.7 小鼠巨噬细胞系
SW620 人结直肠腺癌细胞系
U-87 MG 人脑胶质母细胞瘤细胞系
N-TER Cell Types and Protocol 点击此处 ,查看N-TER/siRNA转染简单实验方案概述。
Selected References
  1. Morris, M. C., et al. A new peptide vector for the efficient delivery of oligonucleotides into mammalian cells. Nucleic Acids Res. 1997, 25, 2730-2736.
  2. Simeoni, F., et al. Insight into the mechanism of the peptide-based gene delivery system MPG: Implications for delivery of siRNA into mammalian cells. Nucleic Acids Res. 2003, 31, 2717-2724.
  3. Morris, K. V., et al. Small interfering RNA induced transcriptional gene silencing in human cells. Science 2004, 305, 1289-1291.
  4. Deshayes, S., et al. On mechanism of non-endosomial peptide-mediated cellular delivery of nucleic acids. Biochem. Biophys. Acta. 2004, 1667(2), 141-147.
  5. Langlois, M. A., et al. Cytoplasmic and nuclear retained DMPK mRNAs are targets for RNA interference in myotonic dystrophy cells. J. Biol. Chem. 2005, 280(17), 16949-16954.
返回页首