siRNA
预制板siRNA文库
MISSION siRNA
MISSION® siRNA文库通过靶向主要制药公司提供的高治疗价值基因,为高通量筛选提供最具吸引力的siRNA集合。MISSION siRNA灵活的产品形式为对特定基因组合或需要针对全部可用药基因组的生命科学家的研究提供了便利。
所有MISSION siRNA文库均提供极佳的试用折扣
获取报价,请联系MISSIONRNAi@sial.com
订购用于单个基因靶标的MISSION siRNA
现已可通过Sigma领先的网页交互界面轻松订购用于单个基因靶标的MISSION siRNA。
查找用于您目的基因的MISSION siRNA产品,继续通过输入目的基因的名称,官方名为RefSeq或Gene ID编号。
MISSION siRNA文库的优点:
  • 基于强大的Rosetta siRNA设计算法进行siRNA设计,为基因敲低提供了更好的效率以及更高的特异性。
  • 每个基因提供3条单独的siRNA,可选择将siRNA进行混合
  • 所提供的siRNA量可用于多次筛选以及后续相关实验
  • 通过与主要制药公司合作并参考最近的NCBI分类进行相关基因靶标的选择
MISSION siRNA文库形式:
  • 带有TT突出尾的21mer siRNA双链体
  • 针对靶标基因的3条单独siRNA双链体
  • 所有siRNA双链体都填充在96孔板中,每板80条双链体。每块板的第一列和最后一列都是空白的。
siRNA订购信息
MISSION siRNA 人类激酶基因集l
精选文献—MISSION预设计siRNA和预制板siRNA文库
Gilot, D. et al. RNAi-Based Screening Identifies Kinases Interfering with Dioxin-Mediated Up-Regulation of CYP1A1 Activity. PLoS ONE 2011, 6(3): e18261
Meng, W. et al. Anchorage of microtubule minus ends to adherens junctions regulates epithelial cell-cell contacts. Cell 2008 Nov 28, 135(5), 948-59.
Matsubara, T. et al. BMP2 regulates Osterix through Msx2 and Runx2 during osteoblast differentiation. J. Biol. Chem. Oct 2008, 283(43), 29119-25. Epub 2008 Aug 14.
Zhou, H. et al. Genome-Scale RNAi Screen for Host Factors Required for HIV Replication. Cell Host Microbe 2008 Oct 29. [Epub ahead of print].
Marine, S. et al. Activity profile-based siRNA screen to explore the functional genomics of Alzheimer’s disease. BioTechniques Dec 2007, 43, Supplement, Large-Scale Genomic Analysis: S22–S27.
Espeseth, A. S. et al. Genome wide analysis of ubiquitin ligases in APP processing identifies a novel regulator of BACE1 mRNA levels. Mol. Cell. Neurosci. Nov 2006, 33(3), 227–35.
Bartz, S. R. et al. Small interfering RNA screens reveal enhanced cisplatin cytotoxicity in tumor cells having both BRCA network and TP53 disruptions. Mol. Cell. Biol. Dec 2006, 26(24), 9377–86.
Majercak, J. et al.LRRTM3 promotes processing of amyloid-precursor protein by BACE1 and is a positional candidate gene for late-onset Alzheimer’s disease. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Nov 2006, 103(47) 17967–72.
联系我们
如就文库、定价和报价及其他问题存在疑问,欢迎电邮垂询: MISSIONRNAi@sial.com.
MISSION 为 Sigma-Aldrich的注册商标。标签许可证。
返回顶部
RNAi 主页