siRNA
转染试剂
 MISSION® siRNA 转移试剂
在真核细胞类型中的siRNA递送
S1452 技术公告
(180 Kb PDF)
MISSION siRNA转染试剂可转染小RNA(siRNA和miRNA),用于瞬时敲低真核基因表达,并达到≥90%的沉默效率。使用较低浓度的siRNA(1nM)便可实现有效的基因沉默和并减少脱靶效应。siRNA转染试剂以无菌溶液的形式提供,并可与血清和抗生素相容。
 优势
  • 在各种真核细胞类型中表现出优秀的基因沉默效率
  • 低RNA浓度的有效转染,从而减少脱靶效应
  • 可用于含抗生素的全血清和无血清培养基
  • 转染后保持优异的细胞活力
  • 能与siRNA、esiRNA、miRNA模拟物和合成miRNA抑制剂一起使用
产品线
产品号 描述 加入购物车
S1452-100µL MISSION siRNA 转染试剂
S1452-1mL MISSION siRNA 转染试剂
种类繁多的细胞
贴壁细胞系
(1 nM siRNA)
基因 沉默效率
  原代细胞
(1 nM siRNA)
基因 沉默效率
3LL GAPDH ≥90%   鼠胚胎成纤维细胞 GAPDH ≥90%
A549 Luciferase ≥90%   原代人成纤维细胞 GAPDH/ Lamin A/C ≥90%
Ca Ski GAPDH/ Lamin A/C ≥90%   原代人肝细胞 GAPDH ≥90%
HEK-293 GAPDH ≥90%   原代人角质形成细胞 GAPDH ≥90%
HeLa GAPDH/ Lamin A/C ≥90%        
HepG2 GAPDH 60-70%   悬浮细胞系
(5 nM siRNA)
基因 沉默效率
MCF7 GAPDH/ Lamin A/C ≥90%   K562 GAPDH ≥80%
MDA-MB-231 GAPDH ≥90%   THP-1 GAPDH ≥80%
NIH 3T3 Vimentin ≥90%        
RAW 264.7 Eg5 ≥90%        
SiHa GAPDH/ Lamin A/C ≥90%        
SK-OV-3 GAPDH ≥90%        
图 1a.成功转染siRNA的细胞系和细胞,以及使用MISSION siRNA转染试剂的每种细胞的沉默效率。
图 1b. 使用MISSION siRNA转染试剂,在用1nM靶向GADPH的siRNA转染后48小时检测得到四种贴壁细胞系的抑制百分比。
高沉默效率
图 2. 使用MISSION siRNA转染试剂,用靶向波形蛋白(左)的5 nM siRNA(终浓度)和siRNA阴性对照(右)转染3T3细胞。转染48小时后,使用抗波形蛋白的一抗和荧光标记进行免疫荧光检测
低细胞毒性
图 3. 用1 nmol靶向萤光素酶的siRNA转染稳定表达GL3萤光素酶的A549细胞。使用MISSION siRNA转染试剂(左)和另一制造商的转染试剂(右)转染48小时后,对细胞形态进行比较。