Immobilon®-E 即用型PVDF转印膜全新上市!
Western blot进入新时代
疏水性PVDF转印膜较之传统的硝酸纤维素膜(NC),柔韧不易卷曲碎裂,对蛋白的结合能力成倍提高,显著提高了Western Blot蛋白免疫检测的灵敏度和成功率,也使一个印迹可以经信号剥离而进行多轮检测,更高效地获得更多数据。
然而,30多年以来,研究者不得不首先采用高纯度的(甲)醇预润湿PVDF膜,这一毒性较大的操作令人烦恼而无奈。
这一切在2018终于得到改变——
Millipore品牌Immobilon®-E 即用型PVDF转印膜全新上市!
注:“E”(environment-friendly)意为环境友好型,有利健康
  • 唯一的不需要醇预润湿、操作类似NC膜的PVDF膜
  • 蛋白吸附能力强、载量高、结合稳固,免疫信号强,低背景
  • 延展性和韧性好,易操作,适于长时间存放,可以用于多次抗体剥离和再杂交
Immobilon®-E具有与NC膜一样的非预润湿的特点,却有与-P一样的检测灵敏度,操作方便安全,同时保障了低丰度蛋白的检测成功率
目录号 产品描述 尺寸 备注
IEVH00005 Immobilon-E PVDF Transfer Membrane half roll, 0.45µm 26.5cm x 1.875m 新上市的半卷膜,创新的即用型不需要甲醇预润湿的PVDF膜
IEVH07850 Immobilon-E PVDF Transfer Membrane, 50 sheets, 0.45µm 7×8.4 cm sheet 不需要甲醇预润湿的PVDF膜,适合化学发光或显色检测
IEVH08100 Immobilon-E PVDF Transfer Membrane, 10 sheets, 0.45µm 8×10 cm sheet 不需要甲醇预润湿的PVDF膜,适合化学发光或显色检测
IEVH09120 Immobilon-E PVDF Transfer Membrane, 10 sheets, 0.45µm 9×12 cm sheet 不需要甲醇预润湿的PVDF膜,适合化学发光或显色检测
IEVH10100 Immobilon-E PVDF Transfer Membrane, 10 sheets, 0.45µm 10×10 cm sheet 不需要甲醇预润湿的PVDF膜,适合化学发光或显色检测
IESN07852 Immobilon-E Blotting Sandwich 7×8.4 cm 标准转膜三明治,含不需要甲醇预润湿的PVDF膜和滤纸
IESN08132 Immobilon-E Blotting Sandwich 8.5×13.5cm 标准转膜三明治,含不需要甲醇预润湿的PVDF膜和滤纸
更多详情请致电技术部400-889-1988-2分机。
扫描二维码回复口令“即用型PVDF转印膜”索取中文说明书
更多活动详情,请扫面右侧二维码查看。