MILLIPLEX® MAP 蛋白多因子检测平台
 MILLIPLEX® MAP助力您探索生物标志研究全新发现之旅
在您的生物标志物相关研究工作中,为了节省最宝贵的时间与样本,我们的MILLIPLEX®MAP多重生物标志物检测技术值得您的信任,MILLIPLEX®MAP基于Luminex®xMAP®,是经过长期验证的稳定多重检测技术平台,为了确保能够获得高质量的数据,我们每一个试剂盒都经过严格的验证,确保万无一失。
  • 超过1100种检测蛋白生物标志物与细胞内蛋白的因子供您选择。
  • 试剂盒按照不同研究方向,例如:炎症,肿瘤,神经,代谢等进行分类,合理的分类让您的选择更加简便。
  • 每一个试剂盒都经过严格的验证,保证不同批次间试剂盒都具备稳定一致的表现。
  • 涉及转化医学研究的40个应用领域
  • 检测多达9个物种,包含了人、小鼠、大鼠、非人灵长类、猫、马、牛,狗和猪
 MILLIPLEX® MAP多因子检测试剂盒的特点:
  • 只需低至25ul样本以及一个包括了所有试剂的试剂盒
  • 订制试剂盒,满足客户自主挑选Biomarker并选择微珠混合形式(预混或非预混)的需求
  • 独家提供血清基质,保证您的检测数据更加精准。
  • 提供质控品,确保您实验的质量万无一失。
  • 严格验证确保检测指标的自由组合不影响结果的稳定性和准确性
  • 标准品严格质控保证批间稳定性
搜索我们可以为您提供的蛋白生物标志物:
  点击搜索
您可以点击下载我们最新的MILLIPLEX® MAP分析物手册.
Subscribe to the Analyte Update newsletter (6 times per year)
 MILLIPLEX® MAP持续推出的新试剂盒,将不断助力您的科学研究
我们一直致力于持续研发新的试剂盒产品,以满足不断进步的科学研究,点击这里
 MILLIPLEX® MAP试剂盒包含什么?
Luminex®磁珠
  • 偶联抗体的磁性微球
  • 部分可以提供预混服务
微球稀释溶液
  • 用于稀释并且将所有微球混合在一起
  • 包含专利用于阻断的抑制剂混合物,大大减少假信号,以确保特异的生物标志物的检测值(包含异嗜性抗体)
检测抗体
  • 包含多种生物素化的检测抗体。
链霉亲和素-藻红蛋白(SA-PE)
  • 链霉亲和素藻红蛋白(荧光材料)工作液
标准品与质控品
  • 待测因子重组蛋白的冻干混合物
  • 基于世界卫生组织标准
血清基质
  • 冻干的血清基质在检测血清或者血浆样本时用于加入到标准品,质控品,空白对照中。
  • 与使用单纯用缓冲液稀释标准曲线相比,它的加入能帮助分析物更精确的定量,仅使用缓冲液稀释标准曲线不能模拟天然蛋白质分析的条件
清洗缓冲液,分析缓冲液
 MILLIPLEX®MAP原理
MILLIPLEX®MAP 是基于xMAP®技术的液相芯片多因子检测产品,该技术采用独特的微球染色技术,通过2-3种荧光染料,按照不同比例对微米级的微球进行染色 ,可获得1-500种不同微球组成的液相微球悬浮芯片系统,检测时不同颜色微珠上偶联针对不同待测分析物特异性捕获抗体,通过最终荧光标记的检测抗体双抗夹心原理,使用Luminex®平台,轻松实现对单个样本中的多种待测分析物的精确检测。