原代细胞培养介绍
想要获得更多类似的内容?请注册订阅《Cell Informer》电子通讯,目前已有超过8000名同行注册。
原代细胞来源于活体组织,保持了与原组织的生理相关性,因而在生命科学研究和药物发现领域应用越来越广泛。然而与永生细胞系相比,原代细胞更为敏感,除非特别谨慎,否则细胞培养很困难。细胞应用建议用户根据以下视频中的步骤培养原代细胞,以达到最好的结果。
开始处理这些细胞前,请温习随附的细胞专用操作步骤和说明。请遵守标准的灭菌技术、实验室安全仪器许可无菌技术指南,如将试剂瓶移出或放入液氮储存时,需要有恰当的眼部和皮肤保护。在二级生物安全柜中操作这些细胞,在37°C和5% CO2设定的培养箱中培养这些细胞。细胞解冻前,至少提前一个小时打开水浴,将温度设定到37℃,并且用温度计检查温度。确保您有最优的细胞特异性生长培养基。此外,还需确认你的细胞培养瓶适合原代细胞培养。用70%异丙醇擦拭工作台面、培养基瓶和解冻的冷冻管,来减少污染。