生化试剂
BioUltra试剂
简介
BioUltra标签是指一组成分明确的高纯度基础试剂。这些试剂主要用于生物化学和生命科学应用。与研究用量相比,BioUltra产品是专用于需要大量试剂的生物化学和生物技术的基础试剂。
BioUltra试剂认证保证:
  • 外观均匀(形状,颜色)
  • 在溶液中具有均匀清晰的外观(溶解度试验)
  • 在过滤测试中零残留
  • 在关键生物化学波长处的紫外吸收有限
  • 水溶液的pH值在确定范围内
BioUltra试剂经过仔细处理,可确保在包装时获得非常高品质的产品。通过在无灰尘和水分的受控环境中包装BioUltra产品,避免发生交叉污染。每个包装都采用螺帽安全密封,可通过批号和包装日期进行识别。
BioUltra试剂测试
在溶液中的溶解度和外观
通常,在20 °C下在1M测试水溶液(产品编号95304)中检查溶解度。在适当情况下,可使用更稀或更浓的水溶液或盐酸溶液。检查溶液外观是否无外源性颜色并描述如下:溶解度:完全溶解,无色(0.5 M水溶液,20°C)
利用过滤测试检查不溶性物质
过滤测试结果是确认无不溶性物质的合适标准。使用Millipore 0.45 mm滤膜过滤20 ml测试溶液,并将晾干的滤膜与空白滤膜对比。结果表述为:不溶性物质:过滤测试合格。
紫外吸收(UV)
将合适的测试溶液置于1 cm石英比色皿中,测量其在260和280 nm波长处的紫外吸收,以溶剂为对照。图表使用无量纲吸收单位(OD)。这些结果表述为:UV: A260< 0.02 A280< 0.01(3 M水溶液)。
溶液的pH
使用组合玻璃电极测量测试溶液在20 °C的pH值。结果使用pH单位(-log [H+])表示。浓度很低的溶液(包括盐酸溶液)无法检测。结果表述为:pH: 3.0-4.0(0.5 M水溶液,20 °C)
用于分子生物学的BioUltra试剂
定义
对BioUltra系列分子生物学试剂进行测试,除了常规BioUltra测试外,还测试了它们在分子生物学实验中的适用性。Sigma保证其分子生物学试剂不含以下酶:
  • RNA酶
  • DNA酶
  • 磷酸酶
  • 蛋白酶
试剂不含上述酶可通过以下方法进行测试:
RNA酶
通过测量加入荧光RNA嵌入剂后MS 2 RNA复合物在合适波长处的荧光降低,对RNA酶进行检测。
DNA酶
通过测量加入荧光DNA嵌入剂后质粒DNA复合物的荧光降低,对DNA酶进行检测。
蛋白酶
通过测量含有底物试卤灵-酪蛋白的系统中的荧光增强,对蛋白酶进行检测。
磷酸酶
通过测量含有底物4-甲基伞形酮磷酸酯的系统中的荧光增强,对磷酸酶进行检测。
分析和BioUltra试剂保证
除了上述测试(参见BioUltra认证和分子生物学特质),在我们的实验室还会对BioUltra试剂进行严格分析,使其符合指定保证要求。下列内容提供了方法信息。
Content
测量和鉴定分子组成:GC,HPLC,TLC,UV,NMR。
测量官能团:滴定。
测量对映异构体纯度。
测量分子的元素组成:元素分析,原子吸收光谱(AAS)。
滴定
水溶液滴定法(T),非水滴定法(NT),氧化还原滴定法(RT),银量滴定法(AT),络合滴定法(KT)
元素分析
C H N自动元素分析
卤素、硫和磷分析
色谱分析
根据下列色谱中的峰面积百分比确定组成:
- 气相色谱(GC)
- 液相色谱(HPLC)
- 薄层色谱(TLC)
光谱分析
通过下列方法进行鉴定控制和纯度检测:
- 红外光谱(IR)
- 质子共振波谱(NMR)
- 紫外光谱(UV)
- 荧光光谱(FL)
痕量分析
通过下列方法分析痕量杂质:
- 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)原子吸收光谱法(AAS)
- 极谱法(PG)
物理数据
- 在开管毛细管中的熔点(mp)
- 凝固点(sp)
-根据改良Siwoloboff方法测量沸点(bp)或根据A.S.T.M., ACS, Ph. Eur.等测量沸腾范围
- 在20 °C的密度(d204),以水在4 °C的密度作为对比。
- 在200和589 nm的折光率(n20D)。
-  20 °C时,在特定波长处测得的旋光度([ a ]20546,[ a ]20D
-利用组合玻璃电极测量特定溶液的pH值