Enzyme Explorer
β-葡萄糖醛酸酶
在酶免疫分析、质谱分析、气相色谱、高效液相色谱或其他方法进行分析之前,我们的β-葡萄糖醛酸酶常规用于从尿液1,2、血浆3,4,和其他液体5 中酶解葡萄糖醛酸苷。 通常,每微升血浆、尿液或胆汁使用1到20单位的葡萄糖醛酸酶,用于样品中葡萄糖醛酸苷的酶解1–5。所需的确切量将取决于所使用的具体条件以及必需的经验来确定。
来自帽贝中的酶被报道在水解阿片类葡糖苷酸时具有显著更高的效率6,7。而罗曼蜗牛以及大肠杆菌酶在水解类固醇式葡糖苷酸时效率略高。8
比较不同酶性能的新技术文章
了解更多 关于研发部门所产生的新应用数据来优化不同类别药物的水解,通过使用不同来源的酶以及一种经色谱纯化的酶来降低可能会导致从6-MAM到吗啡的酯酶活性。
本页内容:
葡糖醛酸和葡萄糖醛酸结合通过人类UDP-葡萄糖醛酸转移酶(UGT)酶家族和葡萄糖醛酸结合,在许多药物和其他外来物质的代谢中起着重要的作用。这一生物合成反应也在内源底物的结合及排泄中起到一定作用,如类固醇、胆红素、胆汁酸。9 UGT活性可导致葡萄糖醛酸结合带有巯基、羟基、氨基或羧酸基团的底物。形成的葡萄糖醛酸相比于原始有机底物具有更高的极性(可溶于水),一般会通过肾脏被排泄。
β-葡萄糖醛酸酶 (EC 3.2.1.31) 催化如下反应:
β-D-葡萄糖醛酸酶 + H2O <--> D-葡萄糖醛酸 + 乙醇
&beta;-Glucuronidase
一个Sigma或修改后的“Fishman”单位酶在37°C  pH5.0(pH6.8用于大肠杆菌来源)的条件下每小时将会从酚酞葡糖苷酸中释放1.0ug的酚酞(30min检测)。
软体动物β-葡萄糖醛酸酶
从软体动物中分离制备的β-葡萄糖醛酸酶还具有硫酸酯酶活性,所以在制剂中也被报道存在有硫酸酯酶活性。
在37 °C pH5.0条件下,一单位的硫酸酯酶每小时将水解1mmole的对-硝基邻苯二酚硫酸。
    最佳 pH    
    葡萄糖醛酸酶活性: 4.5 - 5.0
    硫酸酯酶活性: ~6.2
软体动物来源产品
产品类型 形式 活性 货号
来自帽贝的H-5型 溶液 最低85,000 units/mL,最高7,500 units/mL硫酸酯酶 G2174
来自帽贝的H-5型 冻干粉 1,000,000-3,000,000 units/g 固体 G8132
来自散大蜗牛的HA-4型 粉末 250,000-500,000 units/g 固体,最高7,500 units/mL硫酸酯酶 G4259
来自罗曼蜗牛的HP-2型 溶液 最低100,000 units/mL,最高7,500 units/mL硫酸酯酶 G7017
Type H-2 from Helix pomatia 溶液 最低85,000 units/mL,最高7,500 units/mL硫酸酯酶 G0876
来自罗曼蜗牛的HP-2S型 无菌过滤后溶液 1,000-5,000 units/mL,1,000-5,000 units/mL硫酸酯酶 G7770
来自罗曼蜗牛的的H-1型 冻干粉 最低300,000 units/g固体,最低100,000 units/g固体硫酸酯酶 G0751
来自罗曼蜗牛的的H-3型 溶液 约100,000 units/mL,最高1,000 units/mL硫酸酯酶 G8885
来自罗曼蜗牛的的H-5型 冻干粉 m最低400,000 units/g固体,最高40,000,000 units/mL硫酸酯酶(G0876的进一步纯化产物) G1512
来自罗曼蜗牛的的H-3AF型 溶液 最低60,000 units/mL(进一步纯化H-3型以便去除凝集素) G0762
从鲍鱼中纯化 冻干粉 最低20,000,000 units/g固体,最高4 units/g硫酸酯酶蛋白 SRE0022
从鲍鱼中纯化的水溶液 溶液 最低100,000 units/g固体,最高7,500 units/mL硫酸酯酶
SRE0023
鲍鱼中的水溶液 溶液 最低100,000 units/g固体,最高8,000 units/mL硫酸酯酶
SRE0037
鲍鱼中的粗粉末 冻干粉 最低1,500,000 units/g固体,最高100,000 units/g 固体硫酸酯酶 SRE0038
来自帽贝(Patella vulgata)中的β-葡萄糖醛酸苷酶 水溶液 100,000-200,000 U/mL SRE0093
来自帽贝(Patella Vulgata)中重组的快速β-葡萄糖醛酸苷酶 aqueous solution ≥300,000 U/mL SRE0095
牛肝来源β-葡萄糖醛酸苷酶
牛β-葡萄糖醛酸苷酶是一种290kD的蛋白质,等电点为5.1。10
牛制剂通常含有低于0.5%的少量硫酸酯酶活性
    最佳 pH    
    葡萄糖醛酸酶活性: 4.4
    硫酸酯酶活性: 4.4
牛肝来源产品
产品类型 形式 活性 货号
B-1型 冻干粉 最低 1,000 units/mg固体,~85% 蛋白 G0251
B-3型 冻干粉 ~3,000 units/mg固体,~50%蛋白 G0376
B-10型 冻干粉 ~10,000 units/mg 固体 G0501
大肠杆菌来源β-葡萄糖醛酸酶
β-葡糖醛酸糖苷酶是一种~290kDa的四聚体蛋白,等电点为4.8。11。与来自天然含有几乎等量β-葡糖醛酸糖苷酶和硫酸酯酶活性的软体动物酶制剂不同,从大肠杆菌制备β-葡糖醛酸糖苷酶基本上没有硫酸酯酶活性。来自大肠杆菌的酶具有高水解活性速率,并且其在水解过程中比对β-葡糖醛酸结合物浓度变化更敏感的类似酶将该活性保留的更好。来自大肠杆菌的酶制剂已被证明可用于确定尿液中雄烯酮、17-羟基皮质类固醇和雌三醇的存在。12 大肠杆菌酶也显示出比其他来源的抗雌激素结合物具有更高的活性。13
    最适 pH: 6-7
大肠杆菌来源产品
产品类型 形式 活性 货号
来自过表达的大肠杆菌重组体 冻干粉 最低10,000,000 units/g蛋白 G8295
来自过表达的大肠杆菌重组体 冻干粉 最低20,000 units/g蛋白 G8420
IX-A型 冻干粉 1,000,000-5,000,000 units/g 蛋白,~50%蛋白 G7396
VII-A型 冻干粉 5,000,000-20,000,000 units/g蛋白,~25%蛋白 G7646
X-A型 冻干粉 20,000,000-60,000,000 units/g蛋白,~30%蛋白 G7896
甘油水溶液 甘油水溶液 20,000,000-60,000,000 units/g 蛋白 G8162
预称重瓶 冻干粉(每瓶最少1,000单位) 5,000,000-20,000,000 units/g 蛋白,采用10 mL水复溶时,溶液含有~4 mM 磷酸盐缓冲液,pH 6.8. G8396
预称重瓶 冻干粉(每瓶最少1,000单位) 5,000,000-20,000,000 units/g 蛋白 G8271
相关产品
抑制剂
产品名称 货号
D-葡萄糖醛酸 G5269
D-Glucaro-δ-内酰胺钾 G7166
ψ-鸢尾黄酮 T9165
底物
产品名称 货号
5-溴-3-氯-3-吲哚β-D-葡萄糖苷酸 B4532
5-溴-4-氯-3-吲哚β-D-葡萄糖苷酸 B8174
8--羟基喹啉酸 H1254
4-甲基伞形酮β-D-葡萄糖苷酸 M5664
4-硝基甲苯β-D-葡萄糖苷酸 N1627
酚酞β-D-葡萄糖苷酸 P0501
酚酞β-D-葡萄糖苷酸钠盐 P0376
参考文献
  1. Xu, X., et al., J. Chromatogr. B. Analyt. Technol. Biomed. Life Sci., 780, 315-330 (2002).
  2. Staimer, N., et al., Anal. Chim. Acta, 444, 27-36 (2001).
  3. Zhai, P., et al., Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 281, H1223-H1232 (2001).
  4. Anderson, A. et al., Cancer Chemother. Pharmacol., 44, 422-426 (1999).
  5. Nobilis, M., J. Chromatogr. A., 1031, 229-236 (2004).
  6. Combie, J. et al., Clin. Chem., 28, 83-88 (1982)
  7. Combie, J. et al., Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol., 35, 27-41 (1982)
  8. Wakabayashi, M., et al., J. Biol. Chem., 236, 996-1001 (1960)
  9. Tephly, T.R., et al., Adv. Pharmacol., 42, 343-346 (1998).
  10. Himeno, et al., J. Biochem.(Tokyo), 76, 1243 (1974)
  11. Kim, D-H, et al., Biol. Pharm. Bull., 18, 1184-1188 (1995).
  12. Graef, V., et al., Clin. Chem., 23, 532-535 (1977).
  13. Jayle, M.F., Scholler, R., Jarrige, P. & Mtay, S. Bull. Soc. Chim. Biol. 41, 1593. (1959)