纤维蛋白原&纤维蛋白
 物理属性
纤维蛋白原在肝脏合成,在血浆中以约200-450mg/dL循环。它是由三对肽链组成的二聚体糖蛋白。两个亚基由含有球状区域的D结构域和包含连接两个亚基的二硫键的E结构域组成。
分子质量:
可溶性二聚体:340kDa
α链:63.5 kDa
β链:25kda
γ链:25kda
E1% =15.1
PI ≈ 5.5
纤维蛋白原是一种急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。级联反应的最终结果是产生了将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的凝血酶。
凝血酶迅速蛋白水解纤维蛋白原,释放血纤维蛋白肽A。这种小肽的丢失不足以使产生的纤维蛋白分子不溶解,但它倾向于与相邻的纤维蛋白和纤维蛋白原分子形成复合物。然后凝血酶从纤维蛋白中裂解出第二种肽纤维蛋白肽B,然后形成的纤维蛋白单体自发聚合形成不溶性凝胶。聚合的纤维蛋白通过非共价键和静电力保持在一起,并被转酰胺酶,XIIIa因子稳定,XIIIa因子是凝血酶作用于XIII因子而产生的。然后不溶性纤维蛋白聚集体(凝块)和聚集的血小板阻塞受损的血管并防止进一步出血。血浆中纤维蛋白原的量可作为体内是否存在炎症过程的非特异性指标。来自任何哺乳动物来源的纤维蛋白原将被来自任何哺乳动物来源的凝血酶切割。1
当纤溶酶原在纤维蛋白附近被激活时,就会发生聚合纤维蛋白的水解。纤溶酶在D和E结构域之间的卷曲区域切割纤维蛋白以及从α链的C端区域切割肽。
 产品
产品 货号
纤维蛋白
人体血浆中的纤维蛋白 F5386
纤维蛋白原
来自牛血浆Ⅳ型的纤维蛋白原 F4753
来自牛血浆I-S粉末中的纤维蛋白原 F8630
来自猫血浆中的纤维蛋白原 F8513
来自犬血浆中的维蛋白原 F7128
自自人体血浆Ⅰ型的纤维蛋白 F3879
人来自体血浆Ⅲ型的纤维蛋白原 F4129
来自人体血浆的纤维蛋白原,本质上是纤溶酶(原)游离粉末 F4883
来自鼠血浆的纤维蛋白原 F4385
来自猪血浆的纤维蛋白原 F2629
来自鼠血浆的纤维蛋白原 F6755
来自羊血浆的纤维蛋白原 F9754
抑制剂
N-Acetyl-Pen-Arg-Gly-Asp-Cys[二硫键:1-5]≥97%(HPLC) A5582
相关肽
Gly-Pro-Arg-Pro ≥97% (HPLC) G1895
Gly-Pro-Arg-Pro amide ≥97% (HPLC) G5779
纤维蛋白原结合抑制肽≥97%(HPLC) F9145
血纤维蛋白肽A≥97%(HPLC) F3254
人体纤维蛋白肽B≥97%(HPLC) F3379
[Glu1]-人体纤维蛋白肽B≥90%(HPLC) F3261
 参考文献
  1. 血浆蛋白,第2版,2,普特南,F.W.,编辑,第148页。