荧光素酶
纯化酶    
产品名称 资料(或数据)来源 产品编号
重组萤火虫    
荧光素酶、重组、在大肠杆菌 中表达、冻干粉、≥2×1010单位/mg蛋白 石斑鱼 SRE0045
荧光素酶、重组、在大肠杆菌中表达、缓冲水溶液、≥2×1010单位/mg蛋白 石斑鱼 L9420
本地萤火虫    
荧光素酶、冻干粉、10-25×106光单位/mg蛋白 石斑鱼 L9506
细菌    
荧光素酶、冻干粉 费希尔弧菌 L8507
用于ATP测定的试剂盒及试剂参见下面的数据 返回顶部  
产品名称 资料(或数据)来源 产品编号
腺苷5'-三磷酸(ATP)检测试剂盒 石斑鱼 FL-AA
腺苷5'-三磷酸(ATP)测定混合物、冻干粉 石斑鱼 FL-AAM
腺苷5'-三磷酸(ATP)测定混合物稀释缓冲液、冻干粉   FL-AAB
腺苷5'-三磷酸(ATP)生物发光体细胞检测试剂盒 石斑鱼 FL-ASC
腺苷5'-三磷酸(ATP)标准二钠盐三水合物、冻干粉   FL-AAS
体细胞ATP释放试剂   FL-SAR
用于生物发光的萤火虫提取物      
产品名称 资料(或数据)来源 产品编号
萤火虫灯笼提取物、粉末 石斑鱼 F3641
萤火虫灯笼提取物 石斑鱼 FLE-250
萤火虫稀释液、冻干粉   F3766
底物      
产品名称 资料(或数据)来源 产品编号
D-荧光素 合成 L9504
D-荧光素 合成,最低99%(HPLC) L6152
D-荧光素钠盐、冻干粉 合成 L6882
抗体   返回顶部  
产品名称 特异性 产品编号
来自小鼠的单克隆抗荧光素酶,约2mg/ml,缓冲水溶液,纯化的免疫球蛋白,克隆LUC-1 石斑鱼 L2164
来自兔的抗荧光素酶,抗血清的IgG部分,缓冲水溶液 石斑鱼 L0159
从鸡肉中制造的抗荧光素酶抗体,亲和分离抗体,缓冲水溶液   GW20091F
抗荧光素酶抗体、萤火虫   AB3256-100UL
抗荧光素酶抗体、克隆21   05-603
我们的荧光素酶ATP测定试剂盒可有效测定样品中2×10-12至2×10-9摩尔/升范围内的ATP浓度。
当萤火虫荧光素酶催化D-荧光素的氧化时,ATP被水解并发光。反应(1)是可逆的,平衡位于右侧。反应(2)基本上是不可逆的。1,2当ATP为限制性试剂时,发出的光与存在的ATP成正比。