Enzyme Explorer
纤溶酶
E.C. 3.4.21.7
别名:血纤(维)蛋白形成酶;血纤(维)蛋白溶酶;血纤维蛋白溶酶;血清类胰蛋白酶;溶血栓素
本页内容:
物理性质和体内处理
纤溶酶原:
纤溶酶原是纤维蛋白溶解蛋白酶(纤溶酶)的前体以及血管生成抑制素(血管生成/肿瘤转移抑制剂)的前体。人前列腺癌细胞释放尿激酶和游离巯基供体,其可以利用纤溶酶原产生血管抑制素。 在体外,尿激酶、组织纤溶酶原激活剂或链激酶与巯基供体,例如N-乙酰-L-半胱氨酸、D-青霉胺、卡托普利、L-半胱氨酸或还原型谷胱甘肽组合,从而利用纤溶酶原产生血管抑制素。1
返回页首
纤溶酶:
MW: ~86 kDa4(人)
当在SDS-PAGE上检测时,条带出现在68,46.2,23.1和12.3 kDa处。
纤溶酶是肽酶S1家族的丝氨酸内肽酶。纤溶酶通过在Arg561和Val562之间切割而转化为纤溶酶原。 得到的活化纤溶酶由两个二硫键连接的多肽链组成。纤溶酶重链(MW 60 kDa)源自纤溶酶原的氨基末端区域。轻链来源于纤溶酶原的羧基末端。在体内,重链的分子量可以从63 KDa变化到12 KDa,这取决于对于不同来源的纤溶酶原的蛋白水解程度。纤溶酶能被各种蛋白酶激活,包括尿激酶、组织纤溶酶原激活剂和链激酶。当纤溶酶原被激活时,分子量为8,200的自溶肽从谷氨酸氨基末端释放,在重链上产生赖氨酸氨基末端。纤溶酶的活性位点位于轻链上。1
返回页首
特异性和动力学
纤溶酶在赖氨酸和精氨酸残基的羧基侧表现出优先选择性,且比胰蛋白酶的选择性更高。5它可将聚合的纤维蛋白转化为可溶性产物。
最适pH: 8.5
pH 7.5:保持约40%的最大活性;pH 9.5:保持约50%的最大活性6
最适温度:37°C,于56°C快速失活
抑制剂
货号 产品名称 加入购物车
A1153 来自牛肺冻干粉末的抑肽酶,3-8 TIU / mg固体
A2504 6-氨基己酸≥99%(滴定),粉末
A6191 微生物来源的抗痛素二盐酸盐
A2221 来自人血浆冻干粉的抗凝血酶III,≥95%(SDS-PAGE)
A7824 6-氨基己酸SigmaUltra,≥99%
A8456 4-(2-氨基乙基)苯磺酰氟盐酸盐〜97%
A9141 来自牛血浆冻干粉的抗凝血酶III, 200-400 units/mg 蛋白质 (E1%/280 = 6.5)
B3906 来自水蛭冻干粉的博待啉, >0.1 IU/mg 蛋白 (E280)
C2412 来自人血浆水溶液的C1酯酶抑制剂, ≥90% (SDS-PAGE)
D0879 氟磷酸二异丙酯
D7910 3,4-二氯异香豆素
E0518 来自人血浆水溶液的C1酯酶抑制剂,≥95% (SDS-PAGE)
E0881 弹性蛋白,微生物, ~50%
G2417 加贝酯甲磺酸盐固体
L2023 亮抑酶肽三氟乙酸盐≥90%(HPLC),微生物
M6159 来自人血浆冻干粉的α2-巨球蛋白,≥98%(SDS-PAGE)
P7626 苯基甲磺酰氟≥98.5%(GC)
U4751 尿胰蛋白酶抑制剂片段≥95%(HPLC)
A8849 来自人血浆冻干粉的α2-抗纤维蛋白溶酶,≥5抑制剂U / mg蛋白
返回页首
底物
货号 产品名称 加入购物车
A8171 D-Ala-Leu-Lys-7-酰氨基-4-甲基香豆素95% (HPLC)
B1136 Boc-Val-Leu-Lys-7-酰氨基-4-甲基香豆素
G8148 Gly-Arg-对硝基苯胺二盐酸盐
I6886 D-Ile-Phe-Lys 对硝基苯胺≥95%
51015 4-硝基苯基4-胍基苯甲酸酯盐酸盐BioChemika,≥95.0%(AT)
T6140 N-(对甲苯磺酰基)-Gly-Pro-Lys 4-硝基苯胺乙酸盐
90170 用于测定胰蛋白酶的Nα-对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐BioChemika,≥99.0%(AT)
V0882 D-Val-Leu-Lys 4-硝基苯胺二盐酸盐
返回页首
溶解性和溶液稳定性
纤溶酶易溶于水(1 mg / ml)。应将溶液保存在冰上并在一天后丢弃,或以1mg / ml的浓度等分并冻存。冷冻的溶液每月会丢失大约10%的活力。
返回页首
产品
货号 产品名称 加入购物车
P9156 来自牛血浆的纤溶酶原冻干粉末,3-5 units/mg 蛋白质
P5661 来自人血浆冻干粉的纤溶酶原,≥2 unit/mg 蛋白,适用于血液凝块形成过程中链激酶的测定
P7397 来自人血浆冻干粉的纤维蛋白溶酶原,≥2 unit/mg 蛋白,不适用于通过血液凝块形成过程测定链激酶
P1867 来自人血浆冻干粉的纤溶酶,≥3 unit/mg 蛋白
相关产品
货号 产品名称 加入购物车
F5386 来自人血浆的纤维蛋白
S3134 来自β-溶血性链球菌的链激酶(链球菌分型C)冻干粉,≥3,500 unit/mg 固体
S8026 来自β-溶血性链球菌的链激酶(链球菌分型C)缓冲水溶液,〜100,000 unit/mg 蛋白质
T5451 来自人类黑色素瘤细胞小瓶的组织型纤溶酶原激活剂> 5000 IU
U0633 来自人尿冻干粉的尿激酶,≥500 unit/mg 蛋白质
返回页首
参考文献
  1. Gatley, S., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 94, 10868–10872 (1997)
  2. Marti, T., et al., Eur J Biochem., 173, 57-63 (1988)
  3. Pirie-Shepherd, S.R., et al., J Biol. Chem.,272, 7408-11 (1997)
  4. Trends Biochem. Sci., 4, 1 (1979)
  5. IUBMB Enzyme Nomenclature: www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC3/4/21/7.html
  6. Greig, B.H.W., et al., Biochim. Biophys. Acta, 67, 658-668 (1963)
返回页首