胰蛋白酶
物理性质和体内处理
胰蛋白酶
EC号:3.4.21.4
分子量: 23.3 kDa1,2 (牛和猪)
消光系数:1% = 12.9 - 15.4 (280 nm)3,4
等电点(PI):10.1 - 10.52,5(牛)
胰蛋白酶原
分子量:24 kDa5(牛)
消光系数: E1% = 14.4 (280 nm)
等电点(PI):9.32(牛)
胰蛋白酶原(胰蛋白酶的酶原形式)由胰腺的腺泡外分泌细胞产生。人胰腺可以分泌出三种亚型的胰蛋白酶原。其中阳离子和阴离子形式是主要的人亚型。只有微量的抗抑制剂的内消旋胰蛋白酶原被发现。6酶原在到达小肠腔后才会被激活。肠激酶通过从NH2末端水解六肽而将胰蛋白酶原激活为胰蛋白酶(对牛胰蛋白酶来说,在Lys6-Ile7肽键处进行水解)。牛胰蛋白酶原由229个氨基酸的单一多肽链组成,并通过六个二硫键交联。胰蛋白酶可以自动催化激活更多的胰蛋白酶原水解为胰蛋白酶。胰蛋白酶由223个氨基酸残基的单链多肽组成。这种胰蛋白酶的天然形式被称为β-胰蛋白酶。 β-胰蛋白酶(牛胰蛋白酶中,在Lys131-Ser132处被切割)的自溶导致形成由二硫桥连接的α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶S1家族的成员。胰蛋白酶的活性位点氨基酸残基包括His46和Ser183.2-5
Trypsin In Vivo Processing (Bovine Sequence)
特异性、动力学、底物和检测方法
特异性和动力学
胰蛋白酶能够裂解赖氨酸和精氨酸氨基酸残基C端的肽链。如果酸性残基位于裂解位点的任一侧,则水解速率较慢,如果脯氨酸残基位于裂解位点的羧基侧,则不会发生裂解。
胰蛋白酶能够水解几种合成底物的酯和酰胺键:2,7,8
货号 产品名称 加入购物车
B7260 Nα-苯甲酰基-L-精氨酸-7-酰氨基-4-甲基香豆素盐酸盐
B4500 Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐
B0885 Nα-苯甲酰基-L-精氨酸4-甲氧基-β-萘酰胺盐酸盐
B4750 Nα-苯甲酰基-DL-精氨酸β-萘酰胺盐酸盐
B3133 Nα-苯甲酰-L-精氨酸4-硝基苯胺盐酸盐≥99%(TLC),适用于胰蛋白酶底物
B4875 Nα-苯甲酰-DL-精氨酸4-硝基苯胺盐酸盐≥98%
其他底物
胰蛋白酶的最适pH为7-9。10
检测方法11
大多数Sigma制剂的活性由连续速率分光光度法测定,并以BAEE为单位进行表示。
单位定义:使用BAEE作为底物,一个BAEE单位,在25℃,pH 7.6条件下,每分钟能够产生0.001的ΔA253。 反应体积= 3.2 mL(1 cm光路)。
BAEE Reaction
条件
温度= 25℃,pH = 7.6,A253nm,光路= 1cm
在3.2 ml反应混合物中,终浓度为63 mM磷酸钠,0.23 mMNα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯,0.06 mM盐酸和100单位胰蛋白酶。
试剂
  1. 67 mM磷酸钠缓冲液,pH 7.6,25°C(磷酸钠(一元,无水,Sigma货号S0751),溶于100毫升去离子水中,用1 M NaOH调节至pH 7.6)。
  2. 0.25 mM Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯溶液(BAEE)(Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐(Sigma货号B4500)溶于50ml A试剂中)。
  3. 1 mM盐酸溶液(HCl)( 浓盐酸(Sigma货号258148)于50 ml去离子水中制备)
  4. 胰蛋白酶酶溶液(使用前,在预冷试剂C中制备含有500 BAEE单位/ ml的胰蛋白酶溶液)
实验步骤
将以下试剂吸入(以毫升计)到合适的石英比色皿中:
  测试组 空白
Reagent B (BAEE) 3.00 3.00
平衡至25°C。使用适当的恒温分光光度计监测A253nm直到恒定。 然后加入:
  测试组 空白
试剂 C (HCl) 0.20
试剂(酶溶液) 0.20
立即上下颠倒混匀并记录A253nm的增加约5分钟。使用测试组和空白的最大线性速率得到ΔA253nm/分钟。
计算
BAEE单位/ 毫升酶= (ΔA253nm/分钟 测试组 - ΔA253nm/分钟 空白组)(df)
(0.001) (0.20)
df =稀释因子
0.001 =在25℃下,3.2 ml反应混合物中,pH 7.6条件下,每单位胰蛋白酶A253nm /分钟的变化
0.20 =所用酶的体积(以毫升计)
Units/mg 固体= units/ml 酶
mg 固体/ ml 酶
注:
  1. 此检测步骤不适用于测定固定化胰蛋白酶
  2. 关于USP / NF程序,请参阅USP专题讨论
  3. 此检测步骤仅供参考。对于Sigma质量控制程序的最新版本,请联系我们的技术服务部门。
单位转换
1 BAEE µM Unit = 200 BAEE Units
1 TAME µM Unit = 0.27 BAEE µM Units
1 BAEE µM Unit = 3.64 TAME Units
1 TAME µM Unit = 55 BAEE A253 Units
1 BAEE A253 Unit = 0.018 TAME µM Unit
1 TAME µM Unit = 180 TAME A247 Units
1 TAME A247 Unit = 0.33 BAEE Units
1 USP Unit = 3.0 BAEE Units
1 NF Unit = 1.1 USP Units
抑制剂
用于抑制胰蛋白酶的丝氨酸蛋白酶抑制剂包括:2,11
产品号 产品名 加入购物车
A6664 4-脒基苯基甲磺酰氟盐酸盐
A8456 4-(2-氨基乙基)苯磺酰氟盐酸盐〜97%
A6191 微生物来源的抗痛素二盐酸盐
A2221 来自人血浆冻干粉的抗凝血酶III,≥95%(SDS-PAGE)
A9141 来自牛血浆冻干粉的抗凝血酶III,200-400unit/mg蛋白质(E1%/ 280 = 6.5)
A6150 来自人血浆无盐冻干粉的α1-抗胰蛋白酶
A9024 来自人血浆无盐冻干粉的α1-抗胰蛋白酶
A1153 来自牛肺冻干粉末的抑肽酶,3-8 TIU / mg固体
B3906 来自水蛭冻干粉的Bdellin,> 0.1IU / mg蛋白(E280)
B6506 盐酸苄脒水合物≥98%
D0879 氟磷酸二异丙酯
D7910 3,4-二氯异香豆素
G2417 甲磺酸加贝酯固体
L2023 亮抑酶肽三氟乙酸盐≥90%(HPLC),微生物
M6159 来自人血浆冻干粉的α2-巨球蛋白,≥98%(SDS-PAGE)
P7626 苯基甲磺酰氟≥98.5%(GC)
T7254 Nα-甲苯磺酰-L-赖氨酸氯甲基酮盐酸盐≥96%(TLC)粉末
T0256 来自牛胰腺的I-P型胰蛋白酶抑制剂,基本不含盐,冻干粉末
T2011 来自鸡蛋清的III-O型胰蛋白酶抑制剂(不含卵抑制剂)
T4385 来自火鸡蛋清的II-T型胰蛋白酶抑制剂
T9003 来自大豆的I-S型胰蛋白酶抑制剂,冻干粉末
T9008 来自大豆的胰蛋白酶抑制剂(1%水溶液,不含缓冲液)
T9253 来自鸡蛋清的II-O型胰蛋白酶抑制剂,部分纯化的卵类粘蛋白,含有卵蛋白抑制剂
T9378 来自Phaseolus limensis(利马豆)的II-L型胰蛋白酶抑制剂,粗提粉末
复溶和溶液稳定性
分装并储存在-20℃的1mM HCl (pH 3)中的胰蛋白酶溶液可稳定保存约1年。Ca2+(20 mM)的存在也能够延缓胰蛋白酶自我消化的能力(自溶),并保持胰蛋白酶在溶液中的稳定性.2,9胰蛋白酶在2.0 M尿素,2.0 M盐酸胍或 0.1%(w / v)SDS仍能保持大部分活性.13胰蛋白酶在高pH(高于11)下会发生可逆变性,例如在TCA沉淀或高浓度尿素(大于6.5 M)条件下.3为了去除所有胰蛋白酶活性,需要在1%(w / v)SDS中,100°C条件下加热至少5分钟。
胰蛋白酶原溶液在酸性缓冲液(pH2-4)中较稳定,而在中性缓冲液中,胰蛋白酶易表现自催化活性。
产品
胰蛋白酶用于一般研究的应用
牛胰蛋白酶
货号 产品名称 加入购物车
T1426 来自牛胰腺的胰蛋白酶,基本不含盐,冻干粉,≥10,000 BAEEunit/mg蛋白质
T8003 来自牛胰腺的胰蛋白酶I型,〜10,000 BAEEunit/mg蛋白质
T1005 来自牛胰胰蛋白酶的XI型,冻干粉末,≥6,000 BAEE unit/mg蛋白质
T8658 来自牛胰腺的胰蛋白酶,适用于蛋白测序,冻干粉
T7309 来自牛胰腺的胰蛋白酶≥2,500个USP unit/mg固体,符合USP检测规范
T9935 来自牛胰腺的胰蛋白酶,基本不含盐,冻干粉末,9,000-13,000个BAEE unit/mg蛋白质,经细胞培养测试
T8802 来自牛胰腺的胰蛋白酶,基本不含盐,冻干粉,10,000-15,000 BAEE unit/mg蛋白质
T6424 来自人胰腺的胰蛋白酶,不含盐,冻干粉,每小瓶≥1000个BAEE单位
猪胰蛋白酶
货号 产品名称 加入购物车
T0303 来自猪胰腺胰蛋白酶IX-S型,冻干粉末,13,000-20,000 BAEEunit/mg蛋白质
T4799 来自猪胰腺胰蛋白酶,冻干粉末,1,000-1,500个BAEEunit/mg固体,经细胞培养测试
T7409 来自猪胰腺胰蛋白酶,冻干粉末,II-S型,1,000-2,000 BAEEunit/mg固体
T5266 来自猪胰腺胰蛋白酶1,000-1,500个BAEEunit/mg固体,经γ射线辐照,经细胞培养测试
T7168 猪胰腺胰蛋白酶,1毫克片剂
人胰蛋白酶
来自人胰腺的胰蛋白酶,无盐,冻干粉末,每小瓶≥1000个BAEE unit
Trypzean™ 重组牛胰蛋白酶,自玉米中表达
TrypZean粉末
TrypZean 溶液
蛋白测序
胰蛋白酶产物用于蛋白质组学/蛋白质序列分析
用于细胞解离的胰蛋白酶溶液
货号 产品名称 加入购物车
T4549 来自猪胰腺的胰蛋白酶溶液10×,25 g猪胰蛋白酶溶于一升0.9%氯化钠溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
T4674 来自猪胰腺的胰蛋白酶溶液10×,25 g猪胰蛋白酶溶于一升含有酚红的Hanks平衡盐溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
T4424 来自猪胰腺的胰蛋白酶溶液1×,2.5 g猪胰蛋白酶溶于一升含有酚红的Hanks平衡盐溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
T4049 0.25%胰蛋白酶-EDTA溶液,2.5 g猪胰蛋白酶和0.2 g EDTA·4Na溶于一升含有酚红的Hanks平衡盐溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
T3924 胰蛋白酶-EDTA溶液1 ×,0.5 g猪胰蛋白酶和0.2 g EDTA·4Na溶于一升含有酚红的Hanks平衡盐溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
T4299 胰蛋白酶-EDTA溶液1×,500 BAEE单位猪胰蛋白酶和180 μg EDTA·4Na 溶于1毫升不含钙和镁的Dulbecco磷酸盐缓冲盐水中,经无菌过滤和细胞培养测试
T4174 胰蛋白酶-EDTA溶液10X,5.0 g猪胰蛋白酶和2 g EDTA·4Na 溶于一升0.9%氯化钠溶液中,经无菌过滤和细胞培养测试
 参考文献
  1. Cunningham, L. W. Jr., Molecular Kinetic properties of crystalline diisopropyl phosphoryl trypsin. J. Biol. Chem., 211, 13-19 (1954).
  2. Walsh, K. A., Trypsinogens and trypsins of various species. Meth. Enzymol., 19, 41-63 (1970).
  3. Keil, B., in The Enzymes, 3rd ed., Vol. III, Boyer, P. D., Academic Press (New York, NY: 1971), pp. 250-275.
  4. Shaw, E., et al., Evidence for an active center histidine in trypsin through use of a specific reagent, 1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone, the chloromethyl ketone derived from Nα-tosyl-L-lysine. Biochemistry, 4(10), 2219-2224 (1965).
  5. Tietze, F., Molecular kinetic properties of crystalline trypsinogen. J. Biol. Chem., 204(1), 1-11 (1953).
  6. Chen, J-M; Ferec, C., Genes, Cloned cDNAs, and Proteins of Human Trypsinogens and Pancreatitis-Associated Cationic Trypsinogen Mutations. Pancreas, 21, 57-62 (2000)
  7. Burdon, R. H., et al., in Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 9, 2nd ed., Allen, G., ed., Elsevier/North (New York, NY: 1989), pp. 73-104.
  8. Enzyme Handbook, Vol. II, Barman, T. E., Springer-Verlag (New York, NY: 1969), pp. 618-619.
  9. Enzyme Handbook, Vol. II, Barman, T. E., Springer-Verlag (New York, NY: 1969), p. 819.
  10. Sipos, T., and Merkel, J. R., An effect of calcium ions on the activity, heat stability, and structure of trypsin. Biochemistry, 9(14), 2766-2775 (1970).
  11. Bergmeyer, H.U., Gawehn, K., and Grassl, M. (1974) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed) Volume I, 2nd ed., 515-516, Academic Press, Inc.,New York, NY
  12. Wang, S. S., and Carpenter, F. H., Kinetics of the tryptic hydrolysis of the oxidized B chain of bovine insulin. Biochemistry, 6(1), 215-224 (1967).
  13. Carpenter, F. H., Treatment of trypsin with TPCK. Methods Enzymol., 11, 237 (1967).
  14. Methods of Molecular Biology, Vol. 3, Smith, B. J., Humana Press, (New Jersey, 1988), pp. 57-69.