Enzyme Explorer
辅酶A
辅酶A(CoA,CoASH或HSCoA)是TCA循环第一步中的关键辅助因子,负责将乙酰基从丙酮酸氧化转移至草酰乙酸并生成柠檬酸。
辅酶A也是脂肪酸代谢的关键辅助因子。辅酶A通过线粒体中的分解代谢/氧化过程携带脂肪酸,并在胞质中进行的脂肪酸合成的延长过程中转移乙酰基团。
乙酰CoA的乙酰基部分是通过高能键(自由能34.3kJ/mol)与辅酶A的-SH基团结合。它也是类固醇和一些天然化合物的前体,例如存在于植物中的的萜烯和番荔素。1,2
在C2乙酰基片段的乙酰辅酶A转移反应中,羧基或甲基会参与反应(分别为亲电与亲核反应)。2
通过辅酶A与乙酰磷酸和磷酸转乙酰酶发生酶促反应,可生成乙酰CoA。产物通过离子交换色谱进行纯化。在文献中已经介绍了几种制备乙酰CoA和其它CoA衍生物的方法。3,4,5 辅酶A在体内从泛酸、半胱氨酸和腺苷合成而来。泛酸被磷酸化,并与半胱氨酸集合,经脱羧与腺苷连接并再次磷酸化至3'核糖位置以产生辅酶A。 1
Sigma辅酶A,CoA衍生物及其他乙酰转移辅助因子
相关产品
S-乙酰-辅酶A合成酶
来自嗜热脂肪芽孢杆菌的磷酸转乙酰酶
参考文献
1.    A.L. Lehninger, Biochemistry, p. 534, Worth Publishers, Inc. (1972).
2.    T. Scott and M. Eagleson, Concise Encyclopedia: Biochemistry, 2nd ed., p. 4, Walter de Guyter Press, New York (1988).
3.    E.J. Simon and D. Shemin, J. Am. Chem. Soc., 75, 2520, (1953).
4.    E.R. Stadtman, Meth. Enzymol., 3, 931 (1957).
5.    H.U. Bergmeyer, Meth. Enzym. Anal., 2nd English ed., Vol. 4, pp. 1988-2000, Academic Press, New York (1974).
返回页首