蛋白酶检测试剂盒
现在有两种易于使用的试剂盒,用我们QC部门多年来使用的相同方法检测微量蛋白酶或测定总蛋白酶活性。我们已经使用这些方案来测试数千个样品的蛋白水解活性。
蛋白酶检测试剂盒是您所选择的荧光或比色检测法检测初级或微量蛋白酶活性的完整试剂盒。包括您所需要的一切,包括对照品、标准品、缓冲液和底物。为了方便起见,测定可以用试管或微量滴定板。每个试剂盒都含有足够的试剂用于200 x1 mL的分析。为了在测量低水平蛋白酶活性时获得更高的灵敏度,建议使用蛋白酶荧光检测试剂盒(PF0100)。为了更准确地定量初级蛋白酶活性,推荐使用蛋白酶比色检测试剂盒(PC0100)。
荧光检测试剂盒和比色检测试剂盒都已经对所有4类蛋白酶类别(丝氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶)的代表性样品进行了检测,以确保广泛应用的适用性。
蛋白酶检测试剂盒提供以下好处:
  • 完整的试剂盒包括对照品、标准品、缓冲液和底物,
    节省了时间,消除了变量。
  • 检测范围广泛的蛋白酶(丝氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶)
    给您检测未知特异性蛋白酶所需的信心。
  • 在全面技术公报的帮助下简单易用
    节省您的研究精力寻找新发现,而不是进行常规分析。
  • 可与试管或微量滴定板一起使用
    分析单个样品或提高生产量
  • 包含与已知特定活性的阳性对照品
    保证可靠性
蛋白酶荧光检测试剂盒,PF0100
蛋白酶荧光检测试剂盒是基于一种以高度标记的异硫氰酸荧光素(FITC)酪蛋白为底物的测定方法。这是Twining描述的蛋白酶检测过程的修改版本。[1]试剂盒将检测0.5微克/毫升的蛋白酶(约5ng胰蛋白酶),并通过测试能检测所有四种蛋白水解类(丝氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶)。使用长达24小时的更长孵化时间可以提高灵敏度登记。
蛋白酶荧光检测试剂盒的检测范围
蛋白酶 蛋白酶类别 检测范围 切割位点1
胰蛋白酶 丝氨酸 <1.0 ng 精氨酸和赖氨酸的C末端位点
胃蛋白酶 天门冬氨酸 1.5ng 位于P1和P1'位置的疏水性,优选芳香。
木瓜蛋白醇 胱氨酸 1.5ng 水解对肽键具有广泛特异性的蛋白质,但优先选择在P2位带有大疏水侧链的氨基酸。不接受P1'位置的缬氨酸
羧肽酶A 金属蛋白酶 5.0ng C端氨基酸的释放,但与-Asp、-Glu、-Arg、-Lys或-Pro作用很少或没有作用
数据点
使用胰蛋白酶(T6567)的蛋白酶荧光检测试剂盒灵敏度(PF0100)
将每个胰蛋白酶样品与FITC-酪蛋白底物的专有配方一起温育17小时,以在37℃下提高灵敏度,并使用微量滴定板在485nm的激发波长和535nm的发射波长下测量。
使用胰蛋白酶的典型活性曲线
将每种胰蛋白酶样品与FITC-酪蛋白底物的专有配方在37℃孵育30分钟,使用微量滴定板在485nm的激发波长和535nm的发射波长下测定。
试剂盒组件
  • 孵育缓冲液
  • 测定缓冲液
  • FITC-酪蛋白底物
  • 0.6 NTCA溶液
  • 胰蛋白酶、蛋白酶对照品
  • 异硫氰酸荧光素(FITC)对照品
订购信息
产品编号 产品名称 包装大小 技术手册
PF0100 蛋白酶荧光检测试剂盒 1 KT  
参考文件
  1. Twining,S.S.,异硫氰酸荧光素标记的酪蛋白测定蛋白水解酶。1984.分析。生物化学。, 143, 30-34 (1984).
蛋白酶比色检测试剂盒,PC0100
蛋白酶比色检测试剂盒以便捷的比色检测提供稳健的线性响应。
该试剂盒基于将酪蛋白裂解成含有酪氨酸和色氨酸残基的三氯乙酸可溶性肽。这些肽与Folin-Ciocalteu试剂反应,得到特征性的蓝色,可在660nm处测定。试剂盒将检测约0.1单位/ml的蛋白酶(约2μg),并已通过测试能检测所有四种蛋白水解类(丝氨酸,天冬氨酸,半胱氨酸和金属蛋白酶)。
试剂盒组件
  • 蛋白酶检测底物:酪蛋白
  • Folin & Ciocalteu 酚试剂(产品编号:。F9252)
  • 500 mM碳酸钠溶液
  • 酶稀释液
  • 0.6NTCA
  • 酪氨酸标准溶液
  • 蛋白酶来自多粘芽孢杆菌对照
订购信息
产品编号 产品名称 包装大小 技术手册
PC0100 蛋白酶比色法检测试剂盒 1 KT