血液基础
血液和血浆的物理特性
  • 一般成年人的血容量约为5升,约占人体重量的8%。
  •  血液渗透压为每千克275~295毫渗透摩尔 。
什么是血浆?
  • 血浆是血液中的稻草色液体成分。
  • 血浆是一种蛋白质-盐溶液,作为红、白细胞和血小板的悬浮液。
  • 血浆约占血容量的55%。
  • 血浆成分:
    • 90%水
    • 8%蛋白质
    • 0.9%无机盐
      • 钠135-146毫摩
      • 钾3.5-5.2毫摩
      • 钙2.1-2.7毫摩
      • 碳酸盐23-31毫摩
      • 磷酸盐0.7-1.4毫摩
    • 1.1%有机物质
  • 据估计,血浆中可能含有来自约500种基因产物的多达4万种不同的蛋白质。已检测到的蛋白质大约有1,000种。
  • 血浆含有三种主要类型的蛋白质:白蛋白,球蛋白和纤维蛋白原。
    • 白蛋白是存在于血浆中的主要蛋白质组。
    • 球蛋白又可分为α1、α2、β1、β2和γ-球蛋白。
    • 纤维蛋白原是血浆蛋白凝血因子。1
    • 血浆蛋白按其功能可分为三类:蛋白水解酶、蛋白酶抑制剂和载体蛋白。
  • 每毫升血浆含蛋白质50-70毫克。
    • 约70%白蛋白(35-50毫克/毫升)
    • 约10%免疫球蛋白G(5-7毫克/毫升)
返回顶部
细胞水平的血液成分       
每600个红细胞中,大约有40个血小板和一个白细胞。
红细胞
  • 通常为4-8×106个/微升
  • 约占血红蛋白的90%
  • 红细胞的寿命在从脾脏移除前约为120天
细胞水平的血液成分
血小板
  • 通常为15-35万个/微升
  • 由血小板生成素刺激巨核细胞产生。
  • 血小板的平均寿命在从脾脏移除前约为9-10天。
  • 参与止血/凝血
白细胞
 –中性粒细胞(多形核白细胞)
  • 吞噬细胞
  • 约占白细胞总数的56%
  • 对巨噬细胞白细胞介素-1、嗜碱性细胞、肥大细胞和血小板的组胺以及血浆中补体蛋白C3a和C5a有趋化导向吞噬作用。
 –嗜酸性粒细胞
  • 吞噬细胞和细胞毒素
  • 约占白细胞总数的4%。
  • 通过寄生旁路途径补体激活产生的C3b受体结合。
  • 以颗粒向寄生虫释放细胞毒性蛋白质:MBP、过氧化物酶、芳基硫酸酯酶B、磷脂酶D和组胺酶。
–嗜碱性粒细胞
  • 最小粒细胞
  • 非吞噬细胞
  • 约占白细胞总数的3%。
  • 参与I型超敏反应
  • IgE与嗜碱性粒细胞上的Fc受体结合,以刺激组胺和肝素的释放
  • 刺激后,嗜碱性粒细胞释放可调节内皮粘附分子的TNF-和IL-4。
  • 嗜碱性粒细胞表达整合素作为内皮膜蛋白ICAM-1,ELAM-1和VCAM-1的受体
–淋巴细胞
  • 约占白细胞总数的25%
  • 由骨髓产生。
  • 当它们在骨髓内获得免疫能力时称为B细胞
  • 当它们在胸腺内获得免疫能力时称为T细胞
  • B细胞通过产生抗体对抗原作出应答,B和T细胞产生可控制免疫应答的淋巴因子
–单核细胞
  • 在骨髓产生淋巴细胞后约一天内,单核细胞被运送到各个器官,并通过细胞因子的影响变成组织巨噬细胞。
    • 肾-系膜细胞
    • 骨-破骨细胞
    • 肝-库普弗细胞
    • 脑-小胶质细胞
 参考文献
  1. Lowe, Gordon DO, Ann Rumley, and Ian J. Mackie. "Plasma fibrinogen." Annals of clinical biochemistry 41.6 (2004): 430-440.