Enzyme Explorer
血红蛋白、血红素产品和红细胞
我们提供与红细胞研究相关的全套产品和资源。全红细胞可用于补体分析和其他研究。也可使用纯化的血红蛋白以及几种血红素相关的卟啉化合物。
Image of Heme, Hemoglobin, and Erythrocyte
本页内容:
           血红素相关化合物       |     血红蛋白    |     红血球(红细胞,RBC)
红血球(红细胞,RBC)
     RBC概况:
  • 每秒钟形成200万个新RBC
  • RBC的直径为6-8 μM
  • 由~90%的血红蛋白组成
  • 每个RBC含有~2.7亿个血红蛋白分子
  • 在被脾脏吞噬前,RBC的寿命为~120天
  • 正常人体血液通常含有4-8 x 106个细胞/ml
Sigma为补体分析提供戊二醛固定的羊RBC和抗体敏化的羊RBC。抗体敏化的羊RBC的保质期很短,我们建议客户在发货日期(大约每三个月)前后制定分析计划。
查看 红细胞 产品目录
另请访问我们的血液学和组织学中心 ,了解染色剂、步骤和细胞分离产品。
返回页首
血红蛋白
血红蛋白A是血红蛋白最常见的形式,是由两个16 kDa的α亚基和两个结构相似的β亚基(分别含有141和146个氨基酸残基)组成的四聚体。
血红蛋白价态的术语和转化
氧化态: 正铁血红蛋白和高铁血红蛋白是同义词,指氧化的+3价氧化态血红蛋白。血红蛋白必须处于还原状态才可结合氧。
还原态:亚铁血红蛋白:可以氧合血红蛋白或脱氧血红蛋白形式存在,两者都是+2价态。氧合血红蛋白含有结合的氧。脱氧血红蛋白不含结合氧。
Image of Hemoglobin Structure
还原氧化型血红蛋白以形成氧合血红蛋白衍生物的步骤
推荐下面的方案,其基于 Dixon, H.B.F. and McIntosh, R. Nature, January 28, 213, 399-400, 1967.
  • 用含有1 mM EDTA的0.02 M磷酸盐缓冲液 (pH 7.0) 平衡25 x 2.5的 Sephadex G-25色谱柱。
  • 将0.2 g 次硫酸钠(连二亚硫酸钠)溶于2 ml相同缓冲液中得到的溶液加载到色谱柱上,并用1 ml缓冲液将其冲到凝胶中。
  • 将约10 ml血红蛋白样品加载到色谱柱上,并用磷酸盐缓冲液进行洗脱。
  • 将还原的血红蛋白洗脱液用氧气进行饱和,并用氧气饱和的缓冲液进行透析,从而去除过量的连二亚硫酸盐并完全转化成氧合血红蛋白衍生物。
查看 血红蛋白产品目录。
返回页首
血红素相关化合物
Chemical Structures of Hemin, Hematin, Hematoporphyrin, and Bilirubin
血红素化合物
胆红素 血卟啉
高铁血红素 氯高铁血红素
相关试剂
产品名称
货号
应用
盐酸氯丙嗪 C8138 替代微量血红蛋白和过氧化物酶测定法中的联苯胺、邻联茴香胺和邻联甲苯胺。
都氏试剂 D5941 都氏试剂用于比色法定量测定540 nm处全血中血红蛋白的浓度。
鲁米诺
鲁米诺钠盐
A8511
A4685
血红蛋白可催化鲁米诺和H2O2 的化学发光反应 (Tatsu, Y, and Yoshikawa, S. Anal. Chem. 62, 2103, 1990).
红细胞裂解缓冲液 Hybri-Max® R7757 红细胞裂解缓冲液已经被开发用于杂交瘤方案,在融合前从小鼠脾细胞悬浮液中去除红细胞。也可用于从全血等细胞悬浮液中除去红细胞。
其他相关产品
激活素和抑制素 结合珠蛋白产品
人血浆蛋白抗体 溶血素
促红细胞生成素产品 卟啉产品
返回页首