Enzyme Explorer
血浆蛋白组成
 血浆和血液蛋白资源
蛋白质 符号 分子量 正常血清(血浆)中的量(mg/100ml) 碳水化合物含量(%)
甲状腺素结合前白蛋白 TBPA 54,980 10-40 0
返回顶部
视黄醇结合蛋白 RBP 21,000 3-6 0
返回顶部
白蛋白 Alb 66,500 3,500-5,000 0
返回顶部
半乳糖糖蛋白 GGP 81,000 76
返回顶部
α-球蛋白        
   α1-酸性糖蛋白 α1S 40,000 55-140 42
   α1-抗胰蛋白酶 α1AT 54,000 200-400 13
   α1-胎蛋白 α1F 66,300 ~1µg 3
   9.5 Sα1-糖蛋白(血清淀粉样P蛋白) α1M, SAP ~250,000 3-8 13
GC球蛋白 Gc 52,000 20-55 4
铜蓝蛋白 Cp 132,000 15-60 7
   3.8 S富含组氨酸的α2-糖蛋白 HRG 58,500 5-15 11
α2-巨球蛋白 α2M 725,000 150-420 9.4
   4 Sα2,β1-糖蛋白 60,000 跟踪 28
   α1B - 糖蛋白 α1B 68,000 15-30 13
   α1T - 糖蛋白 α1T 85,000 5-12 15
   α1-抗凝乳蛋白酶 α1X 68,000 30-60 26
   α1-微球蛋白 α1m 26,000 4-9 20
   锌-α2-糖蛋白 Znα2 41,000 2-15 18
α2HS-糖蛋白 α2HS 49,000 40-85 14
   妊娠相关α2-糖蛋白 α2PAG 360,000 跟踪  
   3.1 S富亮氨酸α2-糖蛋白 LRG 49,600 2-3 23
   8 Sα3-糖蛋白 8Sα3 220,000 3-5  
   血清胆碱酯酶 CE 348,000 0.5-1.5  
甲状腺素结合球蛋白 TBG 54,000 1-2 20
   α-胰蛋白酶抑制剂 IαI ~160,000 20-70 8
转运蛋白 TC 55,700 ~7  
触珠蛋白 Hp     16.4
      类型1-1 86,000 100-220  
      类型2-1 ~200,000 160-300  
      类型2-2 ~400,000 120-260  
返回顶部
β-球蛋白        
   血红素结合蛋白 Hpx 60,000 50-115 22
转铁蛋白 Tf 79,500 200-320 5.9
   β2-微球蛋白 β2m 11,730 跟踪 0
   β2-糖蛋白I β2I ~48,000 15-30 19
   β2-糖蛋白II GGG 63,000 12-30 10
      (C3激活剂) C3PA
   β2-糖蛋白III β2III 35,000 5-15 10
C - 反应蛋白 CRP 105,000 <1 0
纤连蛋白 Fn 440,000 25-40  
返回顶部
低分子量蛋白        
溶菌酶   14,000 0.5-1.5  
   碱性蛋白B1 B1 11,000  
   碱性蛋白B2 B2 8,800 <1 0
   0.6 S γ2-球蛋白 5,100 <1 0
   2 S γ2-球蛋白 14,000 0.1 0
   后γ-球蛋白 13,260 0
返回顶部
补体成分 C      
   C1q组件 C1q 400,000 10-25 9
C1r 成分 C1r 166,000 9.4
   C1s 成分 C1s 83,000 1-2 7.1
   C2成分 C2 102,000 2-3  
C3成分 C3 185,000 55-120 2
C4成分 C4 200,000 20-50 7
C5成分 C5 185,000 4-15 1.6
C6成分 C6 105,000 7 3.8
C7成分 C7 92,500 6 6.4
C8成分 C8 163,000 8  
C9成分 C9 71,000 23  
返回顶部
其他补充因子        
  C1酯酶抑制剂 C1 104,000 15-35  
   因子B B 90,000 6
   因子D D 24,000  
   因子H H 155,000 9.3
   C4结合蛋白 C4bp 540,000  
   备解素 P 220,000 2-3 10
返回顶部
凝血蛋白        
抗凝血酶Ⅲ ATIII 58,000 (20-40) 15
   凝血酶原 FII 72,000 (5-10) 12
抗血友病因子(Ⅷ因子) AHF, FVIII (100,000)n (1-2)  
纤溶酶原 Pmg 92,000 (6-25) 1.5
   纤维蛋白稳定因子(XIII因子) FXIII 320,000 (1-4) 4.9
纤维蛋白原 F1 340,000 200-450 4
返回顶部
免疫球蛋白类 Ig      
免疫球蛋白G IgG 150,000 800-1800 3
   免疫球蛋白A IgA (160,000)n 90-450 8
   免疫球蛋白M IgM 950,000 60-250 10
   免疫球蛋白D IgD 175,000 <15 9
   免疫球蛋白E IgE 190,000 <0.06 9
   κ本斯琼斯蛋白 κBJP 23,000 跟踪 0
   γ本斯琼斯蛋白 γ-BJP 23,000 跟踪 0
特别感谢Frank Putnam允许我们复制从《血浆蛋白质》(第四卷,第 2  版,1984年,Frank W. Putnam)引用的信息。