肌动蛋白
肌动蛋白是许多基本细胞结构和功能的重要组成部分:
  • 肌肉收缩通过ATP依赖性 肌球蛋白 沿着肌节的肌动蛋白微丝“行走”
  • 用于信号转导过程的细胞骨架结构和支架
  • 细胞运动
  • 对肌球蛋白依赖性囊泡和细胞器运输进行追踪
虽然肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,但它可表达为六种异构体,其各自特征差异在于电泳和氨基酸序列分析。六种异构体中的四种代表肌肉组织的分化标记物。其他两种几乎存在于所有细胞中。肌动蛋白亚型显示90%的整体序列同源性,但在其18个NH2-末端残基中只有50-60%的同源性。肌动蛋白的NH2-末端区域似乎是一个主要的抗原区域,可能参与了肌动蛋白与其他蛋白(如肌球蛋白)的相互作用。已经表明,肌动蛋白异构体的相对比例在不同器官的平滑肌中是不同的,并且在发育、病理情况和不同培养条件下在相同的平滑肌细胞群体内也将发生变化。不同物种和组织来源的细胞中的肌动蛋白在免疫学和物理特性上非常相似。
肌动蛋白是一种单聚形式的真核43KDa球状蛋白(G-肌动蛋白)。
聚合生成的双螺旋微丝(F-肌动蛋白)具有ATP依赖性。
肌动蛋白
肌动蛋白产品
返回结构蛋白