结构蛋白
胶原
胶原是丰度最高的哺乳动物蛋白质,同时也是结缔组织的主要成分。通常,首先采用粗面内质网(RER)核糖体合成单独的富含甘氨酸的前胶原单体链。之后被转运到RER信号多肽的孔道,切割获得前胶原。。赖氨酸和脯氨酸在孔道内羧基化和糖基化,形成三种多肽的螺旋结构。随后,该结构被转运到高尔基体并被细胞通过外排分泌出去。之后,前胶原的端肽去除,产生可形成小纤维的原胶原。Bornsteing和Traub的“胶原类型”名称由三种螺旋的多肽组分决定。
胶原分类示意图。
胶原类型 链组分 多肽链基因符号 定位/功能                                           
I型 最具丰度的胶原类型:见于骨骼、肌腱、韧带、血管、椎间盘
两种α1(I), 一种α2(I)
COL1A1, COL1A2
货号 Sigma分类
适于的检测
形式 物种 来源
C4387
V
基质 粉末 跟腱
C9879
基质 粉末 跟腱
C3511
III
粉末 小牛皮肤
C8919
粉末
小牛皮肤
C9791
细胞培养 粉末 小牛皮肤
C5983
粉末 人类
C7774
VII
粉末 人类 胎盘
C5483
粉末 人类 皮肤
C1809
I
细胞培养 粉末 袋鼠 尾巴
C8897
VII
粉末 大鼠 尾巴
C3929
粉末 袋鼠 尾巴
C7661
细胞培养 粉末 大鼠 尾巴
C5608
粉末
C2124
细胞培养 溶液
表皮
C2249
细胞培养 溶液 人类
II型 软骨的主要蛋白组分
三种α1(II)
COL2A1
货号 Sigma分类
适于的检测
形式 物种 来源
C7806
粉末 鼻中隔
C9301
粉末 肋软骨
C5733
粉末 小鼠 胸骨
C1188
粉末 气管软骨
III型 丰度第二高的胶原类型:与I类胶原共存于弹性组织,如皮肤和血管
三种α1(III)
COL3A1
货号 Sigma分类
适于的检测
形式 物种 来源
C4407
X
粉末 人类 胎盘
IV型 基膜的主要蛋白组分
主要为两种α1(IV) 和一种α2(IV), 异三聚体可能构成六种不同的α(IV)链
COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6
货号 Sigma分类
适于的检测
形式 物种 来源
C7521
VI
粉末 人类 胎盘
C5533
细胞培养 粉末 人类 胎盘
C0543
细胞培养 粉末 小鼠
basement membrane
V型 可能与胶原纤维组织和上皮细胞周期抑制相关
一种α1(V),一种α2(V),一种α3(V)
COL5A1, COL5A2, COL3A3
货号 Sigma分类
适于的检测
形式 物种 来源
C3657
IX
粉末 人类 胎盘
VI型 见于大多数间隙组织,可将细胞固定到ECM骨架上,与核心蛋白聚糖的核心蛋白结合 
一种α1(VI),一种α2(VI),一种α3(VI)
COL6A1, COL6A2, COL6A3
VII型 固定表皮下方基膜的小纤维
三种α1(VII)
COL7A1
VIII型 一种非纤维短链胶原,与血管表皮细胞和结缔组织相关
三种α1(VIII)
COL8A1, COL8A2
IX型 共价交联卡夹内的II型胶原
一种α1(IX),一种α2(IX) ,一种α3(IX)
COL9A1, COL9A2, COL9A3
X型
与长骨软骨生长期间的肥大软骨细胞生长板相关 
三种α1(X)
COL10A1
XI型 与V型胶原密切相关
一种α1(XI), 一种α2(XI), 一种α3(XI)
COL11A1, COL11A2
XII型 部分序列与IX相同,存在于含有I型交院的肌腱、软骨膜和骨膜及组织。
α1(XII)
COL12A1
点击图片放大