结构蛋白
核心蛋白聚糖
核心蛋白聚糖是一种小蛋白多糖,已被发现与所有结缔组织中的胶原纤维有关。在骨骼系统中,它主要存在于关节软骨的细胞外基质中,该基质覆盖了活动关节中成人骨骼的表面。它具有糖胺聚糖(GAG)链的软骨素/硫酸皮肤素,分子量约为50 kDa,与约40 kDa的核心蛋白相连。核心蛋白包含大约12个串联重复序列。每24个氨基酸重复序列富含亮氨酸,类似于另外两个小蛋白聚糖、双糖链蛋白聚糖和纤维调节蛋白。核心蛋白的等电点为9.8,与几种小寡糖进一步糖基化。核心蛋白上的GAG链附着位点是第四个氨基酸,即丝氨酸。GAG链是是异构的,并且因组织位置和不同的生物体而不同。基于其大小以及葡糖醛酸差向异构化的程度,GAG链与不同艾杜糖醛酸,软骨核心蛋白聚糖含有约40%艾杜糖醛酸。核心蛋白的人和大鼠序列之间大约有70%的同源性。
核心蛋白聚糖与I型和II型胶原相互作用。相互作用是在胶原蛋白和核心蛋白之间,而不是在GAG链。这种结合延缓了胶原原纤维生成,并可能在纤维间相互作用中发挥作用。纤连蛋白和血小板反应蛋白也与核心蛋白聚糖相互作用。核心蛋白聚糖也与TGF-β亚型相互作用。核心蛋白以高亲和力与TGF-β1结合。在TGF-β1中加入核心蛋白聚糖可增强生长因子对破骨细胞增殖的抑制作用。这种生物活性的增强可能是由于核心蛋白聚糖增加了TGF-β1与其受体的结合。
核心蛋白聚糖
核心蛋白聚糖产品
回到结构蛋白