结构蛋白
纤维蛋白原/纤维蛋白
纤维蛋白原是在肝脏中合成的约340kda的糖蛋白。它是由三对肽链(α、β和γ)组成的六聚体。纤维蛋白原是一种急性期蛋白,是蛋白质凝血级联反应的一部分。级联反应的最终结果是产生了将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的凝血酶。凝血酶迅速蛋白水解纤维蛋白原,释放纤维蛋白肽A。这种小肽的丢失不足以使产生的纤维蛋白分子不溶解,但它倾向于与相邻的纤维蛋白和纤维蛋白原分子形成复合物。然后凝血酶从纤维蛋白中裂解出第二个肽纤维蛋白肽B,然后形成的纤维蛋白单体自发聚合形成不溶性凝胶。聚合的纤维蛋白通过非共价键和静电力结合在一起,并被转酰胺酶因子XIIIa稳定,转酰胺酶因子XIIIa是凝血酶作用于因子XIII产生的。然后不溶性纤维蛋白聚集体(凝块)和聚集的血小板阻塞受损的血管并防止进一步出血。血浆中纤维蛋白原的量可作为体内是否存在炎症过程的非特异性指标。来自任何哺乳动物来源的纤维蛋白原将被来自任何哺乳动物来源的凝血酶切割。