肌球蛋白
肌球蛋白是ATP依赖性运动蛋白家族。肌球蛋白II是真核肌肉收缩的主要收缩蛋白,通过沿着肌动蛋白微丝“行走”参与肌肉收缩。每个重链都有一个用于ATP水解和肌动蛋白结合球状头部区域和尾部区域。肌球蛋白通常由一条或两条重链和四条或多条轻链组成。在肌球蛋白II中,重链以二聚体形式存在,含有两个调控链和两个与每个重链结合的基本轻链。肌球蛋白轻链类似钙调素,也可能与钙结合。 
肌球蛋白产品
回到结构蛋白