结构蛋白
血影蛋白
血影蛋白是蛋白网络的主要组成部分,其覆盖脊椎动物红细胞膜的细胞质表面。它是由两个亚基 (分子量约为230kDa和250kDa)组成的高分子异二聚体。 血影蛋白是一种延伸灵活的分子,其长度约为200-260纳米,横度约为3-6纳米,且两端有跨肌动蛋白结合域。血影蛋白由α和β亚基组成,它们都与α-辅肌动蛋白相关。α和β亚基侧向结合形成反向平行异二聚体,异二聚体经头部组装形成异四聚体。红细胞膜骨架由五至七个延伸的血影蛋白分子与约40nm长的短肌动蛋白微丝连接形成的多边形网络组织而成。红细胞的血影蛋白-肌动蛋白网络主要通过血影蛋白与锚蛋白之间的相互结合,锚蛋白又与阴离子交换蛋白的胞质结构域结合,从而实现与膜双分子层的结合。红血球中血影蛋白骨架的主要功能是为膜双层结构提供机械支持,并使得细胞在循环中存活下来。
血影蛋白产品
返回结构蛋白页面